  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Kallikrein 8 Antibodies
          OriGene
          KLK8 Monoclonal Antibody (UMAB84), UltraMAB™
          View all (128) Kallikrein 8 antibodies
          Tech Support
          Cite KLK8 Monoclonal Antibody (UMAB84), UltraMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (4)
          KLK8 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          KLK8 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          KLK8 Antibody (UM570068) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human embryonic brain cortex tissue using anti-KLK8 mouse monoclonal antibody. (UM500068; heat-induced epitope retrieval by 10mM citric buffer, pH6.0, 120°C for 3min) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          KLK8 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          KLK8 Antibody in Western Blot (WB)
          KLK8 Antibody in Western Blot (WB)
          KLK8 Antibody in Western Blot (WB)
          KLK8 Monoclonal Antibody (UMAB84), UltraMAB™
          Product Details
          UM570068
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          UMAB84
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human KLK8 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5-1.0 mg/mL
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Kallikreins are a subgroup of serine proteases having diverse physiological functions. Growing evidence suggests that many kallikreins are implicated in carcinogenesis and some have potential as novel cancer and other disease biomarkers. This gene is one of the fifteen kallikrein subfamily members located in tandem in a gene cluster on chromosome 19. The encoded protein may be involved in proteolytic cascade in the skin and may serve as a biomarker for ovarian cancer. Alternate splicing of this gene results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: H NRPN; hK8; Kallikrein-8; kallikrein-8 isoform 14; kallikrein-related peptidase 8; Kallikrein8; Neuropsin; NP; Ovasin; PRO322; Serine protease 19; Serine protease TADG-14; Tumor-associated differentially expressed gene 14 protein; UNQ283
          View more View less
          Gene Aliases: HNP; KLK8; NP; NRPN; PRSS19; TADG14; UNQ283/PRO322
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O60259
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 11202
          View more View less
          Function(s)
          serine-type endopeptidase activity protein binding peptidase activity serine-type peptidase activity hydrolase activity
          Process(es)
          proteolysis memory response to wounding keratinocyte proliferation neuron projection morphogenesis regulation of synapse organization synapse organization protein maturation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline