  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • MGMT Antibodies
          OriGene
          MGMT Monoclonal Antibody (UMAB52), UltraMAB™
          1 Reference
          View all (62) MGMT antibodies
          Tech Support
          Cite MGMT Monoclonal Antibody (UMAB52), UltraMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (9)
          MGMT Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          MGMT Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 9
          MGMT Antibody (UM870006) in ICC/IF
          Immunofluorescent staining of HeLa cells using MGMT mouse monoclonal antibody (UM800006, green). Actin filaments were labeled with TRITC-phalloidin (red), and nuclear with DAPI (blue). The three-color overlay image is located at the bottom-right corner. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MGMT Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MGMT Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MGMT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MGMT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MGMT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MGMT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MGMT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MGMT Antibody in Western Blot (WB)
          MGMT Antibody in Western Blot (WB)
          MGMT Monoclonal Antibody (UMAB52), UltraMAB™
          Product Details
          UM870006
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:50
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100
          -
          Miscellaneous PubMed (Misc)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          UMAB52
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human MGMT produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5-1.0 mg/mL
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          O6-Methylguanine-DNA Methyltransferase (MGMT) is an important DNA repair protein involved in tumor cell resistance to the cytostatic activity of chemotherapeutic alkylating agents. This protein is also effective in protecting normal cells against the genotoxic and carcinogenic effects of DNA alkylation. The alkylating drug resistance is caused by MGMT's ability to remove DNA alkyl groups introduced in the O6 position of guanine. MGMT is expressed in highly variable amounts, depending upon the cell and tissue type, species, and cellular growth characteristics. In addition, MGMT activity varies among groups of tumors and within a particular type of tumor.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 6-O-methylguanine-DNA methyltransferase; 6-O-methylguanine-DNA methyltransferase (EC 2.1.1.63); Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase; methylguanine-DNA methyltransferase; MGMT; O-6-methylguan; O-6-methylguanine-DNA-alkyltransferase; O6-methylguanine-DNA methyltransferase; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: MGMT
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P16455
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4255
          View more View less
          Function(s)
          DNA binding catalytic activity methylated-DNA-[protein]-cysteine S-methyltransferase activity methyltransferase activity DNA-methyltransferase activity transferase activity metal ion binding
          Process(es)
          DNA repair DNA dealkylation involved in DNA repair cellular response to DNA damage stimulus methylation negative regulation of apoptotic process positive regulation of double-strand break repair
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline