  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD10 Antibodies
          OriGene
          MME Monoclonal Antibody (UMAB236), UltraMAB™
          1 Reference
          View all (151) CD10 antibodies
          Tech Support
          Cite MME Monoclonal Antibody (UMAB236), UltraMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (15)
          MME Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          MME Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 15
          MME Antibody (UM870128) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human lymphoma tissue(On the left is brukitt, on the right is follicular lymphoma) using anti-MME (CD10) Mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 1mM EDTA in 10mM Tris buffer (pH9.0) at 120°C for 3 min, UM800128)(1:600) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MME Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MME Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MME Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MME Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MME Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MME Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MME Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MME Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MME Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MME Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MME Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MME Antibody in Western Blot (WB)
          MME Antibody in Western Blot (WB)
          MME Antibody in Western Blot (WB)
          MME Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MME Monoclonal Antibody (UMAB236), UltraMAB™
          Product Details
          UM870128
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:100-1:600
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          ChIP assay (ChIP)
          Assay-Dependent
          -
          Miscellaneous PubMed (Misc)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          UMAB236
          Immunogen
          Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 411-750 of human MME (CD10) produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5-1 mg/mL
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          CD10, also known as the Common Acute Lymphocytic Leukemia Antigen (CALLA) and neutral endopeptidase (NEP), is a Zn2+-dependent metallo-peptidase with neutral metalloendopeptidase activity. It is a 100 kDa type II transmembrane glycoprotein encoded by a gene that exists in a single copy of greater than 45 kb. The 5' untranslated region of the CD10 gene is alternatively spliced, resulting in four separate mRNA transcripts, although the coding region remains unaffected by alternative splicing. CD10 is involved in the regulation of chemotactic and inflammatory processes involving neutrophils and plays a role in stromal cell-dependent B lymphopoiesis. It is expressed on immature B cells in adult bone marrow, mature B cells in germinal centers, and cells from patients with chronic myelocytic leukemia (CML). Additionally, CD10 is present on the cells of lymphoblastic, Burkitt's, and follicular germinal center lymphomas. Beyond the hematopoietic compartment, CD10 is highly expressed on the brush border of enterocytes and renal tubules and glomeruli, as well as on breast myoepithelial cells, bile canaliculi, and fibroblasts. CD10 cleaves peptides at the amino side of hydrophobic residues, inactivating several biologically active peptides, including endothelin, glucagon, gastrin, neurotensin, bradykinin, enkephalins, substance P, oxytocin, and others. Diseases associated with CD10 dysfunction include spinocerebellar ataxia 43 and Charcot-Marie Tooth Disease, highlighting its significance in both normal physiological processes and disease states.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Atriopeptidase; CALLA; CD10; common acute lymphoblastic leukemia antigen precursor; Common acute lymphocytic leukemia antigen; Enkephalinase; membrane metallo-endopeptidase (neutral endopeptidase, enkephalinase, CALLA, CD10); NEP; NEP-390; NEP-411; Neprilysin; neprilysin-390; neprilysin-411; Neutral endopeptidase 24.11; SFE; Skin fibroblast elastase; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CALLA; CD10; CMT2T; EPN; MME; NEP; SCA43; SFE
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P08473
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4311
          View more View less
          Function(s)
          phosphatidylserine binding endopeptidase activity metallocarboxypeptidase activity metalloendopeptidase activity protein binding peptidase activity metallopeptidase activity exopeptidase activity zinc ion binding hydrolase activity peptide binding protein homodimerization activity metal ion binding oligopeptidase activity cardiolipin binding
          Process(es)
          kidney development placenta development angiotensin maturation proteolysis peptide metabolic process learning or memory substance P catabolic process bradykinin catabolic process protein processing sensory perception of pain protein catabolic process lung development hormone catabolic process response to estrogen creatinine metabolic process beta-amyloid metabolic process positive regulation of neurogenesis neuropeptide processing cellular response to cytokine stimulus cellular response to UV-A cellular response to UV-B replicative senescence beta-amyloid clearance amyloid-beta clearance by cellular catabolic process positive regulation of long-term synaptic potentiation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline