Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Vimentin Antibodies

          Invitrogen

          Vimentin Monoclonal Antibody (RV203)

          Advanced Verification
          2 Published Figures
          3 References
          View all (178) Vimentin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Vimentin Monoclonal Antibody (RV203)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          • Published Figures (2)
          • Advanced Verification (2)
          Vimentin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Vimentin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 8

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Vimentin Antibody (MA1-06908) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Vimentin was performed using 70% confluent log phase HeLa cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 1% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with Vimentin Mouse Monoclonal Antibody (Product # MA1-06908) at 5 µg/mL in 0.1% BSA and incubated overnight at 4 degree Celsius and then labeled with Goat anti-Mouse IgG (H+L) Superclonal™ Secondary Antibody, Alexa Fluor® 488 conjugate (Product # A28175... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Vimentin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Vimentin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Vimentin Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Vimentin Antibody in Western Blot (WB)
          Vimentin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Vimentin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Vimentin Antibody
          Vimentin Antibody
          Vimentin Monoclonal Antibody (RV203)

          Product Details

          MA1-06908

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:100-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:200
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          1:100
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          5 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          1:100-1:200
          -

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Dog, Goat, Hamster, Human, Mouse, Pig, Rat

          Published species

          Human, Pig

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          RV203

          Immunogen

          Cytoskeletal vimentin extract of calf lens.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          purified

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_561922

          Product Specific Information

          MA1-06908 detects vimentin in human, rat, goat, canine, hamster and swine samples.

          MA1-06908 has sucessfully been used in Western blotting, immunocytochemistry and immunohistochemistry (paraffin) procedures. By Western blot it detects a ~57 kDa band representing vimentin.

          The MA1-06908 immunogen is cytoskeletal vimentin extract of calf lens.

          Store at 4°C, or in small aliquots at -20°C.

          Target Information

          Vimentin is a developmentally regulated intermediate filament protein (IFP) found in cells of mesenchymal origin. It is believed to be involved with the intracellular transport of proteins between the nucleus and plasma membrane. Unlike other IFP proteins, vimentin is expressed, along with desmin, during the early stages of cellular development. During the development process, vimentin is exchanged for new, tissue-specific IFPs. Vimentin has been implicated to be involved in the rate of steroid synthesis via its role as a storage network for steroidogenic cholesterol containing lipid droplets. Vimentin phosphorylation by a protein kinase causes the breakdown of intermediate filaments and activation of an ATP and myosin light chain dependent contractile event. This results in cytoskeletal changes that facilitate the interaction of the lipid droplets within mitochondria, and subsequent transport of cholesterol to the organelles leading to an increase in steroid synthesis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: epididymis secretory sperm binding protein; FLJ36605; Hel113; intermediate filament protein; RP11-124N14.1; unnamed protein product; VIM; VIME; Vimentin

          View more View less

          Gene Aliases: VIM

          View more View less

          UniProt ID: (Pig) P02543, (Bovine) P48616, (Human) P08670, (Dog) A0A8C0N8E3, (Mouse) P20152, (Rat) P31000

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Pig) 100522394, (Bovine) 280955, (Human) 7431, (Dog) 477991, (Goat) 102182515, (Mouse) 22352, (Rat) 81818, (Chinese hamster) 100689099

          View more View less

          Function(s)
          double-stranded RNA binding structural constituent of cytoskeleton structural constituent of eye lens protein domain specific binding identical protein binding scaffold protein binding keratin filament binding protein binding RNA binding binding, bridging glycoprotein binding structural molecule activity protein C-terminus binding kinase binding protein kinase binding protein phosphatase 2A binding
          Process(es)
          negative regulation of neuron projection development astrocyte development positive regulation of collagen biosynthetic process regulation of mRNA stability intermediate filament organization positive regulation of translation Bergmann glial cell differentiation SMAD protein signal transduction lens fiber cell development cellular response to lipopolysaccharide cellular response to muramyl dipeptide cellular response to interferon-gamma positive regulation of gene expression intermediate filament-based process regulation of axonogenesis positive regulation of glial cell proliferation regulation of Schwann cell migration in utero embryonic development positive regulation of superoxide anion generation neuron projection development aging response to radiation response to zinc ion response to selenium ion response to estradiol response to vitamin D skeletal muscle tissue regeneration cellular response to fibroblast growth factor stimulus fat cell differentiation decidualization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-nrcn4:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline