Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • WNT5A/WNT5B Antibodies

          Proteintech

          WNT5A/B Polyclonal Antibody

          43 References

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite WNT5A/B Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (13)
          WNT5A/B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          WNT5A/B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 13

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          WNT5A/B Antibody (55184-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lung cancer tissue slide using (Product # 55184-1-AP) (WNT5A/B antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          WNT5A/B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          WNT5A/B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          WNT5A/B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          WNT5A/B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          WNT5A/B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          WNT5A/B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          WNT5A/B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          WNT5A/B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          WNT5A/B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          WNT5A/B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          WNT5A/B Antibody in Western Blot (WB)
          WNT5A/B Antibody in Western Blot (WB)
          WNT5A/B Antibody in Western Blot (WB)

          Product Details

          55184-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          View 27 publications 27 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 7 publications 7 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Not applicable (N/A)

          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Chicken, Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Peptide

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.37 mg/mL

          Amount

          55.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Target Information

          The WNT gene family consists of structurally related genes which encode secreted signaling proteins. These proteins have been implicated in oncogenesis and in several developmental processes, including regulation of cell fate and patterning during embryogenesis. This gene is a member of the WNT gene family. It encodes a protein which shows 94% and 80% amino acid identity to the mouse Wnt5b protein and the human WNT5A protein, respectively. Alternative splicing of this gene generates 2 transcript variants.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: epididymis secretory sperm binding protein; hWNT5A; Protein Wnt-5a; Protein Wnt-5b; unnamed protein product; wingless-related MMTV integration site 5A; wingless-related MMTV integration site 5B; wingless-type MMTV integration site family, member 5A; wingless-type MMTV integration site family, member 5B; WNT-5A protein; WNT-5B protein

          View more View less

          Gene Aliases: 8030457G12Rik; AW545702; hWNT5A; Wnt-5a; Wnt-5b; WNT5A; WNT5B

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P41221, (Human) Q9H1J7, (Mouse) P22725, (Mouse) P22726

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7474, (Human) 81029, (Mouse) 22418, (Mouse) 22419

          View more View less

          Function(s)
          receptor binding frizzled binding receptor tyrosine kinase-like orphan receptor binding cytokine activity protein binding phospholipid binding protein domain specific binding receptor agonist activity chemoattractant activity involved in axon guidance transcription factor activity, sequence-specific DNA binding frizzled-2 binding transcription regulatory region DNA binding intercellular signal molecule
          Process(es)
          establishment of planar polarity somitogenesis positive regulation of cytokine production kidney development epithelial to mesenchymal transition neural tube closure positive regulation of endothelial cell proliferation heart looping morphogenesis of an epithelium positive regulation of mesenchymal cell proliferation lens development in camera-type eye positive regulation of cytokine production involved in immune response primary heart field specification secondary heart field specification ventricular septum development atrial septum development type B pancreatic cell development pericardium morphogenesis axis elongation optic cup formation involved in camera-type eye development inflammatory response phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway Wnt signaling pathway, calcium modulating pathway JNK cascade determination of left/right symmetry axonogenesis axon guidance hindgut morphogenesis midgut development protein localization cell proliferation fibroblast growth factor receptor signaling pathway male gonad development anterior/posterior axis specification, embryo anterior/posterior pattern specification mesenchymal cell proliferation positive regulation of endothelial cell migration positive regulation of gene expression epithelial cell migration macrophage derived foam cell differentiation positive regulation of T cell chemotaxis positive regulation of neuron projection development Wnt signaling pathway cell migration olfactory bulb interneuron development neural tube development neurogenesis cell differentiation neuron differentiation keratinocyte differentiation lung development embryonic limb morphogenesis BMP signaling pathway negative regulation of BMP signaling pathway midbrain development positive regulation of chemokine production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of tumor necrosis factor production regulation of protein localization positive regulation of Rac protein signal transduction limb morphogenesis non-canonical Wnt signaling pathway post-anal tail morphogenesis chemoattraction of serotonergic neuron axon chemorepulsion of dopaminergic neuron axon negative regulation of fibroblast growth factor receptor signaling pathway wound healing inner ear morphogenesis embryonic digit morphogenesis positive regulation of macrophage activation negative regulation of apoptotic process regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of MAPK cascade cell fate commitment establishment of epithelial cell apical/basal polarity negative regulation of fat cell differentiation positive regulation of protein catabolic process positive regulation of angiogenesis positive regulation of ossification positive regulation of endocytosis positive regulation of meiotic nuclear division negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of JNK cascade development of primary male sexual characteristics negative regulation of melanin biosynthetic process positive regulation of fibroblast proliferation paraxial mesoderm formation digestive tract morphogenesis notochord morphogenesis embryonic skeletal system development genitalia development neuron projection morphogenesis negative regulation of axon extension involved in axon guidance axon extension involved in axon guidance hypophysis morphogenesis epithelial cell proliferation positive regulation of epithelial cell proliferation negative regulation of epithelial cell proliferation regulation of inflammatory response positive regulation of inflammatory response regulation of synapse organization negative chemotaxis cartilage development positive regulation of anagen positive regulation of protein kinase B signaling negative regulation of synapse assembly convergent extension convergent extension involved in axis elongation convergent extension involved in organogenesis uterus development cervix development vagina development canonical Wnt signaling pathway Wnt signaling pathway, planar cell polarity pathway urinary bladder development face development positive regulation of type I interferon-mediated signaling pathway lateral sprouting involved in mammary gland duct morphogenesis tube closure mesenchymal-epithelial cell signaling negative regulation of prostatic bud formation mammary gland branching involved in thelarche epithelial cell proliferation involved in mammary gland duct elongation positive regulation of response to cytokine stimulus regulation of branching involved in mammary gland duct morphogenesis mesodermal to mesenchymal transition involved in gastrulation positive regulation of macrophage cytokine production positive regulation of cartilage development somite development secondary palate development thymocyte apoptotic process positive regulation of thymocyte apoptotic process cellular response to molecule of bacterial origin cellular response to lipopolysaccharide cellular response to calcium ion cellular response to retinoic acid cellular response to interferon-gamma hematopoietic stem cell proliferation dopaminergic neuron differentiation cellular response to transforming growth factor beta stimulus stem cell proliferation negative regulation of mesenchymal cell proliferation primitive streak formation negative regulation of canonical Wnt signaling pathway cochlea morphogenesis melanocyte proliferation presynapse assembly postsynapse assembly postsynaptic modulation of chemical synaptic transmission regulation of postsynapse organization regulation of postsynaptic cytosolic calcium ion concentration meiotic nuclear division positive regulation of neuron projection arborization positive regulation of protein kinase C activity positive regulation of hematopoietic stem cell proliferation positive regulation of protein localization to synapse excitatory synapse assembly inhibitory synapse assembly negative regulation of cell proliferation in midbrain midbrain dopaminergic neuron differentiation positive regulation of cell-cell adhesion mediated by cadherin positive regulation of non-canonical Wnt signaling pathway positive regulation of stem cell proliferation positive regulation of apoptotic signaling pathway chondrocyte differentiation positive regulation of cell migration muscle cell differentiation fat cell differentiation positive regulation of fat cell differentiation lens fiber cell development positive regulation of convergent extension involved in gastrulation activation of MAPK activity ameboidal-type cell migration positive regulation of protein phosphorylation positive regulation of cytokine secretion involved in immune response protein phosphorylation signal transduction activation of JUN kinase activity cell-cell signaling multicellular organism development positive regulation of cell proliferation embryo development organ morphogenesis positive regulation of peptidyl-threonine phosphorylation positive regulation of cell-cell adhesion positive regulation of cGMP metabolic process activation of protein kinase B activity positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation cellular protein localization non-canonical Wnt signaling pathway via JNK cascade positive regulation of JUN kinase activity positive regulation of chemokine biosynthetic process positive regulation of interleukin-1 beta secretion positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity palate development planar cell polarity pathway involved in outflow tract morphogenesis planar cell polarity pathway involved in ventricular septum morphogenesis planar cell polarity pathway involved in cardiac right atrium morphogenesis planar cell polarity pathway involved in cardiac muscle tissue morphogenesis planar cell polarity pathway involved in pericardium morphogenesis positive regulation of protein kinase C signaling planar cell polarity pathway involved in neural tube closure positive regulation of interleukin-8 secretion
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-5wn4c:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline