  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Cytokeratin 5 Antibodies
          Zeta
          Cytokeratin 5 Monoclonal Antibody (ZM186), MonoMab™
          View all (61) Cytokeratin 5 antibodies
          Tech Support
          Cite Cytokeratin 5 Monoclonal Antibody (ZM186), MonoMab™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Cytokeratin 5 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Cytokeratin 5 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Cytokeratin 5 Antibody (Z2505ML) in IHC (P)
          Human tonsil with anti-Keratin 5 antibody using peroxidase-conjugate and DAB chromogen. Note the cytoplasmic staining of squamous epithelium. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Cytokeratin 5 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cytokeratin 5 Monoclonal Antibody (ZM186), MonoMab™
          Product Details
          Z2505ML
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:100-1:200
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          ZM186
          Immunogen
          Recombinant human Cytokeratin 5 (KRT5) protein fragment (around aa 318-491)
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          200 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          tris with BSA, NP-40
          Contains
          <0.1% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          A recommended positive control tissue for this product is Tonsil, however positive controls are not limited to this tissue type.
          The primary antibody is intended for laboratory professional use in the detection of the corresponding protein in formalin-fixed, paraffin-embedded tissue stained in manual qualitative immunohistochemistry (IHC) testing. This antibody is intended to be used after the primary diagnosis of tumor has been made by conventional histopathology using non-immunological histochemical stains.
          T+P112his MAb recognizes a protein of 58 kDa, which is identified as Cytokeratin 5 (KRT5). This type II cytokeratin is specifically expressed in the basal layer of the epidermis with family member KRT14. Mutations KRT5 have been shown to result in the autosomal dominant disorder epidermolysis bullosa (EB). Cytokeratins comprise a diverse group of intermediate filament proteins (IFPs) that are expressed as pairs in both keratinized and non-keratinized epithelial tissue. Cytokeratins play a critical role in differentiation and tissue specialization and function to maintain the overall structural integrity of epithelial cells. Cytokeratins have been found to be useful markers of tissue differentiation, which is directly applicable to the characterization of malignant tumors.
          Antibody is used with formalin-fixed and paraffin-embedded sections. Pretreatment of deparaffinized tissue with heat-induced epitope retrieval or enzymatic retrieval is recommended. In general, immunohistochemical (IHC) staining techniques allow for the visualization of antigens via the sequential application of a specific antibody to the antigen (primary antibody), a secondary antibody to the primary antibody (link antibody), an enzyme complex and a chromogenic substrate with interposed washing steps. The enzymatic activation of the chromogen results in a visible reaction product at the antigen site. Results are interpreted using a light microscope and aid in the differential diagnosis of pathophysiological processes, which may or may not be associated with a particular antigen.
          A positive tissue control must be run with every staining procedure performed. This tissue may contain both positive and negative staining cells or tissue components and serve as both the positive and negative control tissue. External Positive control materials should be fresh autopsy/biopsy/surgical specimens fixed, processed and embedded as soon as possible in the same manner as the patient sample (s). Positive tissue controls are indicative of correctly prepared tissues and proper staining methods. The tissues used for the external positive control materials should be selected from the patient specimens with well-characterized low levels of the positive target activity that gives weak positive staining. The low level of positivity for external positive controls is designed to ensure detection of subtle changes in the primary antibody sensitivity from instability or problems with the staining methodology. A tissue with weak positive staining is more suitable for optimal quality control and for detecting minor levels of reagent degradation.
          Internal or external negative control tissue may be used depending on the guidelines and policies that govern the organization to which the end user belongs to. The variety of cell types present in many tissue sections offers internal negative control sites, but this should be verified by the user. The components that do not stain should demonstrate the absence of specific staining, and provide an indication of non-specific background staining. If specific staining occurs in the negative tissue control sites, results with the patient specimens must be considered invalid.
          Target Information
          Cytokeratin pan is part of a subfamily of intermediate filament proteins that are characterized by remarkable biochemical diversity, and represented in human epithelial tissues by at least 20 different polypeptides. Cytokeratins range in molecular weight between 40 kDa- 68 kDa, and an isoelectric pH between 4.9-7.8. The individual human cytokeratins are numbered 1 to 20. The various epithelia in the human body usually express cytokeratins which are not only characteristic of the type of epithelium, but also related to the degree of maturation or differentiation within an epithelium. Cytokeratin subtype expression patterns are used to an increasing extent in the distinction of different types of epithelial malignancies. The cytokeratin antibodies are not only of assistance in the differential diagnosis of tumors using immunohistochemistry on tissue sections, but are also a useful tool in cytopathology and flow cytometric assays. The composition of cytokeratin pairs vary with the epithelial cell type, stage of differentiation, cellular growth environment, and disease state. Many studies have shown the usefulness of keratins as markers in cancer research and tumor diagnosis.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 58 kDa cytokeratin; CK-5; Cytokeratin-5; epidermolysis bullosa simplex 2 Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types; K5; keratin 5 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types); keratin 5, type II; keratin K5; keratin type II; Keratin, type II cytoskeletal 5; Keratin-5; KRT5; Type-II keratin Kb5; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CK5; DDD; DDD1; EBS1; EBS2; EBS2A; EBS2B; EBS2C; EBS2D; EBS2E; EBS2F; K5; KRT5; KRT5A
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P13647
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3852
          View more View less
          Function(s)
          structural constituent of cytoskeleton protein binding structural constituent of epidermis scaffold protein binding
          Process(es)
          epidermis development response to mechanical stimulus regulation of cell migration keratinization regulation of protein localization intermediate filament polymerization intermediate filament organization
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline