  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • MUC4 Antibodies
          Zeta
          MUC-4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (ZR201), RAbMono™
          3 References
          View all (25) MUC4 antibodies
          Tech Support
          Cite MUC-4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (ZR201), RAbMono™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          MUC-4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          MUC-4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          MUC-4 Antibody (Z2520RL) in IHC (P)
          Human sclerosing fibrosarcoma stained with anti-MUC-4 antibody using peroxidase-conjugate and DAB chromogen. Note cytoplasmic staining of tumor cells. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MUC-4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MUC-4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (ZR201), RAbMono™
          Product Details
          Z2520RL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:100-1:200
          -
          Miscellaneous PubMed (Misc)
          -
          View 3 publications 3 publications
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          CHO cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          ZR201
          Immunogen
          Recombinant fragment (around aa1500-2000) of human MUC4 protein
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          200 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          tris with BSA, NP-40
          Contains
          <0.1% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          This product is diluted and in a ready-to-use formulation.
          A recommended positive control tissue for this product is Colon, however positive controls are not limited to this tissue type.
          The primary antibody is intended for laboratory professional use in the detection of the corresponding protein in formalin-fixed, paraffin-embedded tissue stained in manual qualitative immunohistochemistry (IHC) testing. This antibody is intended to be used after the primary diagnosis of tumor has been made by conventional histopathology using non-immunological histochemical stains.
          Antibody is used with formalin-fixed and paraffin-embedded sections. Pretreatment of deparaffinized tissue with heat-induced epitope retrieval or enzymatic retrieval is recommended. In general, immunohistochemical (IHC) staining techniques allow for the visualization of antigens via the sequential application of a specific antibody to the antigen (primary antibody), a secondary antibody to the primary antibody (link antibody), an enzyme complex and a chromogenic substrate with interposed washing steps. The enzymatic activation of the chromogen results in a visible reaction product at the antigen site. Results are interpreted using a light microscope and aid in the differential diagnosis of pathophysiological processes, which may or may not be associated with a particular antigen.
          A positive tissue control must be run with every staining procedure performed. This tissue may contain both positive and negative staining cells or tissue components and serve as both the positive and negative control tissue. External Positive control materials should be fresh autopsy/biopsy/surgical specimens fixed, processed and embedded as soon as possible in the same manner as the patient sample (s). Positive tissue controls are indicative of correctly prepared tissues and proper staining methods. The tissues used for the external positive control materials should be selected from the patient specimens with well-characterized low levels of the positive target activity that gives weak positive staining. The low level of positivity for external positive controls is designed to ensure detection of subtle changes in the primary antibody sensitivity from instability or problems with the staining methodology. A tissue with weak positive staining is more suitable for optimal quality control and for detecting minor levels of reagent degradation.
          Internal or external negative control tissue may be used depending on the guidelines and policies that govern the organization to which the end user belongs to. The variety of cell types present in many tissue sections offers internal negative control sites, but this should be verified by the user. The components that do not stain should demonstrate the absence of specific staining, and provide an indication of non-specific background staining. If specific staining occurs in the negative tissue control sites, results with the patient specimens must be considered invalid.
          Target Information
          Nearly all mucosal surfaces are protected by mucin transmembrane glycoproteins, from bronchioles to corneas to reproductive tracts. Mucin 4 (MUC4) is membrane-bound and is important in protecting and lubricating. MUC4 expression is erroneous in many carcinomas and sarcomas, including fibromyoxoid sarcoma and pancreatic adenocarcinoma. Immunohistochemical staining for MUC4 has been discussed as a potential biomarker for detection of these cancers. MUC4 seems to be most predominantly affected in Asian diseases - Taiwanese infertility and endometriosis, as well as gallstone formation in Chinese men, are connected to MUC4, where similar diseases in other populations do not share these MUC4 mutations. Because MUC4 is so important in mucosal surface protection, it is not surprising that it has been implicated as failing in many metastatic cancer invasions.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Ascites sialoglycoprotein; ASGP; ASGP1; MUC-4; MUC4; mucin 4, tracheobronchial; Mucin-4; Mucin4; Pancreatic adenocarcinoma mucin; Testis mucin; Tracheobronchial mucin
          View more View less
          Gene Aliases: ASGP; HSA276359; MUC-4; MUC4
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q99102
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4585
          View more View less
          Function(s)
          ErbB-2 class receptor binding extracellular matrix constituent, lubricant activity
          Process(es)
          cell adhesion cell-matrix adhesion maintenance of gastrointestinal epithelium
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline