  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • p21 Antibodies
          Zeta
          p21 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (ZR288), RAbMono™
          View all (70) p21 antibodies
          Tech Support
          Cite p21 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (ZR288), RAbMono™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          p21 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          p21 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          p21 Antibody (Z2602RL) in IHC (P)
          Human colon adenocarcinoma stained with anti- p21 antibody using peroxidase-conjugate and DAB chromogen. Note the nuclear staining of tumor cells. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          p21 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Product Details
          Z2602RL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:100-1:200
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          CHO cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          ZR288
          Immunogen
          Purified human recombinant fusion p21 protein
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          200 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          tris with BSA, NP-40
          Contains
          <0.1% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          A recommended positive control tissue for this product is Colon adenocarcinoma, however positive controls are not limited to this tissue type.
          The primary antibody is intended for laboratory professional use in the detection of the corresponding protein in formalin-fixed, paraffin-embedded tissue stained in manual qualitative immunohistochemistry (IHC) testing. This antibody is intended to be used after the primary diagnosis of tumor has been made by conventional histopathology using non-immunological histochemical stains.
          This MAb recognizes a 21 kDa protein, identified as the p21WAF1 tumor suppressor protein. This MAb is highly specific to p21 and shows no cross-reaction with other closely related mitotic inhibitors. p21WAF1 is a specific inhibitor of cdk's and a tumor suppressor involved in the pathogenesis of a variety of malignancies. The expression of this gene acts as an inhibitor of the cell cycle during G1 phase and is tightly controlled by the tumor suppressor protein p53. Its expression is induced by the wild type, but not mutant, p53 suppressor protein. Normal cells generally display a rather intense nuclear p21 expression. Loss of p21 expression has been reported in many carcinomas (gastric carcinoma, non-small cell lung carcinoma, thyroid carcinoma).
          Antibody is used with formalin-fixed and paraffin-embedded sections. Pretreatment of deparaffinized tissue with heat-induced epitope retrieval or enzymatic retrieval is recommended. In general, immunohistochemical (IHC) staining techniques allow for the visualization of antigens via the sequential application of a specific antibody to the antigen (primary antibody), a secondary antibody to the primary antibody (link antibody), an enzyme complex and a chromogenic substrate with interposed washing steps. The enzymatic activation of the chromogen results in a visible reaction product at the antigen site. Results are interpreted using a light microscope and aid in the differential diagnosis of pathophysiological processes, which may or may not be associated with a particular antigen.
          A positive tissue control must be run with every staining procedure performed. This tissue may contain both positive and negative staining cells or tissue components and serve as both the positive and negative control tissue. External Positive control materials should be fresh autopsy/biopsy/surgical specimens fixed, processed and embedded as soon as possible in the same manner as the patient sample (s). Positive tissue controls are indicative of correctly prepared tissues and proper staining methods. The tissues used for the external positive control materials should be selected from the patient specimens with well-characterized low levels of the positive target activity that gives weak positive staining. The low level of positivity for external positive controls is designed to ensure detection of subtle changes in the primary antibody sensitivity from instability or problems with the staining methodology. A tissue with weak positive staining is more suitable for optimal quality control and for detecting minor levels of reagent degradation.
          Internal or external negative control tissue may be used depending on the guidelines and policies that govern the organization to which the end user belongs to. The variety of cell types present in many tissue sections offers internal negative control sites, but this should be verified by the user. The components that do not stain should demonstrate the absence of specific staining, and provide an indication of non-specific background staining. If specific staining occurs in the negative tissue control sites, results with the patient specimens must be considered invalid.
          Target Information
          Protein p21 is a tumor suppressor protein which is an inhibitor of Cyclin-dependent kinases (CDK) and is transcriptionally activated by p53. P21 is important in the response of cells to genotoxic stress and a major transcriptional target of p53 protein. The occurrence of p21 in the nucleus executes binding and inhibition activity of cyclin dependent kinases Cdk1 and Cdk2, and blocks the transition from G1 phase into S phase or from G2 phase into mitosis after DNA damage, which enables the repair of damaged DNA. In the cytoplasm, p21 protein has an anti-apoptotic effect. P21 is able to bind to and inhibit caspase 3, as well as the apoptotic kinases ASK1 and JNK. P21 exhibits a dual function in carcinogenesis, and acts as a tumor suppressor, prevents apoptosis, and acts as an oncogene.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Activating Fragment 1; alternate gene name=WAF1; CDK-interacting protein 1; CDK-interaction protein 1; CDKN1A; CDNK1A; Cip1); cyclin kinase inhibitor; Cyclin-dependent kinase inhibitor 1; Cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21; cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21, Cip1); DNA synthesis inhibitor; MDA-6; melanoma differentiation associated protein 6; Melanoma differentiation-associated protein 6; OTTHUMP00000016298; p21; p21Cip1/Waf1; putative DNA synthesis inhibitor; SLC12A9; unnamed protein product; Wild type p53 activated fragment 1 (WAF1); wild type p53 activated fragment-1; wild-type p53-activated fragment 1
          View more View less
          Gene Aliases: CAP20; CDKN1; CDKN1A; CIP1; MDA-6; MDA6; P21; p21CIP1; PIC1; SDI1; WAF1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P38936
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1026
          View more View less
          Function(s)
          protein kinase inhibitor activity cyclin-dependent protein serine/threonine kinase inhibitor activity protein binding zinc ion binding protein kinase binding cyclin binding ubiquitin protein ligase binding macromolecular complex binding metal ion binding protein serine/threonine kinase binding protein sequestering activity molecular function activator activity molecular function inhibitor activity
          Process(es)
          G1/S transition of mitotic cell cycle in utero embryonic development protein import into nucleus cellular response to DNA damage stimulus mitotic G2 DNA damage checkpoint Ras protein signal transduction regulation of mitotic cell cycle heart development positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation epidermis development response to UV regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle negative regulation of macromolecule biosynthetic process negative regulation of gene expression keratinocyte differentiation negative regulation of cell growth DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator positive regulation of B cell proliferation mitotic G1 DNA damage checkpoint cellular response to amino acid starvation wound healing tissue regeneration signal transduction in response to DNA damage intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator positive regulation of programmed cell death keratinocyte proliferation positive regulation of DNA replication positive regulation of protein kinase activity negative regulation of growth fibroblast proliferation positive regulation of fibroblast proliferation nuclear import regulation of cell cycle cellular response to cell-matrix adhesion cellular response to ionizing radiation cellular response to gamma radiation cellular response to UV-B signal transduction by p53 class mediator cellular senescence replicative senescence stress-induced premature senescence oncogene-induced cell senescence intrinsic apoptotic signaling pathway regulation of cell cycle G1/S phase transition negative regulation of cyclin-dependent protein kinase activity negative regulation of vascular smooth muscle cell proliferation negative regulation of cardiac muscle tissue regeneration regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle negative regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle regulation of DNA biosynthetic process negative regulation of DNA biosynthetic process positive regulation of reactive oxygen species metabolic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline