Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • beta-2 Defensin Antibodies

          Invitrogen

          beta-2 Defensin Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®

          3 References
          View all (14) beta-2 Defensin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite beta-2 Defensin Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          beta-2 Defensin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          beta-2 Defensin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          beta-2 Defensin Antibody (500-P161GBT-50UG) in WB

          Western Blot: To detect hBD-2 by Western Blot analysis beta-2 Defensin Polyclonal Antibody, Biotin (Product # 500-P161GBT-500UG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant hBD-2 is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          beta-2 Defensin Antibody in Western Blot (WB)
          beta-2 Defensin Antibody in Western Blot (WB)
          beta-2 Defensin Antibody in ELISA (ELISA)
          beta-2 Defensin Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®

          Product Details

          500-P161GBT-50UG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1-0.2 µg/mL
          -

          ELISA (ELISA)

          0.25-1.0 µg/mL
          View 3 publications 3 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Goat

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          E.coli-derived Recombinant Human BD-2
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Biotin Biotin Biotin

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          0.1-1.0 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient

          RRID

          AB_2929561

          Product Specific Information

          AA Sequence of recombinant protein: GIGDPVTCLK SGAICHPVFC PRRYKQIGTC GLPGTKCCKK P.

          Preparation: Produced from sera of goats immunized with highly pure Recombinant Human BD-2. Anti-Human BD-2-specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated.

          Sandwich ELISA: To detect hBD-2 by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.25-1.0 µg/mL of this antibody is required. This biotinylated polyclonal antibody, in conjunction with PeproTech Polyclonal Anti-Human BD-2 (500-P161G) as a capture antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant hBD-2.

          Western Blot: To detect hBD-2 by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant hBD-2 is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.

          500-P161GBT-1MG will be provided as 2 x 500 µg

          Target Information

          Defensins (alpha and beta) are cationic peptides with a broad spectrum of antimicrobial activity that comprise an important arm of the innate immune system. The alpha-defensins are distinguished from the beta-defensins by the pairing of their three disulfide bonds. To date, six human beta-defensins have been identified; BD-1, BD-2, BD-3, BD-4, BD-5 and BD-6. beta-defensins are expressed on some leukocytes and at epithelial surfaces. In addition to their direct antimicrobial activities, they can act as chemoattractants towards immature dendritic cells and memory T cells. The beta-defensin proteins are expressed as the C-terminal portion of precursors, and are released by proteolytic cleavage of a signal sequence and, in some cases, a propeptide sequence. Beta-defensins contain a six-cysteine motif that forms three intra-molecular disulfide bonds.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: BD-2; beta defensin-2; Beta-defensin 2; beta-defensin 4A; Defensin beta 2; Defensin beta 4A; Defensin beta2; Defensin, beta 2; defensin, beta 4; Defensin-beta2; SAP1; Skin-antimicrobial peptide 1

          View more View less

          Gene Aliases: BD-2; DEFB-2; DEFB102; DEFB2; DEFB4; DEFB4A; DEFB4B; HBD-2; SAP1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O15263

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1673

          View more View less

          Function(s)
          protein binding phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate binding CCR6 chemokine receptor binding chemoattractant activity
          Process(es)
          chemotaxis defense response immune response G-protein coupled receptor signaling pathway killing of cells of other organism defense response to bacterium defense response to Gram-negative bacterium defense response to Gram-positive bacterium defense response to fungus positive chemotaxis cell chemotaxis antifungal innate immune response antimicrobial humoral immune response mediated by antimicrobial peptide defense response to symbiont
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline