Search
Los cromatógrafos de gases Thermo Scientific TRACE 1600 y Thermo Scientific TRACE 1610 son modulares para ofrecer una versatilidad excepcional para aplicaciones de GC y GC-MS. Nuestros sistemas de cromatografía de gases de la serie TRACE 1600 ofrecen un mantenimiento simplificado, un tiempo de inactividad reducido y una alta flexibilidad. Para que la flexibilidad sea óptima, nuestro conjunto de inyectores y detectores iConnect se puede conectar fácilmente a varios sistemas TRACE GC con una gran cantidad de configuraciones para adaptar sus instrumentos a las muestras y aplicaciones prioritarias sin costes de instalación. Cuando se combinan con nuestra exigente tecnología de inyectores y detectores, estos cromatógrafos de gases son una inversión inteligente para laboratorios de cualquier tamaño.
TRACE 1600 GC![]() | TRACE 1610 GC![]() | |
|---|---|---|
| Un máximo de dos inyectores iConnect y dos detectores, además de un espectrómetro de masas en el bastidor principal | ||
| Horno auxiliar para analizadores de varias válvulas y columnas | ||
| Metanizador | ||
| Compatible con detectores adicionales | ||
| Conectores de bloqueo de columna iConnect | ||
| Tecnología de ahorro de helio para inyector SSL | ||
| Control local esencial con un solo botón de arranque/parada y mantenimiento | ||
| Control total del instrumento con CDS Chromeleon | ||
| Interfaz de control local total del instrumento | ||
| Pantalla táctil capacitiva HD de 7 pulgadas | ||
| Seguimiento de la solidez de los instrumentos y los consumibles con notificaciones de alerta cuando es necesario el mantenimiento preventivo | ||
| Guías paso a paso del mantenimiento del vídeo integrado | ||
| Monitorización de señales en tiempo real | ||
| Funciones de diagnóstico | ||
| Capacidades para varios idiomas | ||
| Puerto USB para las actualizaciones de pantalla táctil y las cargas de vídeo | ||
| Controles del muestreador automático TriPlus 500 de espacio de cabeza | ||
| Controles del muestreador automático AI/AS 1610 |