vet-micro-head-470x250
Mayor velocidad, mayor simplicidad, mayor apoyo para el diagnóstico y las pruebas de sensibilidad de animales
Diseñadas pensando en los laboratorios veterinarios, las soluciones para microbiología veterinaria Thermo Scientific™ incluyen una gama completa de medios de cultivo de alta calidad, productos de pruebas de identificación y sensibilidad, así como instrumental automatizado para la enfermedad de Johne y reactivos.
Desde soluciones estándar específicas para veterinaria hasta inventarios personalizados e instrumental totalmente automatizado, nadie está más comprometido con aportar más a los análisis de animales.
Solicite información
Productos destacados de microbiología veterinaria
Antibiogramas (AST) veterinarios flexibles y personalizables
El sistema de pruebas de identificación y antibiogramas (ID/AST) Thermo Scientific™ Sensititre™ contiene más de 240 antimicrobianos, incluidos más de 40 antimicrobianos específicos para veterinaria, para pruebas de sensibilidad con auténticos resultados de concentración inhibitoria mínima (MIC) y una calidad y reproducibilidad superiores. En combinación con equipos modulares opcionales, el sistema Sensititre permite crear el programa analítico definitivo hecho a medida de los requisitos de su laboratorio veterinario.
Como sistema elegido para programas vigilancia global incluido el National Antimicrobial Resistance Monitoring System (NARMS, Sistema nacional de vigilancia de la resistencia antimicrobiana) coordinado por el Centro de medicina veterinaria de la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA-CVM), el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y el Centro para el control y la prevención de enfermedades (CDC), el sistema Sensititre proporciona resultados estandarizados para pruebas fiables de susceptibilidad en veterinaria.
Consulte nuestra oferta completa de placas MIC estándar y antimicrobianas para AST para veterinaria, así como nuestra gama completa de soluciones de AST.
Sistemas de diagnóstico
Detección más rápida y fiable de la enfermedad de Johne
Detecte de manera fiable Mycobacterium avium subespecie paratuberculosis (MAP), agente causante de la enfermedad de Johne, en tan solo 2-3 semanas con el sistema Thermo Scientific™ para-JEM™. El sistema para-JEM combina una línea completa de reactivos con el eficaz sistema automatizado de detección microbiana Thermo Scientific™ VersaTREK™ para conseguir una detección automatizada rápida de MAP.
Vídeos destacados