Search
Puesto que los manuales de clonación se encuentran disponibles en línea y ya no se envían con cada pedido, estamos reduciendo significativamente el uso del papel. Ahora puede acceder a la información de clonación que necesite, revisarla y descargarla en una ubicación sencilla, siempre que lo necesite. Acceda a los manuales de clonación aquí.
Marcos abiertos de lectura (ORF) secuenciados insertados completamente de clones humanos y de ratón en un vector de entrada Gateway®. Los clones de ORF Ultimate™ ofrecen la máxima utilidad para sus necesidades de análisis posteriores en placas o tubos, y con diferentes niveles de control de calidad para adaptarse a sus necesidades.
Un repositorio sin parangón de clones de ADNc enriquecidos para insertos de longitud completa. Nuestra oferta de clones de longitud completa se deriva de fuentes del sector público (Mammalian Gene Collection) y del privado. Las especies ofrecidas son humanos, ratones y ratas.
Un depósito de clones de bibliotecas genómicas que contienen insertos de ADN en exceso de entre 100 y 300 kb. Entre las fuentes de clones BAC se incluyen tejidos humanos y de ratón. Entre las fuentes de clones PAC se incluyen tejidos humanos, de ratón y de rata.
Una colección de clones en la que cada eliminación de levadura representa un knockout genético exclusivo del genoma S. cerevisiae. Las cepas de eliminación de levadura están disponibles en forma de haploide Mat-a, haploide Mat-alpha, diploide heterocigótico y diploide homocigótico.
Una colección de clones de marco abierto de lectura etiquetados con GFP de S. cerevisiae.
Centro de asistencia para la clonación
Obtenga consejos, ayuda para la solución de problemas y recursos para sus aplicaciones de clonación.