Clonación Gateway
La opción fácil de usar para el trabajo diario de clonación
La tecnología de clonación de recombinación Invitrogen™ Gateway™ sortea las tradicionales limitaciones de la clonación basada en enzimas de restricción, lo que permite acceder a casi cualquier sistema de expresión en unos sencillos pasos. Desde la expresión de proteínas hasta el análisis funcional, la tecnología de clonación Gateway es aplicable a numerosas áreas de investigación, para estudios científicos verdaderamente multidisciplinarios.
Evite las barreras de la clonación mediante enzimas de restricción tradicional: no se requiere ligasa, pasos de subclonación ni horas dedicadas al cribaje de innumerables colonias. Disfrute de la tecnología de clonación de Gateway.
- Reacciones rápidas: reacciones de clonación en 1 hora a temperatura ambiente
- Resultados precisos: reacciones de clonación que alcanzan > 95 % de eficacia para ofrecer el clon que necesita
- Tecnología versátil: transporte sencillo de material de ADN/insertos de vector a vector
- Protocolo simplificado: sin necesidad de resecuenciación; el mismo clon desde la identificación de destino hasta validación (consulte los fundamentos de reacciones de clonación Gateway)
Obtenga más información acerca de la tecnología de clonación Gateway.
Protocolo de reacción BP/LR Clonase
Los fragmentos de ADN se pueden clonar en vectores de destino en una reacción de un solo paso, lo que le permite ahorrar tiempo y dinero.
- Reduzca el tiempo total necesario para obtener un clon de expresión de 3 días a 1.
- Reduzca el coste utilizando menos enzima BP Clonase™.
Este protocolo ha sido publicado en BioTechniques. Descargue el PDF. Descargue el material complementario y el protocolo.