Search
Elegir los materiales de plástico adecuados para su uso en aplicaciones de investigación es esencial para lograr el éxito científico. No todos los plásticos se fabrican con el rigor del laboratorio científico en mente, y algunos materiales básicos y aditivos de moldeado realmente pueden amenazar su trabajo con extraíbles que pueden poner en peligro o destruir la investigación. Por eso, el instrumental de laboratorio y los recipientes Thermo Scientific Nalgene están fabricados únicamente con resinas de plástico de alta calidad para laboratorio, productos farmacéuticos y alimentos.1 Nuestras resinas son seleccionadas para minimizar los aditivos y reducir las posibles sustancias lixiviables. No usamos plastificantes2 ni rellenos. Las resinas Nalgene tienen un contenido total de cenizas inferior (una medida de impurezas inorgánicas) que las marcas de la competencia.
Obtenga más información sobre los materiales plásticos y los productos Nalgene que producimos a partir de ellos haciendo clic en estos enlaces.
La mayoría de nuestras resinas están registradas como DMF (Drug Master File) y cumplen una serie de especificaciones normativas, incluidas la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), monografías EP y no citotoxicidad (indicando compatibilidad con materiales biológicos), 40 CFR Pt 177 y directivas de contacto con alimentos de la UE, CONEG, RoHS, CA Prop 65, SARA Título III sección 313, 21, y otros. La mayoría de las resinas de plástico Nalgene están libres de compuestos de origen animal (ADC), bisfenol-A (BPA)3, ftalatos2 y contacto con látex.
Los datos normativos específicos de las resinas están disponibles para su uso en aplicaciones críticas bajo la confidencialidad del cliente; póngase en contacto con el servicio de asistencia normativa de Nalgene.
1. Algunos elementos de instrumental de laboratorio de PMP no son de grado alimentario. Póngase en contacto con el servicio de asistencia normativa de Nalgene para obtener información sobre reclamaciones específicas de productos.
2. Excepto tubos de PVC. Los tubos de PVC Nalgene contienen DEHP, un plastificante de ftalato.
3. Los productos PC y PSF contienen BPA.
Los plásticos son una familia de materiales sintéticos de alto peso molecular compuestos de polímeros orgánicos y aditivos que estabilizan el material.
| Monómero | Isopropileno | Estireno | Metilpenteno | Etileno propileno fluorado |
| Polímero | Polipropileno | Poliestireno | Polimetilpenteno | FEP de teflón |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Monómero |
| Monómero |
| Polímero |
| Polímero |
| Metilpenteno |
Monómero |
| Monómero |
| Polímero |
| Polímero |
| Metilpenteno |
LDPE | Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
| Ramificación de la cadena | ![]() | ![]() |
| Plegado de la cadena | ![]() | ![]() |
| cristalino/a/s | amorfo/a/s | ||
![]() |
| ![]() |
|
Los materiales plásticos se sintetizan en una planta química con los que se producen en pequeñas cuentas o polvos a granel llamados resina. Empresas como Thermo Fisher Scientific compran material plástico en forma de gránulos de resina y, a continuación, moldean esas resinas en productos.
Resina plástica = polímero + aditivos + impurezas
Los aditivos necesarios suelen incluir estabilizadores de calor que permiten que el material plástico se funda y moldee en productos útiles sin degradación de polímeros, y antioxidantes que dan la vida útil del producto porque ralentizan la descomposición de los polímeros y la aparición de signos de envejecimiento como la decoloración, el desmembramiento y el agrietamiento. La clave para el éxito en el laboratorio es utilizar tan poca cantidad de estos aditivos como sea posible (y sin aditivos innecesarios) para crear productos utilizables con el menor potencial de sustancias extraíbles. Es imprescindible que en los plásticos destinados al uso en laboratorio no haya aditivos innecesarios, como agentes antideslizantes, rellenos o plastificantes.
La calificación de los materiales es clave para la calidad y uniformidad de Nalgene. Cuando se fabrica instrumental de laboratorio y frascos Nalgene, elegimos nuestras resinas de plástico con mucho cuidado, garantizando que son de la más alta calidad para nuestros clientes de laboratorio. Calificamos y especificamos las resinas exactas que usamos para cada producto, y no cambiamos los materiales si no es necesario. Nuestros competidores puedan comprar las resinas de materias primas más baratas en el mercado de un día para otro, pero nosotros no. Nos adherimos a nuestras resinas probadas y cualificadas de alta calidad en todos los lotes de productos que fabricamos. En el caso de que tengamos que hacer un cambio (por ejemplo, si el proveedor de resina hace un cambio de formulación), realizamos pruebas extensivas de validación de materiales y notificamos a los clientes que se registran en nuestra base de datos de notificaciones de cambio.
Diferentes tipos de plástico tienen diferentes propiedades químicas y físicas. Y pueden hacer diferentes trabajos en el laboratorio. Algunos plásticos, como los polietilenos (LDPE y HDPE), el polipropileno (PP y PPCO), el polimetilpenteno (PMP) y los teflones (PFA y FEP), son muy compatibles con una amplia variedad de productos químicos de laboratorio y tienen muchas aplicaciones en el laboratorio como frascos, vasos de precipitados, probetas graduadas, bandejas, embudos, etc. Otros plásticos, como el policarbonato (PC), el copolímero de polietileno tereftalato G (PETG) y el poliestireno (PS), ofrecen una claridad similar al vidrio para facilitar la visualización del contenido de instrumental de laboratorio y se utilizan para fabricar cosas como frascos de medios, desecadores, cajas de crioconservación y material de filtración, por ejemplo. Algunos plásticos son esterilizables en autoclave mientras que otros se derretirían. Otros mantienen las propiedades elásticas protectoras a temperaturas inferiores a la congelación (-20 °C, -80 °C e incluso -250 °C), mientras que otros se vuelven frágiles a esas temperaturas y deben manejarse con más cuidado.
Busque las propiedades físicas de sus productos Nalgene en función del material, la resina y la propiedad física.
No tiene que ser un experto en ciencia de polímeros para utilizar el instrumental de laboratorio de plástico con éxito en su laboratorio y obtener el máximo valor de sus compras. Nosotros proporcionamos recursos para facilitar esa tarea.