Graduated cylinder family
Plastic graduated cylinders are a safer alternative to glass. They won’t break, chip or shatter amid the bustle and bumps of everyday lab work. Enjoy their light weight and ease of handling. Simplify volume readings: liquid in plastic cylinders doesn’t form a meniscus, and level liquid avoids confusion and errors. Trust Thermo Scientific Nalgene graduated cylinders to be made from the highest quality laboratory-grade plastic materials for dependably low extractables and excellent chemical compatibility with a wide variety of laboratory solutions.  
Looking for ways to make your lab more sustainable?  Nalgene polypropylene copolymer graduated cylinders are reusable, durable and  recyclable at end-of-life in many communities; discover more about the sustainability of using reusable plastic labware and Thermo Fisher Scientific's green manufacturing practices through our participation in My Green Lab's ACT Label program.
vidrio o plástico
A. Probeta de vidrio    B. Probeta de plástico
Plástico o vidrio
Las probetas de plástico Nalgene no forman un menisco como sí hacen las probetas de vidrio. Puede leer el nivel de líquido directamente a través de la línea de graduación. Evite confusiones y errores usando plástico en lugar de vidrio.
¿Qué probetas graduadas son las adecuadas para usted?
Probetas graduadas ASTM Clase B de PPCO NalgeneProbetas graduadas ASTM Clase B de PMP NalgeneProbetas económicas
de PPCO Nalgene
Probetas económicas de PMP NalgeneProbeta de fluoropolímero de PFA NalgeneGraduaciones
farmacéuticas de doble escala Nalgene
Calidad de laboratorio certificada, probeta de color blanco lechoso con base azulCalidad de laboratorio certificada,
probeta transparente
con base azul* 
Menor coste,
probeta graduada de color blanco lechoso
Menor coste,
probeta graduada transparente
Extraordinaria resistencia química, químicamente inerteLa opción recomendada por los farmacéuticos
Precisión garantizadaPrecisión garantizada con claridad visual*Presupuesto ajustado, multiusoPresupuesto ajustado, claridad visualProductos químicos agresivos y reactivosComposición farmacéutica, preparaciones de medicamentos
ASTM E1272 Clase B, norma ISO 6706
21 CFR Parte 177.1520
ASTM E1272 Clase B
Norma ISO 6706
21 CFR Parte 177.1520*
21 CFR Parte
177.1520  
21 CFR Parte 177.1520 ASTM E1094
21 CFR Parte 177.1520
Moldeado, repasado con tinta** mlMoldeada,
ml
Moldeada,
ml
Moldeada,
ml
Moldeada,
ml
Moldeada,
ml y oz
10 ml-4000 ml10 ml-4000 ml10 ml-1000 ml10 ml-1000 ml100 ml125 ml-1000 ml
4 oz-32 oz
PPCO con base de PPPMP con base de PPPPCOPMPPFAPMP con base de PP
Probeta
de color blanco lechoso
Probeta
transparente 
Probeta 
de color blanco lechoso
Probeta 
transparente
Probeta 
de color blanco lechoso
Probeta 
transparente
Base azul
hexagonal
Base azul
hexagonal
Base de color blanco lechoso
redonda
Base transparente
redonda
Base de color blanco lechoso
redonda
Base azul
hexagonal
Sin BPASin BPASin BPASin BPASin BPASin BPA
Sin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatos
ACT Label ACT Label   
*Excepto para las probetas de PMP de 2 l y 4 l  que no estén certificadas para cumplir  con los requisitos de precisión de ASTM E1272
** Excepto los tamaños de 2 l y 4 l 
Compatibilidad química general+
 Probetas graduadas ASTM Clase B de PPCO Nalgene   Probetas graduadas Nalgene PMP ASTM clase BProbetas económicas de PPCO Nalgene Probetas económicas de PMP NalgeneProbeta de fluoropolímero de PFA NalgeneGraduaciones 
farmacéuticas de doble escala Nalgene
Ácidos, diluidos o débiles
Ácidos fuertes, concentrados
Alcoholes, alifáticos
Aldehídos
Bases/álcalis
Ésteres
Hidrocarburos, aromáticos
Hidrocarburos, halogenados 
Cetonas, aromáticas
Agentes oxidantes, fuertes
+ Las clasificaciones corresponden a exposiciones intermitentes a corto plazo. Lavar meticulosamente entre usos.
^Excepto para ácidos oxidantes, consulte «Agentes oxidantes, fuertes».
Tarros de hidrómetro de PMP Nalgene
Los tarros de hidrómetro de PMP Nalgene son el complemento perfecto a prueba de rotura para su hidrómetro para mediciones de gravedad específica. Se pueden utilizar en pruebas sobre el terreno, en entornos de producción o en laboratorios. Este tarro de hidrómetro resiste los golpes de un entorno de trabajo intenso sin los riesgos propios del vidrio astillado.
ACT: Accountability. Consistency. Transparency.
When looking for sustainable products, we believe it should be easy to make informed purchasing decisions. We're working to provide more information about our products' environmental impact by participating in the ACT Label program with a selection of Thermo Scientific Nalgene and Matrix products. It's like an eco-nutrition label for sustainability.
Learn more