Search
Descubra centrífugas de sobremesa, desde mini, micro, compactas hasta uso general y modelos de suelo, incluidas de alta velocidad, ultra velocidad, bioprocesos, bancos de sangre e industriales.
Facilidad de uso: su diseño ergonómico, los rotores que no requieren herramientas y las opciones de centrifugación rápida las convierten en rápidas y fáciles de usar.
Eficiente: adecuado para la mayoría de los protocolos que requieren centrifugaciones rápidas (hasta 12 500 rpm/9800 x g).
Seguro: las características ayudan a garantizar que no funcione cuando la tapa esté abierta o si un rotor está atascado, y funciona silenciosamente con baja vibración.
Facilidad de uso: controles intuitivos, pantallas de fácil lectura y tapa de cierre rápido con un solo clic.
Eficiente: aceleración y desaceleración rápidas y gran resistencia a la corrosión con ligeros rotores de polímero. Capacidad de hasta 24 x 2 mL. Velocidad máxima de hasta 14 800 rpm/21 100 x g.
Protección del usuario y de las muestras: apertura y cierre ergonómicos de la tapa de biocontención con un solo clic, así como diseño transparente.
Modelos compatibles con las normas de diagnóstico in vitro (IVD) disponibles.
Facilidad de uso: la pantalla grande con iluminación intensa es fácil de leer e incluye una tapa de cierre rápido con un solo clic que facilita el funcionamiento.
Eficiente: el excepcional rotor Thermo Scientific DualSpin presenta un diseño híbrido con cestillos intercambiables de ángulo fijo y oscilantes. Velocidad máxima de hasta 4900 rpm/3490 x g. Capacidad de hasta 8 tubos de 15 mL.
Certificada: de conformidad con las normas clínicas y de seguridad más recientes, como UL, CE e IVD.
Facilidad de uso: el cambio seguro del rotor Auto-Lock con solo pulsar un botón en tan solo tres segundos ofrece una instalación del rotor sin problemas.
Eficiente: capacidad optimizada del rotor oscilante para hasta 8 tubos cónicos de 50 mL. Flexibilidad de ángulo fijo para centrifugar tubos cónicos de 50 mL a más de 12 000 x g o una amplia gama de microtubos a velocidades de hasta 30 279 x g.
Protección del usuario y de las muestras: opciones de sellado de biocontención, incluidas tapas ClickSeal certificadas† para facilitar la manipulación con una sola mano, incluso con guantes.
Modelos compatibles con las normas de diagnóstico in vitro (IVD) disponibles.
Eficiente: hasta 15 opciones de rotor, tecnología de cambio de rotor Auto-Lock y resultados rápidos con capacidad para contener hasta 196 tubos de sangre, 40 tubos cónicos de 50 mL o 24 microplacas en un sola centrifugación y una velocidad máxima de hasta 15 200 rpm/25 830 x g.
Facilidad de uso: interfaz estándar de LED con hasta 6 programas. Fácil configuración y funcionamiento del programa. Opciones de biocontención de ClickSeal.
Protección del usuario y de las muestras: diseñado ergonómicamente para permitir un mejor alcance durante la instalación del rotor para una carga y descarga más seguras. Señal de agarre manual en la tapa y otras características de seguridad integradas para ayudar a prevenir lesiones.
Modelos compatibles con las normas de diagnóstico in vitro (IVD) disponibles.
Eficiente: hasta 18 opciones de rotor, tecnología de cambio de rotor Auto-Lock y resultados rápidos con capacidad para contener hasta 196 tubos de sangre, 40 tubos cónicos de 50 mL o 24 microplacas en un sola centrifugación y una velocidad máxima de hasta 15 200 rpm/25 830 x g.
Facilidad de uso: interfaz de pantalla táctil con hasta 100 programas. Conectividad y software de gestión de datos Centri-Log Plus disponible con el modo SECURE-Spin.
Protección del usuario y de las muestras: diseñado ergonómicamente para permitir un mejor alcance durante la instalación del rotor para una carga y descarga más seguras. Señal de agarre manual en la tapa y otras características de seguridad integradas para ayudar a prevenir lesiones.
Modelos compatibles con las normas de diagnóstico in vitro (IVD) disponibles.
Eficiente: separaciones potentes que satisfacen las necesidades de la aplicación de hasta 100 605 x g y 6 litros de capacidad.
Ergonómico y versátil: hasta 19 opciones de rotores, incluidos rotores ligeros de fibra de carbono, asas de velocidad para levantar los rotores de forma más fácil y segura, espacio para los pies para permitir una colocación más cercana del usuario a la centrífuga (lo que ayuda a reducir la tensión al cargar y descargar).
Protección del usuario y de las muestras: cambio de rotor Auto-Lock con identificación instantánea de rotor Auto-ID.
Eficiencia energética: con sistema de refrigeración CO 2 (tecnología GreenCool) y funciones adicionales como el vacío inteligente y el modo ecológico.
Eficiente: con un rendimiento superior a 1 000 000 x g y hasta 150 000 rpm en un tamaño compacto.
Versátil: amplia selección de rotores (serie WX+ de hasta 31 rotores, serie MX+/MTX de hasta 18 rotores), incluidos rotores de fibra de carbono.
Simplificado: mantenga el funcionamiento y la programación sencillos con una pantalla gráfica a todo color fácil de usar y equilibrio visual de muestras de hasta 5 mm.
Silencioso: con un nivel de ruido tan bajo como 45 dBA mientras funciona a más de 100 000 rpm, le permite trabajar justo al lado de la unidad con una distracción mínima.
Más sostenible: consumo de energía reducido y sistema de refrigeración con refrigerante natural (tecnología GreenCool)
Eficiente: la capacidad con hasta 16 bolsas de sangre de 550 mL ayuda a maximizar la productividad.
Ergonomía mejorada con la comodidad de pulsar un botón: apertura y cierre automático de la puerta de la centrífuga Auto-Door y apertura y cierre instantáneo del rotor con tapa automática Auto-Lid y almacenamiento de la tapa.
Nuestros productos están certificados de acuerdo con el Reglamento sobre productos sanitarios de la UE 2017/745.
Más sostenible: sistema de refrigeración por refrigerante natural (tecnología GreenCool) y mayor eficiencia energética.
Eficiente: capacidad de hasta 8 x 2000 mL (16 L); Configuración de 10 x 1000 mL (10 L) hasta 12 000 x g con rotor Fiberlite F6-10x1000 LEX de fibra de carbono.
Funcionamiento simplificado y diseño que ahorra espacio: apertura y cierre instantáneos del rotor con tapa automática Auto-Lid y almacenamiento de la tapa. La interfaz Centri-Touch compatible con guantes permite una configuración de ejecución rápida.
Frascos y recipientes avanzados de 1 L y 2 L: apto para uso alimentario, no estéril o esterilizado; nuevos recipientes CentriPAK BioProcess esterilizados y de un solo uso.
Eficiente: versatilidad en la separación de partículas nanométricas con hasta 40 000 rpm/118 000 x g.
Escalable: lote de hasta 8 L o 200 L en modo de flujo continuo.
Automatización: control del proceso e integridad de las muestras. Apoya el cumplimiento de GMP.
Nuestras centrífugas tienen una larga historia y se ofrecieron bajo varias marcas. Las centrífugas Thermo Scientific todavía se conocen con varios nombres de productos: Sorvall, Multifuge, Megafuge y SL, en función de la línea de productos específica.
A medida que continuamos innovando y lanzando nuevos productos, todas las marcas de productos se consolidarán bajo las centrífugas Thermo Scientific. No hay diferencias de forma, ajuste o función entre los nombres de los productos; solo varía la etiqueta.
Este proceso de consolidación ha comenzado con el lanzamiento de las centrífugas Thermo Scientific LYNX y BIOS. El portafolio optimizado mejorará la disponibilidad de los productos, reducirá los plazos de entrega y mejorará la atención al cliente.
Seguimos comprometidos con nuestras soluciones de centrífugas, y esta consolidación nos ayudará a ofrecer una experiencia del cliente aún mejor.
Intended use of the products mentioned on this page vary. For specific intended use statements please refer to the product label.