生物工艺如何实现更高灵活性与效率?
Two scientists working in a lab with BPC bags
随着产品复杂性的提升以及对生产灵活性的需求日益增强,生物工艺专业人士正在重新审视制造模式。本文探讨了模块化设施设计、一次性技术、混合工艺流程以及数字化自动化如何助力企业升级制造运营体系,从研发阶段到商业化生产阶段,实现可扩展、可适应的生物制造能力。
引言
生物工艺行业的演进正受到两大趋势的推动:产品复杂性不断提升以及对制造灵活性的迫切需求。
传统不锈钢系统虽然成熟可靠,但在当今生物制造环境下逐渐显现出局限性。大规模不锈钢设施通常需要高额资本投入、复杂的清洁验证流程以及固定化基础设施结构,使其在多产品管线或工艺强化策略下缺乏足够的灵活性。
为了保持竞争力,生物工艺专业人士需要转变思维方式,从固定的大规模基础设施模式,转向模块化、可扩展、可快速响应需求变化的系统架构。一次性技术(Single-use technologies (SUT)的应用,使这一转型成为可能。它为构建自适应工厂、缩短周转时间、优化从工艺开发到商业化生产的全流程提供了有效工具。
重新构建设施设计:打造灵活且模块化的生产环境
向一次性技术转型的关键一步,是重新构思工厂布局。
不同于按功能分区、依赖大量开放式系统与复杂管道的不锈钢生产车间,基于一次性技术的“ballroom”开放式布局支持跨单元操作的封闭式系统加工。这种设计可以:
  • 简化 GMP 合规管理
  • 减少对高等级洁净区的依赖
  • 提高空间利用率
  • 加快设施建设与投产进度
  • 简化技术转移流程
这使工艺工程师与 MSAT(制造科学与技术)团队能够更快速地响应新分子或新型治疗模式的需求。
例如,新一代一次性生物反应器能够实现与不锈钢系统相当的生产能力,同时具备更低的净现值成本(NPC)以及更短的调试周期,使其成为新建工厂或混合改造项目中的敏捷替代方案。
实现工艺标准化与智能放大
顺利向一次性制造模式过渡,需要研发、放大与生产环节之间的协同一致。
通过对关键工艺参数(如混合效率、气体流量、搅拌强度等)进行标准化,可确保不同规模与不同工厂之间的一致性表现。
现代一次性生物反应器和混合系统在设计上能够模拟传统不锈钢系统的流体动力学和传质性能,实现:
  • 氧传递控制
  • 剪切力管理
  • 营养物质输送优化
在优化混合与气体交换效率的基础上,一次性系统可以支持高细胞密度培养与强化工艺,同时保持产品质量与批间一致性。
此外,在上游与下游环节统一使用相同薄膜材料(如反应袋),有助于降低工艺变异风险。
对于工艺开发科学家而言,这意味着更高的可放大性与可重复性,加快技术转移和工艺验证进程,同时减少各阶段的定制化工程需求。
采用混合模式,实现平稳过渡与风险可控
向一次性技术的全面转型无需一蹴而就。
越来越多的制造商通过“混合型工厂”模式取得成功——将现有不锈钢基础设施与基于一次性技术的单元操作相结合。
这种分阶段策略使企业能够在最具价值的环节优先采用一次性技术,例如:
  • 种子培养
  • 缓冲液配制
  • 下游澄清
同时继续利用既有资产。
混合流程的实施有助于:
  • 验证一次性系统性能
  • 提升操作人员信心
  • 建立数据驱动的效率提升证据
随着生产需求变化,这类混合工厂可平滑过渡至全面一次性环境,最大程度减少业务中断。
借助自动化与持续改进提升运营水平
一次性技术的应用也推动了控制策略的现代化升级。
新一代一次性平台配备先进传感器、自动取样系统以及集成过程分析工具,可实时监测关键指标,例如:
  • 氧传递效率
  • pH 稳定性
  • 营养消耗情况
持续监测支持自适应控制回路与预测性维护,这对于负责优化产能和减少停机时间的 MSAT 团队至关重要。
此外,一次性系统更易于快速迭代和持续改进,使工艺工程师能够在无需经历传统不锈钢系统冗长再验证流程的情况下引入新技术。
推动可持续发展与资源优化
可持续性已成为一次性技术演进的重要组成部分。
传统不锈钢系统在清洗与灭菌过程中需消耗大量水、化学品与能源,而一次性流程可显著减少或消除这些需求。
这一转变有助于:
  • 降低设施公用工程负荷
  • 减少碳足迹
  • 优化资源使用
  • 推动材料回收与减废实践
研究表明,一次性操作可显著降低水耗与能源消耗,同时减少废弃物产生。
除环境效益外,这些效率提升还带来可量化的运营成本节约,特别体现在:
  • 人工成本
  • 维护成本
  • 公用工程成本
同时提高设施产能与对生产需求变化的响应能力。
引领生物制造的下一阶段
下一代生物工艺领导者,将不再把变化视为挑战,而是视为机遇。
通过战略性地整合一次性技术,生物制造企业能够实现:
  • 加速救命疗法上市
  • 降低工艺复杂性
  • 降低总体拥有成本
无论您正在推进疫苗项目、加速生物制品生产,还是升级现有工厂运营体系,一次性技术都能够提供当今生物制造所需的灵活性与可扩展性。
欢迎访问我们的一次性生物工艺洞察中心(Single-Use Bioprocessing Insights Hub),获取精选技术资源、专家观点及应用指导,助力您的制造升级之路。
contact and techincal support
Written by:
Bioprocessing Staff
Read more Bioprocessing Staff