电镜如何产生电子束?
电子束来源
对于电子显微镜而言,没有比电子束更重要的部分了,但并非所有电子源都是一样的。了解它们的基本功能以及各自的优缺点,对于为您的实验选择理想的仪器至关重要。
常见的电子源有几种,大致分为热离子型(钨丝、CeB6, LaB6) 和场致发射(钨尖 – 肖特基和冷场发射电子源):
Electron emission source comparison
各种电子发射源的示意图比较。对于热发射源,韦内尔特圆筒(Wehnelt cylinder)在电子流向阳极时对其进行聚焦。在场发射源中,第一个阳极加速电子,而第二个阳极则对它们进行聚焦。
电子的热离子发射
热发射源依靠热量来产生电子,类似于白炽灯泡发光的方式。当电流施加到灯丝(或晶体)时,它会被逐渐加热,直到电子具有足够的能量逃离固体表面。然而,与灯泡不同的是,电子必须全部朝一个方向流动才能产生电子束,因此在附近放置一个阳极来吸引电子,并将其传递到镜筒中。(注意:在这里电子源充当阴极,是阳极和阴极之间的电压差使电子向前加速。)
钨灯丝:钨灯丝相对便宜且易于维护;用户可以学习自行更换,从而无需持续的外部维护。然而,像灯泡灯丝一样,它们会因蒸发而逐渐失去质量,最终断裂,因此寿命最短。此外,由于其高温工作环境,它们亮度较低,电子束发散角较大,导致图像质量普遍下降(即图像分辨率降低)。
LaB6和碳化硼(CeB)6: 六硼化镧和六硼化铈的电子源由相应分子的单晶组成。与钨丝类似,这些晶体通过施加电流加热,直到具有足够的能量发射电子。与钨相比,发射电子所需的温度更低,从而导致更小的电子束发散和更高的亮度。它们也比钨的挥发性更低,因此寿命显著延长。然而,它们也需要更高的真空度,从而增加了整体的源成本。
场致发射电子
场致发射场致发射源(也称为场发射枪或FEG)利用强静电场诱导电子发射。该静电场施加在钨丝尖端,通过量子力学隧穿效应释放高能电子。FEG的发射区域(纳米级)明显小于热离子源(微米级),从而实现了卓越的亮度,进而提升了图像质量(即更高的空间分辨率和更高的信噪比)。FEG源的寿命也是最长的,通常可以使用一年以上而无需更换。FEG源的主要缺点是成本较高;由于需要静电场,因此需要超高真空,使其比大多数热离子源更昂贵。尽管如此,这些源的更高分辨率、亮度和寿命使其适用于最广泛的应用场景。
肖特基FEG与冷FEG(CFEG):FEG源大致可分为肖特基型或冷FEG。顾名思义,肖特基FEG是热辅助的,结合了热离子源和场发射源的优点。这是通过在钨尖端涂覆氧化锆实现的,当源加热时促进电子的热发射。请注意,尽管肖特基源的寿命比CFEG短,并且在某些条件下(例如较低电压下,肖特基发射器具有更大的能量分布)图像质量较差,但它们通常具有更好的稳定性。
了解更多关于电子显微镜的知识,请查看我们的其他教育文章,例如““透射电镜(TEM)与扫描电镜(SEM):有何区别?”
Alex Ilitchev 博士是赛默飞世尔科技公司的一名科学作家。特别感谢 Jake Jensen 和 Dustin Ellis 对本文的协助。
Alex Ilitchev
Written by:
Alex Ilitchev, PhD
Technical Writer, Thermo Fisher Scientific
Alex Ilitchev, PhD, is a technical writer at Thermo Fisher Scientific. They have a background in biophysical chemistry, with a focus on protein misfolding, aggregation, and mass spectrometry. Alex supports technical communication and editing across a variety of analytical instruments and software from Thermo Fisher Scientific, with a focus on applications of electron microscopy in the life and materials sciences.
Read more Ilitchev, Alex