L-谷氨酰胺易降解怎么办?
L-谷氨酰胺是细胞培养必需的一种氨基酸,参与其他氨基酸的形成,核酸、蛋白质合成和葡萄糖生产。通常来说,添加到培养基中的L-谷氨酰胺在4度存放时相对比较稳定,但如果存储不当,在高于 4°C 的温度下,细胞培养基中的 L-谷氨酰胺会自发降解,生成有细胞毒性的副产物氨,从而影响蛋白质糖基化,减低细胞存活率。
什么是GlutaMAX?
Gibco GlutaMAX是L-谷氨酰胺的二肽形式(L-丙氨酰-L-谷氨酰胺),在水溶液中极为稳定,在长期储存和培养过程中不会自发降解(图1),减少氨的生成(图2),从而提高培养基的稳定性,最大程度减少有毒成分氨的累积,优化细胞性能。较低的氨浓度有利于提高细胞产率,尤其是对氨毒性敏感的细胞。
备注:此添加剂适用于哺乳动物细胞培养。建议不要用于昆虫细胞培养。
图1. DMEM培养基中Gibco GlutaMAX添加剂和L-谷氨酰胺的稳定性比较。向DMEM中分别加入GlutaMAX添加剂和L-谷氨酰胺,分装成小瓶后于37℃下存储。每天取样置于-20℃冻存。利用HPLC法测定GlutaMAX添加剂和L-谷氨酰胺的浓度水平。
图2. 含添加剂培养基中的氨水平。向DMEM中分别加入GlutaMAX添加剂和L-谷氨酰胺,分装成小瓶后于37℃下存储。每天取样置于-20℃冻存。利用HPLC法测定氨水平。
GlutaMAX在免疫细胞治疗中的应用
自体免疫细胞治疗作为一种免疫治疗策略,在晚期恶性肿瘤患者中展现出巨大的潜力,供体T细胞的体外扩增则是技术关键。赛默飞应用指南数据表明,在CTS OpTmizer T 细胞扩增无血清培养基(不含酚红)的体系中,添加 GlutaMAX可以提高T细胞活力;添加 CTS 免疫细胞血清替代品 (ISCR)(一种化学成分明确的血清替代品)可以改善扩增过程中的T细胞生长速率,同时保持理想的表型。
图 3. 添加 CTS ICSR 和 GlutaMAX 可提高 CTS OpTmizer SFM(不含酚红)的性能。T细胞在添加不同营养成分的CTS OpTmizer SFM(不含酚红)培养基中,于G Rex培养皿中培养10天。对照组为完全培养基,配方见说明书。对照组的变种包括添加4mM GlutaMAX、添加2.5% CTS ICSR以及同时添加4mM GlutaMAX和2.5% ICSR。(A) 测量细胞随时间推移的生长情况,并以倍数扩增表示;(B) 监测细胞活力以及细胞扩增情况
GlutaMAX提供多种产品选择
GlutaMAX添加剂溶液 (货号: 35050061):
适用于实验室研究或早期临床研发,在您当前的细胞培养体系中,可直接使用浓度为200 mM的GlutaMAX添加剂溶液替代等摩尔浓度的L-谷氨酰胺。
CTS GlutaMAX添加剂溶液 (货号: A1286001)
适用于临床转化研究,L-谷氨酰胺的非动物源性 (AOF) 二肽替代品,以符合生物工艺要求的袋装形式提供,腔室由 Aegis 5-14 薄膜构建。带凹型鲁尔锁的无菌、可焊接 C-Flex™ 管路提供了多种连接选项,可集成到密闭系统生产工艺中。
GlutaMAX液体培养基
您可以直接使用已添加GlutaMAX的液体培养基产品,有多种组分可供选择 :DMEM、DMEM/F12、MEM、IMDM、RPMI、Opti-MEM等。
参考资料
Optimization of a Phenol Red Free T Cell Expansion Medium to Improve Performance and
Workflow Flexibility. Evan Zynda and Pei-Yi Lin, Research and Development, Bioproduction, ThermoFisher Scientific, 3175 Staley Rd. Grand Island, NY 14072
contact and techincal support
Written by:
Bioprocessing Staff
Read more Bioprocessing Staff