流式同型对照 (Isotype Control)
新学期开学后,同学们仍然还是在流式对照上有些问题,让我们一起去问问Dr.赛吧。
Q Dr.赛,我发现eBioscience流式抗体在官网上会推荐同型对照抗体,同型对照抗体是啥意思啊?
A 同型对照抗体是指与目的抗体种属来源和亚型相同,带有相同荧光标记,但不能与靶标产生特异性结合的抗体。
Q 那……为什么要设置同型对照呢?
A 目的是排除抗体的非特异性结合对实验产生干扰。让我们今天一起了解下同型对照吧!
什么是同型对照,如何选择同型对照抗体
想必大家都有在流式检测中遇到某个细胞分群不明显的情况,这会使我们很难分析划门。我们只希望目的抗体能够特异性地结合相应靶标,但事实并非如此,除开抗体Fab端抗原识别位点外,目的抗体其他部分也可能因为各种作用力跟靶标结合,即非特异性结合。如果有这样的抗体——除了抗原识别位点以外跟目的抗体几乎一模一样(如表1示例),我们可以用它来一定程度上排除非特异性结合对实验的干扰,帮助我们划门。这就是同型对照。
表1. 同型对照、目的抗体对比示例
我们来看看使用上表中的目的抗体和同型对照抗体检测Mouse Foxp3的数据(图1):宿主/亚型同样为Rat / IgG2a, kappa且荧光为PE的抗体标记样品作为同型对照可以帮助我们划出阴性细胞群。在了解同型对照的含义及作用之后,相信大家已经知道选择同型对照的原则了:1)种属来源相同,2)亚型相同,3)荧光标记相同,4)不能跟特异性靶标结合。PS:我们的每支eBioscience流式抗体官网页面有相应同型对照推荐,很方便喔!
图1. 同型对照抗体排除非特异性结合产生的背景荧光。使用同型对照抗体(Rat IgG2a PE)或Foxp3 PE抗体对小鼠脾脏单细胞悬液进行染色并进行流式分析。
什么情况下需要设置同型对照
对于一些连续表达、低表达或激活性靶标(如CD45RO、CD25、CD80等),通常没有明显阴阳性分群,这时可以考虑设置同型对照,帮助划分阳性细胞群。我们可以看看图2a这个案例,使用CD25 Monoclonal Antibody (CD25-4E3), APC, eBioscience™(货号17-0257-42)检测Human CD25,没有明显的分群界限,可以使用同型对照抗体Mouse IgG2b kappa Isotype Control (eBMG2b), APC, eBioscience™(货号17-4732-81)标记样品之后辅助划门。
对于高表达靶标(如CD45、CD3、CD4等),在电压设置合适的情况下通常分群明显,一般不需要设置同型对照。我们可以看看图2b这个案例,CD45(洋红色峰)信号强且分群明显,即使不设置同型对照(蓝色峰)也能轻松划门。
图2a. CD25 APC及同型对照Mouse IgG2b APC 
b.CD45 PE(洋红色直方图)及同型对照(蓝色直方图)
需要注意的是,虽然同型对照能够帮助我们划门,但它并不能直接作为划门的依据,来看看下面这个案例吧。实验组有较为明显的分群,但如果直接以同型对照散点图分布来划门,就会“错失”很多阳性细胞;这时以实验组分群结果来划门,可以看到同型对照组和空白对照组P2区域细胞占比均为0.9%,最后将实验组阳性率减去0.9%即可。
图3  MDA-MB-231细胞空白对照(左)、同型对照(中)和实验组(右)
对于同型对照的使用的思考
哲学家曾说,世界上没有完全相同的两片树叶。那么Dr.赛说,世界上也没有完全相同的两只小鼠。既然目的抗体和同型对照抗体来自不同宿主,那么也就不存在完美的“除抗原识别位点外全都相同”的说法。这也是文中Dr.赛在讲解同型对照时用词(可能、几乎、一定程度上……)非常克制的原因。
那么同型对照到底有没有设置的必要呢?从实验的角度来说,需要根据自己的应用去决定是否使用同型对照:在多色panel分析时同型对照需要跟FMO(荧光减一)对照联合使用;实验过程中的某些步骤(如固定破膜,多克隆抗体使用……)可能导致较多非特异性结合时,也建议设置同型对照;当我们去探索一个新的靶标,不清楚其表达水平,同型对照能够作为我们划门的重要参考。Maurice R.G. O’Gorman在Isotype Controls—Time to Let Go? 一文中对同型对照的设置表达了肯定:Saying goodbye to isotype controls is premature. The use of isotype specific controls should be left up to the discretion of the individual responsible for the laboratory. 虽然这篇文献比较久远,但其中观点依然很有价值,感兴趣的话可以去搜搜原文。
Question & Answer
Q 同型对照的用量?
A 用量跟目的抗体一致;比如目的抗体加0.25 μg,同型对照抗体也加0.25 μg。
Q 如若网页上没有推荐同型对照的抗体,如何查找其同型对照?
A 在浏览器中检索该网址根据筛选器Filter进行筛选。
*以上数据均出自赛默飞流式细胞术精品培训班,所用流式细胞仪为Attune™ NxT流式细胞仪。
contact and techincal support
Written by:
Bioprocessing Staff
Read more Bioprocessing Staff
发表回复
您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注
欢迎订阅赛默飞中文博客!
Subscribe
这个字段是用于验证目的,应该保持不变。
(Required)