与光学显微镜不同,扫描电子显微镜(SEMs) 使用电子而不是光束来生成被研究样本的图像。要了解扫描电子显微镜的工作原理,理解背散射电子 (BSEs) 的概念非常重要。
背散射电子是高能电子,用于获得显示样本中各种元素分布的高分辨率图像。
要形象地理解背散射电子的功能,可以想象一颗围绕地球运行的小行星,随后漂移回太空,而未被地球引力捕获。类似地,当样本被电子轰击时,一些带负电的电子不会被原子核的正电引力捕获。相反,它们会被反射或“背散射”出样本。
背散射电子的产生
背散射电子的产生取决于元素的原子量。通常情况下,较重的元素由于原子核更大,能够比轻元素更强烈地使入射电子发生偏转。因此,像银这样原子序数Z=47的重元素会比原子序数Z=14的硅等轻元素在扫描电镜(SEM)图像中显得更亮,因为样品表面发射的背散射电子更多。
背散射电子的探测
背散射电子的探测通常由探测器完成,这些探测器由半导体材料(通常是硅)构成,安装在样品的正上方。撞击探测器的电子会激发硅中的电子,从而产生电子-空穴对。半导体探测器仅对高能量电子敏感,因此它们被用来探测背散射电子。
由背散射电子产生的自由电子和空穴对可以在复合之前被分离,从而产生电流。这种电流可以通过电子电路测量,并最终转化为包含样品元素组成信息的高分辨率图像。
扫描电镜中的高分辨率背散射电子成像
背散射电子(BSE)图像的质量可以根据研究人员的目标进行调整。例如,当使用较高的加速电压时,电子束的穿透深度增加,使得样品表面的薄膜层更难被观察到。因此,如果研究人员的目标是观察这些表面层,则必须使用较低加速电压的电子束。
背散射电子被用来获取样品中所含元素的高分辨率图像。通过清楚地了解背散射电子的工作原理以及可以调节的各种因素,研究人员可以获得高质量的图像,以推动他们的研究进展。