多重与单重 qPCR
多重扩增的优缺点
如何、何时以及是否要对您的qPCR实验进行多重扩增
在设计定量PCR(qPCR)实验时,最常见的问题之一就是是否可以在单次反应中扩增多个目标序列。这被称为多重扩增,好消息是——确实可以实现。不过,这也带来了一些挑战,需要解决这些问题才能确保实验成功。在Taq Talk视频系列的第22和23集,我们回顾了关于如何、何时以及是否要对您的qPCR实验进行多重扩增的一些必备知识。
word cloud of multiplex and singleplex related terms
比较与对比
单重扩增
首先,单重扩增(每个反应只扩增一个目标)要比简单得多多重扩增。实时PCR协议通常都是围绕单重实验设计的,因此切换到多重扩增需要对协议进行调整。单重扩增还具有明确性,即每个反应只扩增一个目标序列,不会出现不同的扩增事件相互干扰或结合,从而导致结果复杂化。
多重扩增
多重扩增提供了一些重要的优势,这些优势绝对值得考虑。当多个目标序列在同一个反应中被扩增时,可以显著节省主混合试剂。孔数减少一半或更少,就意味着总染料、dNTP等的用量也减少一半——这种成本节约对许多实验室来说非常有吸引力。
此外,移液操作有时会导致所有qPCR反应之间的总体积不完全一致。例如,在将目标基因与参考基因分别进行单重扩增分析时,这可能成为一个问题。
在一次多重扩增实验中,多个基因在同一个反应中被分析,因此各目标之间的体积必须相同。需要填充的孔数更少,使得多重扩增实验的设置速度远快于等量单重扩增反应的设置。
然而,由于qPCR通常应该采用相同条件下的三重复反应,即使是单重扩增实验也内置了监控移液精度的方法。因此,多重扩增很少(甚至几乎不会)成为强制要求,但如果能够妥善处理其复杂性,它仍然可以带来大量的试剂和时间上的节省。
相关视频: 单重与多重qPCR的注意事项——Taq Talk第23集
优化多重qPCR实验
目标序列要求
要从多重实验中获得优质数据,需要特别小心。每个目标序列都需要专属的染料和相应的探针,并且该染料必须具有独特的发射波长,以便您的qPCR仪器能够检测并区分。染料选择也非常重要:Applied Biosystems™ SYBR™ Green试剂盒仅适用于单重反应,因为SYBR Green染料会结合所有PCR产物。而使用Applied Biosystems™ TaqMan™ Assays时,可以通过标记不同荧光基团(如FAM™和VIC™染料)的探针轻松区分各个目标。任何Applied Biosystems™实时PCR仪器都能区分这些染料。
但请注意——仅仅将所有这些组分放在一个反应体系中,可能还不足以获得优质数据。当两个反应共享一个孔时,即使它们拥有不同的探针,也会争夺dNTP、酶以及其他反应组分(见图1)。
如果某个基因(通常是内源性对照)比另一个先开始扩增,它可能在另一个基因出现在扩增曲线之前就进入线性和平台期。此时,目标基因会因试剂供应不足而扩增效果较差,导致结果无法解释(见图2)。
figure 1 competition for reaction components in real-time PCR assay with reaction wells
图1. 实时PCR分析中对反应组分的竞争。中心显示的是三重复反应孔。
figure 2 early amplification of endogenous control resulting in poor amplification of target gene
图2. 内源性对照提前扩增导致目标基因扩增效果不佳。
相关视频:如何优化多重qPCR实验——Taq Talk第22集
你很幸运——避免这个问题其实非常简单。如果某个目标可能会在试剂竞争中胜过另一个目标,可以对该目标进行引物限制。显著降低对照基因的引物浓度,会让其信号更早达到平台期,从而更容易区分两个信号,并为感兴趣的实验基因保留更多其他试剂。
双基因多重检测
要判断两种基因多重检测的难易程度、选择哪个基因进行引物限制,以及两种染料是否真正兼容多重检测,需要一些测试样本。首先从你的实验组和对照组各选5-6个样本,在双重和单重配置下分别运行。如果大多数样本在两种配置下的读数差异很小,则可以安全地将剩余实验以多重方式进行。如果两种读数不一致,说明以多重方式运行实验可能导致数据不稳定甚至无法使用。如果样本数量有限或制备耗时较长,避免风险可能更为可取。
高阶多重检测
在高阶多重检测中也应保持同样的谨慎态度。Applied Biosystems™实时PCR仪器配备了多个滤光片组,可让你在单次反应中实现多个引物和探针的多重检测。然而,单次反应中的目标越多,它们之间的相互作用就越复杂,结果被某种方式偏离的风险也越大。
Applied Biosystems™ TaqMan™ 检测系统采用强大、高度特异且极其灵活的实时PCR技术。用户可以选择不同染料的TaqMan探针,这使他们能够自信且成功地在单孔内实现多个目标的多重检测。
了解更多
» 实时PCR数字手册2.0 – 探索实时PCR的最佳实践、基本原理和故障排除技巧。
Applied Biosystems™ Taq Talk视频系列
» 查看完整的Applied Biosystems Taq Talk视频系列 – 作为实时PCR领域的资深专业人士,我们将在这个全新的视频系列中解答您最常见的实时PCR问题和挑战。浏览节目单并关注更多Taq Talk视频更新.
观看本文引用的视频
» 如何优化多重qPCR实验 – Taq Talk第22集
» 单重与多重qPCR实验注意事项 – Taq Talk第23集
—
仅供科研使用。不得用于诊断程序。
© 2022 Thermo Fisher Scientific Inc. 保留所有权利。除非另有说明,所有商标均为Thermo Fisher Scientific及其子公司的财产。TaqMan是Roche Molecular Systems, Inc.的商标,经许可使用。
contact and techincal support
Written by:
Dana D'Amico
Science Writer, Thermo Fisher Scientific
Dana D'Amico is an award-winning science writer with more than a decade of experience bringing research stories to life. She holds a B.S. in biology from Allegheny College and an MFA in creative nonfiction writing from the University of Minnesota.
Read more D’Amico, Dana