CKB新作|上千种血浆蛋白组学分析对比解析如何选择准确平台
前往赛默飞Olink主页>
研究背景
蛋白在人类健康中起着关键作用,大多数药物都以蛋白为靶点。测量血浆中的蛋白水平,尤其是结合遗传和表型信息,有助于理解生物机制、疾病病因、改善疾病风险预测,并评估特定疾病的新蛋白靶点。高通量蛋白组学技术的发展使得同时测量数千种血浆蛋白成为可能。这些技术包括基于质谱的方法和基于亲和力的方法,如基于双抗体同时捕获的Olink平台和基于核酸适配体Aptamer检测的SomaScan平台。
高通量蛋白组学的原始数据,是后续进行深入数据挖掘、多组学分析和关联疾病因果关系的源头。因此,科学选择准确的检测平台,并合理规划设计实验,是蛋白组学乃至多组学研究中的重中之重。这样方能避免“Garbign In, Garbage Out”,降低投入风险,提高大规模队列研究的科学有效性。
科学不是文字游戏,也不是简单的数量堆积。科学应该是解析真实世界,帮助人类了解疾病发生发展机制,最终达到改善人类健康的目的。而文字在不同语境下,常常会带来不同的理解,甚至混淆视听。在这里我们来一起重温一下几个重要定义(为防止中文名太接近,造成误解,请更关注其英文原义):准确度(Accuracy)、特异性(Specificity)和精确性(Precision)。特异性(Specificity)是指能特异识别靶标(on-target),而不是脱靶 (Off-target)。精确性(Precision)更接近高重复性(High Repeatability)或低变异系数(Low CV),并不强调特异识别靶标(On-Target),如下图左侧紫色持续脱靶效果图,高重复性/低CV脱靶。我们一直强调的准确度(Accuracy),同时包括了特异性(Specificity)和精确性(Precision),在蛋白组学检测平台上意味着能准确检测出真实的生物标志物(而非脱靶)。
新文速递
中国慢性病前瞻性研究样本库China Kadoorie Biobank (CKB)陈铮鸣教授研究团队,近期在Nature Communication杂志上发表最新研究结果:研究团队采用了基于双抗体捕获的Olink Explore和基于核酸适配体的SomaScan两大蛋白组学平台,分析了2,168种血浆蛋白在中国近4,000名成年人中的表现;进而从蛋白水平相关性、遗传关联(pQTL)和表型关联等技术性能上的差异,来研究两种平台在疾病风险预测和精准医学研究方向的应用价值。
研究设计
CKB队列中的3,976名中国成年人被纳入研究,其中包括1951名新发冠心病(IHD)患者和2025名对照组个体。使用Olink Explore 3072平台(2923个试剂对应2923个UniProt ID)和SomaScan Assay v4.1平台(7301个SOMAmers,对应6397个UniProt ID)分别测量血浆蛋白表达水平。通过Spearman相关性分析比较两个平台测量的蛋白水平,进行全基因组关联研究(GWAS)以识别pQTLs,并评估蛋白质与BMI和缺血性心脏病风险的关联。
研究解读
蛋白检测水平相关性
两个平台测量的蛋白水平相关性中等,中位数Spearman相关系数仅0.29,但高丰度蛋白(稀释因子<10%)相关性提升至0.6,表明技术差异可能受蛋白丰度影响。在1,694种一对一匹配蛋白中,Olink的观测相关性中位数(0.26)略高于SomaScan(未明确,但整体趋势更优)。Olink平台在测量蛋白水平时显示出更高的准确度,可能与其使用双抗体结合单一靶标蛋白的PEA检测方法有关。这种方法可能减少了非特异性结合和交叉反应的可能性,从而提高了测量的准确度。
 遗传关联 (pQTL)
对于1,694种一对一匹配的蛋白,Olink有765种蛋白有cis-pQTLs(占45.2%),SomaScan有仅有513种(占30.3%),其中400种在两个平台之间有共定位的cis-pQTLs。结果表明Olink平台可能更敏感地检测到蛋白水平与遗传变异之间的关联,并可有助于更深入地理解蛋白质的遗传调控机制。而种族特异性研究发现,如ALDH2、PLA2G7和PCSK9的cis-pQTL在东亚人群中显著,但未在欧洲人群中发现,这也进一步强调了人群遗传异质性对蛋白质定量研究的影响。
疾病表型关联
蛋白组学数据与肥胖(BMI)及缺血性心脏病(IHD)的关联研究发现:SomaScan检测到更多BMI关联蛋白(1429 vs 1096),但Olink在859个共享关联蛋白中表现出更高效应值一致性(r=0.75);Olink发现更多缺血性心脏病(IHD)关联蛋白(279 vs 154),且在78个共享关联蛋白的效应值相关性更高(r=0.78)。
疾病风险预测模型性能
基于1,694种一对一匹配蛋白构建IHD风险预测模型,Olink(C=0.829)与SomaScan(C=0.825)性能相近但略低于传统风险模型(C=0.845)。添加蛋白组学后传统模型C值提升至0.862(Olink)和0.863(SomaScan),显示蛋白数据的加入显著提升了IHD风险预测准确性,并且两平台在风险预测中提升幅度相似,NRI分别为12.2和16.4%,总的来说,整合蛋白质组学可优化IHD风险评估。而Olink在特定蛋白,如GHR和WFDC2的预测中表现更一致,可能因其双抗体技术对蛋白质结构的特异性识别更优。
写在最后
该研究提供了两种蛋白组学平台在高通量检测上千种血浆蛋白水平方面的直接比较,并展示了它们在遗传关联研究和疾病风险预测中的潜在应用。尽管两种平台各有特点,但Olink在蛋白检测准确度、遗传关联解析、跨平台一致性和与BMI关联蛋白数量方面更有优势,尤其适合需要高精度蛋白-基因-表型关联分析的场景。这些发现为未来选择准确的蛋白组学平台提供了有价值的参考,并强调了在不同平台上进行验证研究的重要性。
文末划重点
只有在测量准确的情况下,蛋白数量才有意义。如何避免假阳性,准确反映真实世界,方是选择高通量蛋白组学平台的首要因素。
参考资料
1. Baihan Wang, et. al. Comparative studies of 2168 plasma proteins measured by two affinity-based platforms in 4000 Chinese adults. Nature Communications. volume 16, 1869 (2025)
Written by:
Bioprocessing Staff
Read more Bioprocessing Staff