扫描电子显微镜SEM的工作原理?
扫描电子显微镜近年来,随着各种应用中所用材料的尺寸不断缩小,扫描电子显微镜(SEMs)已成为材料表征领域功能强大且用途广泛的工具。
电子显微镜以类似于光学显微镜使用可见光的方式使用电子进行成像。与透射电子显微镜(TEMs)不同,透射电子显微镜检测穿过非常薄样品的电子,而扫描电子显微镜则利用从样品近表面区域反射或被撞击出来的电子来形成图像。由于电子的波长远小于光的波长,因此扫描电子显微镜的分辨率优于光学显微镜。
扫描电子显微镜的工作原理是什么?
在扫描电子显微镜中,电子束以光栅扫描的方式扫描样品。首先,电子由显微镜镜筒顶部的电子源当它们的热能超过源材料的逸出功时,就会发射出这些电子。然后它们被加速,并被带正电的阳极吸引。阳极.
Basic components of an SEM
电子起源于电子源,然后受到阳极、聚光镜、扫描线圈和物镜的控制。电子随后与样品相互作用,并由二次电子探测器收集和解读。
整个电子柱必须处于真空状态。与电子显微镜的所有组件一样,电子源被密封在一个特殊的腔室中,以保持真空并保护其免受污染和振动及噪音的影响。除了保护电子源不被污染之外,真空还允许用户获得高分辨率的图像。在没有真空的情况下,其他原子和分子可能会存在于电子柱中,这会与电子相互作用并使其偏转,从而降低图像质量。高真空还有助于电子柱中的探测器更高效地收集电子。
扫描电子显微镜(SEM)仪器组件和原理说明
与光学显微镜类似,电子显微镜使用透镜来控制电子的路径。然而,它们使用的是电磁透镜,因为电子无法穿过玻璃。这些透镜由金属极片内部的线圈组成。当电流通过线圈时,会产生磁场。由于电子对磁场非常敏感,因此通过简单地调节施加到电磁透镜上的电流,就可以控制电子在显微镜柱内的路径。
通常使用两种类型的电磁透镜:聚光镜和物镜。聚光镜使电子束汇聚,电子束随后再次展开,并在撞击样品之前再次由物镜汇聚。聚光镜决定了电子束的大小(决定分辨率),而物镜则将电子束聚焦到样品上。
扫描电子显微镜的透镜系统还包括扫描线圈,用于将电子束扫描到样品上。在许多情况下,光阑与透镜结合使用,以控制电子束的大小。
扫描电子显微镜中的二次电子与背散射电子检测
电子在样品内部的相互作用可以产生许多不同类型的电子、光子或辐射。对于扫描电子显微镜来说,用于成像的两种电子类型是背散射(BSE)和二次电子(SE)。
BSE属于初级电子束,在电子束与样品发生弹性相互作用后被反射回来。相比之下,二次电子来源于样品的原子,是电子束与样品之间发生非弹性相互作用的结果。
Different types of signals used by an SEM and the area from which they originate.
二次电子来自样品的表面,背散射电子则穿透进入样品内部,而X射线则来自样品更深处。
由于BSE来自样品较深的区域,而SE来自表面区域,因此两者携带的信息类型不同。BSE图像对原子序数差异高度敏感;原子序数越高,材料在图像中显示越明亮。SE成像则能提供更详细的表面信息。
BSE (left) and SE (right) images of FeO₂  particles.
在BSE图像中,原子序数较高的元素更明亮。SE图像则更清晰地展现表面形貌。
在许多显微镜中,通过电子与物质相互作用产生的X射线进行检测,也被广泛用于执行样品的元素分析。每种材料都会产生具有特定能量的X射线,X射线是材料的“指纹”。通过检测来自未知成分样品的X射线能量,可以识别出样品中包含的所有不同元素。
扫描电子显微镜中如何检测电子?
BSE和SE通过不同类型的探测器进行检测。为了检测BSE,固态探测器被放置在样品上方,与电子束同轴,以最大化收集BSE的效率。
对于SE的检测,Everhart-Thornley探测器为主要使用的探测器。它由法拉第笼内的闪烁体组成,闪烁体带正电荷,可吸引二次电子(SE)。二次电子撞击闪烁体会被加速,并转化为光信号,随后由光电倍增管进行放大。为了提高检测二次电子的效率,二次电子探测器被安装在电子束一侧的倾斜位置,最终利用这些信号形成样品的三维图像,并显示在电脑屏幕上。
扫描电镜:神奇而精密
如你所见,电子需要经过多个步骤,才能在显示器上形成图像。当然,你无需等待电子完成整个旅程;整个过程几乎是即时完成的,仅需纳秒级时间。同时,为了获得高质量图像,电子在镜筒内每一步的运行都需要精确计算和控制。
Backscattered electron image of Tungsten particles
左侧图像显示的是更宽广的视野,而右侧图像则提供了更细致的观察。
扫描电子显微镜背后的技术正在不断进步,新的应用也不断涌现,这使得扫描电镜成为一种迷人的仪器,具备许多尚未被发掘的能力。
Alex Ilitchev
Written by:
Alex Ilitchev, PhD
Technical Writer, Thermo Fisher Scientific
Alex Ilitchev, PhD, is a technical writer at Thermo Fisher Scientific. They have a background in biophysical chemistry, with a focus on protein misfolding, aggregation, and mass spectrometry. Alex supports technical communication and editing across a variety of analytical instruments and software from Thermo Fisher Scientific, with a focus on applications of electron microscopy in the life and materials sciences.
Read more Ilitchev, Alex