選ばれる理由がある:Thermo Scientific真空オーブン~高温・高真空が生み出す、精密プロセスと信頼性~
製品や材料の品質を高めるうえで、乾燥・加熱・脱泡といったプロセスは欠かせない要素です。
その中でも、温度と真空を高い精度でコントロールできる真空オーブンは、研究現場から製造ラインまで幅広い分野で利用され、多くのユーザーから信頼を得ています。
Thermo Scientific真空オーブンは、400 ℃で対応する高温性能と、1 Paで到達可能な高真空性能を兼ね備え、繊細なサンプルから高度な材料まで多様なニーズに応える装置です。
本記事では、なぜ「選ばれる理由がある」のか、その魅力と特長についてわかりやすくご紹介します
▼こんな方におすすめです!
・熱に弱いサンプルを効率よく乾燥したい方
・電子部品や樹脂、粉末材料の含水率を安定させたい方
・真空環境で再現性の高い加熱・乾燥プロセスを求める方
・酸化や汚染を抑えたい材料を扱う方
・電池材料や揮発性・可燃性物質など、取り扱いに配慮が必要なサンプルを扱う方
真空オーブンとは?
真空オーブンは庫内を真空に保ちながら乾燥・加熱する装置です。
真空環境では水や溶媒の沸点が低下し、通常より低温でも効率よく乾燥が進むため、熱に弱いサンプルでも安全に処理できます。
また、酸素が極めて少ない状態で加熱できることから、酸化劣化を防ぎつつ高精度な温度制御を実現します。
これにより、通常のオーブンでは難しいプロセスにも幅広く対応できます。
真空オーブンが選ばれる理由
  1. 低温でも効率よく乾燥できる
    真空により沸点が下がるため、熱に弱い材料でも安全・迅速に乾燥できます。
  2. 酸化や汚染のリスクを抑制
    酸素がほぼない状態で処理できるため、酸化しやすい材料にも理想的です。
  3. 均一で再現性の高い加熱
    熱伝達を最適化した構造で、材料全体をムラなく加熱できます。
  4. クリーンかつ安定した処理環境
    外部からの微粒子混入を防ぎ、精度が求められる用途にも利用可能です。
  5. 熱・反応性の高い材料にも適した環境
    真空下で酸素濃度を低減できるため、揮発性・反応性物質の安全な処理に貢献します。
Thermo Scientific真空オーブンの特長
Thermo Scientific真空オーブンは、高精度と信頼性を重視した設計で、研究から製造まで幅広い用途に対応します。
● 400 ℃で対応する高温性能
一般的な真空オーブンを超える高温領域により、材料開発やコーティングプロセスにも対応できます。
● 1 Paでの高真空を実現
酸化を最小限に抑え、精密材料を扱う環境として理想的です。
● 高い耐久性と安全性
堅牢な構造と安全機能により、長期間安定した運用が可能です。
● 使いやすい操作性
直感的なユーザーインターフェースで、初めてのユーザーでも導入しやすいです。
● 幅広いプロセスに対応する柔軟性
乾燥、脱泡、加熱、アニールなど多用途に活用できます。
使用例
Thermo Scientific真空オーブンは、実際に以下のような用途で高い評価を受けています。
● 電池材料(電極材・粉末・固体電解質)の乾燥・前処理
低温・高真空で溶媒除去が可能。酸化リスクを低減し、性能安定化に寄与します。
● 揮発性・可燃性・反応性が高い材料の処理
酸素濃度を下げることで反応リスクを抑え、より安全な処理環境を提供します。
● 電子部品・基板・樹脂部材の含水率低減
電子部品は吸湿すると、リフローなどの高温工程で内部の水分が急膨張し、樹脂が割れる”ポップコーン現象”を起こすことがあります。真空乾燥は、この現象を防ぐために効果的です。
● 樹脂・フィルムのアニール・脱泡・溶媒除去
均一加熱により材料特性を安定化させます。
● 金属・セラミックス粉末の乾燥・ベーキング
酸化しやすい材料の保護に効果的です。
● 食品・バイオサンプルを優しく乾燥
低温でも乾燥でき、品質・成分保持に有利です。
まとめ
Thermo Scientific真空オーブンは、
最大400 ℃高温性能 ×1 Pa高真空性能 × 高精度温度制御
を兼ね備え、研究から製造現場まで幅広いニーズに応える信頼性の高い装置です。
酸化を抑え、均一で再現性の高い処理を実現し、材料性能や製品品質の向上に大きく貢献します。
電池材料、電子部品、樹脂、金属粉末、食品など多岐にわたる用途に対応できる柔軟性も魅力です。
「選ばれる理由がある」―その価値をぜひ一度ご体感ください。
装置選定や仕様のご相談、資料請求などはお気軽に弊社までお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
記事へのご意見・ご感想お待ちしています
  • サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパングループ各社は取得した個人情報を弊社の個人情報保護方針に従い利用し、安全かつ適切に管理します。取得した個人情報は、グループ各社が実施するセミナーに関するご連絡、および製品/サービス情報等のご案内のために利用させていただき、その他の目的では利用しません。詳細は個人情報の取扱いについてをご確認ください。
  • 送信の際には、このページに記載のすべての注意事項に同意いただいたものとみなされます。