【凍結保存の基礎 4】凍結保存の温度について
この連載では、凍結保存に関する役立つ情報をお届けします。
普段、何気なく感じていることに対するヒントにもなると思いますので、ぜひお気軽にご覧ください。
凍結保存温度
液体窒素容器を使用する際は、容器のフタが取り除かれた状態で、開口部における温度が-150℃になるように、一定のレベルに液体窒素の量を保たなければなりません【図1】。十分な液体窒素が充填された状態では、容器内は-150℃以下に保たれるため、長期にわたり安定した凍結保存が可能となります。一般的に、多くの細胞では-130℃の気相保存であれば、長期に渡り良好な状態で保存可能であるといわれています。やむを得ずクライオチューブを液体窒素中に浸漬(液相保存)しなければならない場合は、弊社製品のNuncクライオフレックス(カタログNo.343958PK)などを用いてクライオチューブを正しくシーリングします。液相保存時における、クライオチューブの不適切な使用はクライオチューブ内部への液体窒素の侵入を生じ、室温にクライオチューブを取り出す時にチューブの内部気圧が上昇し、液漏れおよび破裂の危険性がありますので、用法を守り正しくご使用ください。
凍結保存用製品カタログ2016-2017, p5
図1.一般的な液体窒素保存容器の温度
(凍結保存用製品カタログ2016-2017, p5)
当社の凍結保存チューブを、まずはサンプルでお試しください。
サンプルを申し込む
チューブ&プレート – 凍結保存用製品カタログ
ダウンロードはこちら
Gibco細胞培養ハンドブックダウンロード
ダウンロードはこちら
<資料請求・お問い合わせはこちらから>
凍結保存の基礎シリーズ、その他の記事はこちら
  • 【凍結保存の基礎 1】クライオチューブ選びで大切な5つのこと
  • 【凍結保存の基礎 2】サンプルを液体窒素温度下で安全に保存する秘訣
  • 【凍結保存の基礎 3】知っておきたい!凍結保護剤の豆知識
  • 【凍結保存の基礎 5】これでカンペキ!生物試料の回収と調整法
  • 【凍結保存の基礎 6】シードロットシステムって知っていますか?
  • 【凍結保存の基礎 7】細胞の凍結冷却速度のひみつ
  • 【凍結保存の基礎 8】凍結保存に適した保存容器とは?
  • 【凍結保存の基礎 9】ガスケットの重要性
  •  
    研究用にのみ使用できます。診断目的およびその手続き上での使用はできません。
    記事へのご意見・ご感想お待ちしています
    • サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパングループ各社は取得した個人情報を弊社の個人情報保護方針に従い利用し、安全かつ適切に管理します。取得した個人情報は、グループ各社が実施するセミナーに関するご連絡、および製品/サービス情報等のご案内のために利用させていただき、その他の目的では利用しません。詳細は個人情報の取扱いについてをご確認ください。
    • 送信の際には、このページに記載のすべての注意事項に同意いただいたものとみなされます。