研究者にオススメ!モバイルアプリ「DailyCalcs」の実験に役立つ8つの機能とは?
はじめに
日々の実験で使用する試薬を作るのに、モル濃度計算、希釈計算、単位換算など、面倒な計算が多く、特に普段定期的に使っていないと忘れてしまったり、非常にストレスがかかる作業ですよね?こんなときに便利なiPhoneアプリをご用意しました。弊社のモバイルアプリ「DailyCalcs」を使うことで、お手持ちのiPhoneをアーミーナイフのような実験用電卓に変えて、ラボの日常業務を簡単にできます!今回は、この便利なアプリ「DailyCalcs」の実験に役立つ8つの機能をご紹介します。
dailycalcs-science-calculator-fig
モル計算
Molarity Calculatorツールを使用すると、必要な液量と濃度が決まっている溶液を調製するのに必要な化学物質の質量を計算できます。逆に、既知の質量を特定のモル濃度に溶解させるのに必要な溶液の体積や液量も計算できます。また、溶解させた化学物質の分子量が分からなくても、化学式を入力することで、自動的に分子量が入力される機能も付いてます!
dailycalcs-science-calculator-fig1
希釈計算
Dilution Calculatorツールでは、、既知の濃度のストック溶液の濃度と、作成したい最終溶液の濃度と液量を入力することで、使用すべきストック溶液の液量を簡単に算出できます。普段使用する試薬の希釈やPCRマスターミックスの作成など、みなさんはこの機能を一番使用するのではないでしょうか?
dailycalcs-science-calculator-fig2
化学式量計算
Formula Weight Calculatorは、例えば、C3H2O4などの化学式を入力するだけで、瞬時にその分子の平均分子量(MW)が表示される便利な計算機です。また、入力した化学式をモル計算機に連動させ、そのままモル濃度計算もできます。
dailycalcs-science-calculator-fig3
細胞培養容器データ集
Culture Vessel Dataでは、細胞培養ディッシュやプレート、フラスコそれぞれの培養表面積、細胞播種密度、コンフルエントの細胞密度、増殖培地の必要量はもとより、必要なバーゼン液やトリプシンの液量まで、この記事を見るよりも早く、瞬時に細胞培養に必要な数値を表示できます。
dailycalcs-science-calculator-fig4
単位換算
Unit Conversionsツールは、次の12種類の測定での単位変換が可能な、マルチな単位変換ツールです。
  • 距離(cm、inch、m、μm、mm、nm、nautical mile、yard)
  • 面積(cm2、ft2、inch2、m2、μm2、mm2、yard2
  • 速度(foot/sec、m/sec、m/hr、cm/sec、cm/hr)
  • 流速(L/hr、L/min、L/sec、mL/hr、mL/min、mL/sec)
  • 量(tbsp、gal、oz、L、cup、tsp、μL、mL、)
  • 密度(kg/L、kg/mL、g/L、g/mL)
  • 質量流量(g/sec、kg/sec、g/min、kg/min、g/hr、kg/hr、oz/sec、lb/sec、など)
  • 質量(g、kg、mg、oz、lb、t)
  • モル質量(g/mol、g/mmol、g/μmol、kg/mol、kg/mmol、kg/μmol)
  • モル(mol、mmol、μmol、nmol)
  • 温度(℃、 °F、K)
  • 圧力(atm、bar、cbar、daPa、db、GPa、hPa、kbar、など)
dailycalcs-science-calculator-fig5
培地変換
Media Conversionsツールは、Gibco™ブランドの粉末培地やAGT培地製品をキログラムとリットルで変換する培地作成用の単位変換ツールです。
dailycalcs-science-calculator-fig6
抗体生産性計算
Specific Productivityツールは、微生物や動物細胞の培養法のひとつである流加培養において、培養時間(日)、生細胞密度および力価から、比生産速度を算出できるツールです。
dailycalcs-science-calculator-fig7
トランスフェクション計算
Transfection Calculatorを使うことで、トランスフェクション実験のセットアップを簡単にできます。トランスフェクション試薬、サンプル数、培養容器のフォーマット、反復実験回数を入力するだけで、実験に必要なすべての試薬と培地の正確な量がすぐに算出できます。
dailycalcs-science-calculator-fig8
dailycalcs-science-calculator-fig9
さいごに
いかがでしたでしょうか?
実験でよく使う機能満載のiPhoneアプリ「DailyCalcs」、今回はその8つの機能をご紹介しました。どの機能も便利なのでぜひご利用になってみてください。このアプリを利用して、面倒な計算をラクにこなして、ストレスのない実験を行いましょう!
DailyCalcs – Science calculator to simplify everyday tasks in the lab – Thermo Fisher Scientific
研究用にのみ使用できます。診断目的およびその手続き上での使用はできません。
記事へのご意見・ご感想お待ちしています
  • サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパングループ各社は取得した個人情報を弊社の個人情報保護方針に従い利用し、安全かつ適切に管理します。取得した個人情報は、グループ各社が実施するセミナーに関するご連絡、および製品/サービス情報等のご案内のために利用させていただき、その他の目的では利用しません。詳細は個人情報の取扱いについてをご確認ください。
  • 送信の際には、このページに記載のすべての注意事項に同意いただいたものとみなされます。