PCR産物を直接ゲルヘローディング!電気泳動が楽になる方法とは?
PCR産物をアガロースゲルにアプライするためには、PCR産物とローディングバッファーの混合が必須ですが、このサンプルごとにマイクロチップを付け替えてPCR産物を吸引し、ローディングバッファーと混合するピペッティング操作は、意外と煩わしく感じるのではないでしょうか。もし、あらかじめローディングバッファーがPCRマスターミックスに混合されている製品があれば、アガロースゲルへのアプライもだいぶ楽になると思います。
弊社DreamTaq Green PCR Master MixPlatinum Taq DNA Polymerase Master Mixはローディング用沈降剤と2種類のトラッキング用色素(青色と黄色)が含まれたPCR用マスターミックスです。本製品で増幅されたPCR産物は直接ゲルヘローディングできます。ローディング用沈降剤とトラッキング用色素はPCRに影響を与えない組成となっています。また、反応に必要なバッファー、DNA Polymerase、MgCl2およびdNTPsを含むマスターミックスのため、反応溶液の調製が容易です。
本製品の特長
  • ゲルローディングバッファーが含まれています。
  • マスターミックス:反応に必要なバッファー、DNA Polymerase、MgCl2およびdNTPsを混合済み
  • 感度や収量が高い改変型Taq DNA polymeraseを使用
direct-loading-of-pcr-products-fig1
図PCRワークフローを簡素化。DreamTaq Green PCR Master MixPlatinum Taq DNA Polymerase Master Mixは、使いやすいうえに、PCR反応セットアップ中の工程数を減らすことができます。 グリーンバッファを用いると、PCR産物を直接ゲルへロードできるため、厄介な色素添加の工程が不要です。 左側のゲル画像では、電気泳動前のグリーンバッファを用いた場合の反応混合物を示しています。 右側のゲル画像では、電気泳動の5分後および15分後の各時点における、黄/青の色素の移動を示しています。
これだけは知っておきたいPCRの基礎知識、ココにあります!
Invitrogen 分子生物学教室では、分子生物学の教育のメインとして、初心者だけでなく経験のある分子生物学者のために、豊富で信頼できる技術的な内容をご提供しています。基礎知識を学ぶ時にはいつでも、Invitrogen 分子生物学教室を活用してください!
基礎知識を学ぶ
他にも、PCRの基礎の復習や、より深い知識の獲得を目的とした無料PDFも提供しております!
▼主な内容
  • PCRの基礎知識
  • PCRのセットアップで考慮すべき6つの要素
  • PCR反応条件における6つの注意点
  • DNAポリメラーゼの4つの主な特性
  • 一般的な10のPCR法
  • PCRを用いた7つのアプリケーション
  • PCRに関するトラブルシューティングガイド
  • 精製グレード選択のガイダンス
お気軽にご利用ください^^
ダウンロードする
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
記事へのご意見・ご感想お待ちしています
  • サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパングループ各社は取得した個人情報を弊社の個人情報保護方針に従い利用し、安全かつ適切に管理します。取得した個人情報は、グループ各社が実施するセミナーに関するご連絡、および製品/サービス情報等のご案内のために利用させていただき、その他の目的では利用しません。詳細は個人情報の取扱いについてをご確認ください。
  • 送信の際には、このページに記載のすべての注意事項に同意いただいたものとみなされます。