エッジ効果とは細胞培養中に96ウェルプレートの、特に外周ウェルの培地量が減少し、ウェル内における細胞状態や増殖の悪化を引き起こす現象です。原因は培地の蒸発ですが、エッジ効果により内側ウェルと外周ウェルの間にデータに差が生じるために外周ウェル以外の60ウェルのみの使用を強いられる場合があります。これはコストアップや作業の増加につながってしまいます。
そこで今回は、エッジ効果を抑制できるNunc Edge 2.0 96-Well Platesをご紹介します。
▼こんな方におすすめです!
・ハイスループットスクリーニング:低蒸発のため、長期タイムラプス細胞イメージングに最適
・ロボットシステム:液体ハンドリングデバイスやデータ処理を用いた自動化にも対応
・細胞クローニング:低蒸発のため、限界希釈培養や少容量培養が可能になり抗体価が安定
この問題を解決できる製品がエッジプレートです。使用法は非常に簡便で、プレートの周辺にある4か所のモート部に1.7 mLの滅菌水やPBSを入れるだけです。
Edge 2.0 96-well Plateは周辺のモート部により、通常の96ウェルプレートに見られる外周ウェルの蒸発、エッジ効果を大幅に低減させています。
各ウェルにおける蒸発量比較
【実験方法】
1. インキュベーションの前にEdge 2.0 96-well Plateの4カ所のモート部に1.7 mLずつの滅菌水を入れました。
2. Edge 2.0 96-well Plateと通常の96マイクロウェルプレートの0.1%メチルバイオレット溶液を100 μL/ウェル分注しました。
3. すべてのプレートを37℃で4日間、CO₂インキュベーター内でインキュベーションしました。途中、実際の使用条件を再現するために1時間ごとに15秒間、1日計7回、CO₂インキュベーターのドアを開けました。
4. プレートの全蒸発量はインキュベーションの前後の重量の差によって判定しました。各々のウェルの蒸発量は各ウェルから50 μLのメチルバイオレット溶液を96ウェルプレートに移し、590 nmで吸光度を測定することにより判定しました。
細胞生存率のバラつきは通常プレート(Brand NやC)と比較して周辺モート部のあるEdge 2.0 96-well Plateで最小限まで低減されています。
細胞生存率
【実験方法】
1. ヒトcarcinoma由来549細胞(9,000 cells/mL、100 μL/ウェル)を10%FBS、1%ペニシリン-ストレプトマイシン、2 mMのL-グルタミンを含むDMEM培地で培養しました。この時にEdge 2.0 96-well Plateのモート部には滅菌水を満たしました。
2. 37℃のCO₂インキュベーターで4日間培養した後にA549細胞の生存率をAlamarBlueアッセイによって判定しました。各々のウェルの細胞生存率のバラつきはパーセント計算しますの分散によって計算します。
96ウェルすべてを有効に使用でき、全ウェルの測定値を精度高く評価できます。
・細胞シグナルと転写因子:細胞シグナリングや転写因子の活性化、移行、極性の解析
・細胞周期と細胞増殖:細胞周期や増殖段階の解析
・細胞毒性とアポトーシス:細胞毒性や細胞死の解析および関連パラメーターの解析
・炎症と細胞ストレス:炎症や細胞ストレスに関連したマーカーやパラメーターの解析
・細胞形態と形態変化:細胞骨格や他の細胞形態パラメーターの解析
・遺伝子毒性とDNA損傷/修復:染色体の不安定性やDNA損傷パラメーターの解析
・細胞遊走と細胞運動:細胞遊走と細胞運動の解析
Edge 2.0 96-well Plateの特長
・エッジ効果を抑制することにより96ウェルすべてを有効に使用でき、全ウェルの測定値を正確に評価できる
・Nunclon Delta処理により細胞接着性・増殖性を促進(細胞培養用)
・ANSI/SBS国際標準基準に準拠
・滅菌保証レベル SAL10-6
詳細については、Edge 2.0 96-well Plateの製品ページをご覧ください。
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。