弊社のオリゴDNA受託合成サービスにおいて、最も多く寄せられる質問と答えをご紹介します!今回は「プライマーの濃度調整」についての質問です。
プライマーの濃度を実験用に調整したいのですが、どうしたら良いですか??
質問者さん
液体でご注文されている場合には、すでにTEバッファーで調整済みです。ご注文スケールによって異なる濃度で調整済みで、スケールと濃度の関係は、下記のようになっています。
| 合成スケール (nmole) | 液体調整濃度 |
| 50 nmole | 100 μM |
| 200 nmole | 500 μM |
| 1 μmole | 2500 μM |
乾燥品については添付のカスタムプライマー使用説明書の溶解例をご参照ください。下記の資料は1 mM (1 nmole/μL) と100 μM (100 pmole/μL) への調整方法例です。
図 分析表の見方例
溶解させる溶液はTE [10 mM Tris-HCl (pH 8.0)、1 mM EDTA]をご使用ください。水のpHは多くの場合弱酸性で、合成DNAの加水分解を引き起こす可能性があります。そのため脱イオン水よりもTEに溶解することを推奨します。
Invitrogen 分子生物学教室では、分子生物学の教育のメインとして、初心者だけでなく経験のある分子生物学者のために、豊富で信頼できる技術的な内容をご提供しています。基礎知識を学ぶ時にはいつでも、Invitrogen 分子生物学教室を活用してください!
他にも、PCRの基礎の復習や、より深い知識の獲得を目的とした無料PDFも提供しております!
▼主な内容
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。