前回に引き続き今回のテーマも「組織免疫化学」です。前回は、組織の固定法、切片の作製、内因性の酵素やビオチンのマスク、非特異的結合サイトのブロッキングについてご紹介しましたが、今回は抗体の標識やフラグメント化などを含めた抗体による抗原の可視化についてご紹介します。
酵素抗体法ではHRP(西洋わさびパーオキシダーゼ)やAP(アルカリホスファターゼ)を用います。基質を標識酵素と反応させて、発色性の反応産物を沈降させることで可視化します。染色した組織を安定に保管できること、光学顕微鏡により簡単に検出できることが特長です。
蛍光抗体法では標識に蛍光色素を用います。最大の特長はマルチカラー検出が可能なことです。異なる励起・蛍光波長をもつ複数の蛍光色素を用いることで、組織や細胞内外で発現する複数の抗原を同時に検出することができ、抗原間の位置関係(同一細胞・異なる細胞での発現の確認など)を解析することが可能です。
染色感度は抗原に結合した酵素の分子数により決定されるため、ABC (Avidin-Biotin Complex)法(文献1-3)とよばれる手法はシグナル増幅に理想的です。アビジン-ビオチン複合体が組織への浸透には大きすぎる場合、酵素標識アビジン(またはストレプトアビジン)とビオチン標識1次抗体を使用したLAB (labeled avidin-biotin)法とよばれる手法(文献4)が用いられることがあります。RYD(細胞接着因子との結合を示すRGDのミミック配列)を含まない非特異的結合が最小化されたNeutravidin(脱グリコシル化アビジン)に関しても酵素標識物をラインナップしています。
弊社製品には粉末状基質やキット製品など様々な製品がありますが、HRP用のMetal Enhanced DAB、AP用のNBT/BCIPが最も一般的な選択です。最も感度が高い製品はMetal Enhaced DAB法によるPierce Peroxidase Detection Kitです。本法では暗褐色~黒色の沈殿物を生じるコバルトとニッケルの沈着により、DAB法に比べ50倍以上の感度が得られるため、より鮮明な画像化が可能です。
|
発色基質・発色色素 |
酵素 |
感度 |
フォーマット |
| Metal Enhanced DAB | HRP | Highest | キット (2液) |
| 1-Step TMB | HRP | High | 1液 |
| 1-Step 4-CN | HRP | High | 1液 |
| CN/DAB | HRP | High | キット (2液) |
| DAB | HRP | Medium | 粉末 |
| 1-Step NBT/BCIP | AP | High | 1液 |
| 1-Step NBT/BCIP + Suppressor | AP | High | 1液 |
| BCIP | AP | Medium | 粉末 |
| NBT | AP | Medium | 粉末 |
前回は、組織に内在する酵素やビオチンによるバックグラウンドに関してご紹介しましたが、組織に内在する血清蛋白質もバックグラウンドの原因となります。特にグロブリンに由来するバックグラウンドノイズがよく知られていることから、組織に内在するグロブリンに由来するバックグラウンドノイズの軽減に関してご紹介します。
弊社には、ビオチン、蛍光、酵素などで標識された、マウスやラビットなどの様々なホスト由来のポリクローナル抗体があります。ポリクローナル抗体と組織に内在する血清タンパク質との交差反応はバックグラウンド上昇の原因となることがあります。このような、血清タンパク質に対して交叉反応を示すポリクローナル抗体を、各種の血清タンパク質を固定化したカラムを通過させて、精製した抗原特異性の高い抗体を高度吸着抗体とよびます。弊社では、ヒト、ウシ、ウマ、ウサギ、ブタなどの血清タンパク質との反応を最小限におさえた高度吸着抗体もご提供しております。
市販されている抗体にはウシ血清アルブミン(BSA)などのキャリアタンパク質が安定剤として含まれていることがあり、これらのキャリアタンパク質がバックグラウンドノイズの原因となることがあります。Melon Gel Spin Pufication Kitでは血清タンパク質はカラムに保持、精製抗体は中性pHの通過フラクション中に回収されます。本来の用途は血清からの抗体ワンステップ精製ですが、市販抗体に含まれるキャリアタンパク質の除去にも使用できます。
適当な市販の標識抗体がない場合には、抗体を自家標識して用いることもあります。蛍光標識では未反応の遊離蛍光色素によるバックグラウンドノイズの上昇はよく知られています。一般に蛍光色素は会合しやすく、透析やゲル濾過では除去が難しいことがあります。弊社の蛍光標識キットでは独自の精製レジンを充填したスピンカラムによる、未反応の遊離蛍光色素の効果的な除去が可能です。
抗体フラグメントとは酵素消化により定常部位(Fc)を除去した抗体の断片(フラグメント)で、1価のFabやFabがヒンジ部位で結合した2価のF(ab’)2があります。
このような抗体フラグメントはIgG (Whole Molecule)に比べて、分子量が小さく組織への浸透が比較的よいのが特長です。また、抗Fabや抗F(ab’)2抗体を2次抗体として用いることで、内在するIgGとの反応(Fcへの結合)を抑え、バックグラウンドノイズを軽減できることもあります。
効率的なタンパク質抽出からウェスタンブロッティングの解析ツールまで、包括的にソリューションを紹介しております。PDFファイルのダウンロードをご希望の方は、下記ボタンよりお申込みください。
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。