網羅的解析にはこれ! TaqMan® Array Card|今こそ本気で徹底理解! リアルタイムPCR講座 第21回
今回はユニバーサルなPCR条件の利点をフルに生かした384ウェルフォーマットのカスタムアレイ、「TaqMan® Array Card」をご紹介します。
TaqMan® Array Cardとは?
TaqMan® Array Cardは、ヒト、マウス、ラットで4万種類を超えるTaqMan® Gene Expression Assays, Inventoriedから目的のアッセイを選択し、フォーマットに従ってカードを作成できるツールです。最大で380もの遺伝子を1枚のプレート上で網羅的に定量することが可能で、TaqMan®ケミストリを採用することで、信頼できる高い定量性も担保されています。
これまでの遺伝子発現解析では、網羅性か定量性、そのどちらかを犠牲にせざるを得ませんでした。リアルタイムPCRの技術を応用し、相反する二つのニーズを満たした画期的な方法、それがTaqMan® Cardなのです。TaqMan® Cardを使用した文献が続々と報告されています。
TaqMan® Array Cardは、現在利用できるテクノロジーの中では、最も高精度な定量性を有するカスタムアレイといえるでしょう。”Time-to-Results”、すなわち研究成果を得るまでに要する時間をいかに短縮するか。最近はリアルタイムPCRの反応時間を短縮することが注目され、各社からさまざまな機械や試薬が販売されています。しかしそれらの製品を手っ取り早く用いれば実験結果を短縮できるとは限りません。遺伝子発現解析研究にとって、真のスピードアップに必要なことは何か、これまでの回で解説しました。ご紹介した便利なツールを利用いただくことで、これまで実験に要していた時間をデータの考察や他の実験にお使いいただけたら幸いです。
まさに、進化し続けるリアルタイムPCR ですね。次回もお楽しみに!
参考文献
様々な論文でTaqMan® Cardによる実験結果が報告されていますので、ご参考までに例を紹介します。
リアルタイムPCRハンドブック 無料ダウンロード
リアルタイムPCRの理論や実験デザインの設計など、リアルタイムPCRの基礎知識が掲載された、リアルタイムPCRを始めたばかりの方やこれから実験を考えている方にうってつけのハンドブックです。PDFファイルのダウンロードをご希望の方は、下記ボタンよりお申し込みください。
ダウンロードする
リアルタイムPCRトラブルシューティング 無料ダウンロード
異常なS字状の増幅曲線、NTCでの増幅検出、増幅が見られないなど、リアルタイムPCRの実験中に困った際の手助けになる情報を紹介しています。PDFファイルのダウンロードをご希望の方は、下記ボタンよりお申し込みください。
ダウンロードする
TaqMan Gene Expressionアッセイ導入ガイド 無料ダウンロード
TaqManアッセイをこれから使う方、使っているけどもっとよく知りたい方にうってつけのハンドブックです。PDFファイルのダウンロードをご希望の方は、下記ボタンよりお申し込みください。
ダウンロードする
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
記事へのご意見・ご感想お待ちしています
  • サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパングループ各社は取得した個人情報を弊社の個人情報保護方針に従い利用し、安全かつ適切に管理します。取得した個人情報は、グループ各社が実施するセミナーに関するご連絡、および製品/サービス情報等のご案内のために利用させていただき、その他の目的では利用しません。詳細は個人情報の取扱いについてをご確認ください。
  • 送信の際には、このページに記載のすべての注意事項に同意いただいたものとみなされます。