リアルタイムPCRシステムでSNPタイピング! | 今こそ本気で徹底理解! リアルタイムPCR講座 第29回
これまで、遺伝子発現定量におけるリアルタイムPCRシステムについて見てきましたが、実はリアルタイムPCRシステムは、SNP(ゲノム上の一塩基多型)のタイピングにも威力を発揮するのです。どのようにして?? テクニカルサポート(TS)中の人、白神に教えてもらいましょう。
ゲノムDNAとタイピング用のTaqMan® プローブ&プライマーセット(図1)と試薬さえ揃えれば、リアルタイムPCRシステムを利用して短時間でしかも簡単にSNPタイピングが行なえますよ。
図1 SNP検出用のTaqMan®プローブとプライマー
何だか簡単そうですね。検出原理はどのようになっているのでしょうか?
図2を見てください。TaqMan®プローブの5´端にはレポーターの蛍光色素(Reporter;R)が、3´端にはレポーター色素が発する蛍光を吸収する消光物質(Quencher;Q)が結合しています。この状態ではレポーター色素からの蛍光は検出されません。PCR反応が進行するに従い、プローブが分解することで消光物質から遊離したレポーター色素の蛍光が検出されるようになります。レポーターからの蛍光は、ターゲット遺伝子の量に比例するので、遺伝子発現では、蛍光の増加で遺伝子の定量が行なえるというわけです。またこの反応は非常に特異性が高いので、プローブ中の1塩基が異なれば反応は進行しません。この性質を利用することでSNP解析が行なえますよ。
図2 リアルタイムPCRを利用する特異的DNA配列の検出原理
次回は、SNPタイピングの重要性を詳しく聞きますよ。お楽しみに!
リアルタイムPCRハンドブック 無料ダウンロード
このハンドブックでは、リアルタイムPCRの理論や実験デザインの設計など、リアルタイムPCRの基礎知識が掲載されています。リアルタイムPCRを始めたばかりの方やこれから実験を考えている方にうってつけのハンドブックです。PDFファイルのダウンロードをご希望の方は、下記ボタンよりお申し込みください。
ダウンロードする
リアルタイムPCRトラブルシューティング 無料ダウンロード
異常なS字状の増幅曲線、NTCでの増幅検出、増幅が見られないなど、リアルタイムPCRの実験中に困った際の手助けになる情報を紹介しています。PDFファイルのダウンロードをご希望の方は、下記ボタンよりお申し込みください。
ダウンロードする
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
モバイルバージョンを終了