キャピラリーシーケンサは、塩基配列を決定するシーケンス解析と、DNA断片の長さを比較するフラグメント解析のさまざまなアプリケーションに使用されています。
キャピラリーシーケンサでは1ランに数十分から2時間程かかるため、複数人で共同使用する場合には、前の使用者が終わるのを待ったり、複数人のサンプルが出そろうことを待ったりと、スケジューリングの難しさを経験したことはないでしょうか。
さらに、消耗品の交換や管理、機器のメンテナンス、ランのセットアップなどの操作の煩雑さを感じたことはないでしょうか。
新型のキャピラリーシーケンサである、8本キャピラリーのApplied Biosystems™ SeqStudio™ 8 Flexジェネティックアナライザと24本キャピラリーであるApplied Biosystems™ SeqStudio™ 24 Flexジェネティックアナライザはこのようなことを解消するための柔軟性を備えています。
これらの機種は、キャピラリーの本数が8本または24本であること以外にも、従来のキャピラリーシーケンサと異なる特徴を有しています。
そこで今回は、新型キャピラリーシーケンサ SeqStudio Flexジェネティックアナライザの特徴について、ご紹介いたします。
▼こんな方におすすめです!
・キャピラリーシーケンサの購入を検討されている方
・キャピラリーシーケンサの操作をよりスマートに行いたい方
SeqStudio Flexにはサンプルプレートを搭載する“プレートドロワー”が設計されました。このドロワーには96ウェルプレートを最大で4枚設置することができます。
従来のキャピラリーシーケンサでは、ラン中に機器の扉を開けるとランが停止してしまうため、ラン中にサンプルプレートを追加で設置したり、取り外したりすることはできませんでした。
しかし、SeqStudio Flexでは、ランの途中であってもこのドロワーを引き出して、プレートを追加設置したり、ランの終了したプレートを取り外したりすることができます。
さらに、プレートバーコードを利用した自動リンク機能や、ラン中にプレートの優先順位を変更する機能も搭載しているため、ランのスケジューリングがとても柔軟になりました。
SeqStudio Flexは機器本体にコンピューターを内蔵し、一体型のタッチスクリーンが搭載されました。このタッチスクリーン上で、ランやメンテナンスなどのさまざまな操作を行うことができます。
ランのセットアップ画面はシンプルなレイアウトになっているため、少ないステップでセットアップが可能です。
さらに、ラン中にはその泳動状況の進捗や終了したランの結果を確認することが可能で、泳動状況に応じて、再度のランをすぐにオーダーできます。
また、ランのセットアップ方法や各種メンテナンス手順などを説明したヘルプビデオをタッチスクリーン上で閲覧することもできます。
そのため、新規ユーザーであっても、トレーニングの時間を減らし、かつ、安心して機器操作を行うことができます。
さらに、機器消耗品であるキャピラリーアレイやポリマー、陽極バッファー、陰極バッファーにあるRFIDタグの情報を読み取り、タッチスクリーン上でこれら消耗品の使用状況を管理することができます。
SeqStudio FlexはクラウドベースのThermo Fisher™ Connect Platformと接続することができます。
クラウド接続により、クラウド上で作成したラン用のプレート情報を機器本体で呼び出したり、ラン中のモニタリングをしたり、ラン終了後に機器からクラウドにデータを自動転送したりすることができます。
クラウドには機器付属PC以外のコンピューターからでもアクセスできるため、機器本体から離れた場所にいても、ランのモニタリングをすることができます。
クラウド上には、シーケンスデータファイルやフラグメントデータファイルを解析する多数のアプリがありますので、転送されたデータをそのままクラウドで解析することができます。
さらに、クラウド上からランのオーダーも行えるため、ラン中やラン終了後に同じサンプルを再度ランする指示を機器から離れた場所から行うことができます。
また、クラウド接続した場合、機器タッチスクリーンにトラブルシュート用のリモートサポート機能も搭載されて利用できるようになります。
まとめ
SeqStudio Flexジェネティックアナライザはラボを効率化する自由度が向上した新型のキャピラリーシーケンサです。
・SeqStudio Flexはプレートドロワーにより、ランのスケジューリングを柔軟にします
・SeqStudio Flexはタッチスクリーンにより、機器操作を直感的・簡単にします
・SeqStudio Flexはクラウド接続により、リモートでの操作を可能にします
下記リンクからSeqStudio Flexジェネティックアナライザの3Dツアーにいつでもご参加いただけます。
シーケンスのワークフローやデータからのトラブルシュートについては、こちらのガイドにも詳しい記載がございます。ぜひご活用ください。
研究用にのみ使用できます。診断目的およびその手続き上での使用はできません。