培養細胞におけるsiRNAの導入を最適化するTipsトップ10【前編】
みなさんは培養細胞を扱う中で、トランスフェクションにお困りではないでしょうか?
本記事では、多くの人が利用するトランスフェクションの最適化に役立つ要素10点(今回は1~5の下記5点)について紹介いたします。
以下の推奨事項はすべてsiRNAに関するものですが、miRNAmimic/inhibitorにも適用可能です。
1. 実験を行う際の一貫性
条件を最適化する際、プロトコルの各ステップを実施する順序、タイミングおよび方法に一貫性があるように注意しましょう。実験全体を通じてプロセスの変動が少なくすることで、結果の再現性と信頼性がより高くなるからです。
2. トランスフェクションプロトコルの適切な選択
3. 健康な細胞を最適な密度で播種
細胞は、40~80%のコンフルエント(細胞密度)で、比較的少ない継代数(50回未満など)で古すぎないものを使用する必要があります。これは、時間が経つにつれて培養細胞は、早期継代時の細胞と比べて表現型・成長特性などの発現プロファイルがより不均一になってくるからです。
また、多くの細胞は、培養条件によってストレスがかけられた場合でもこうした発現プロファイルの変化が発生してしまいます(下記参照)。
発現プロファイルの変化に影響し得る6つの要因
また、トランスフェクションを行う際には、細胞が多すぎるまたは少なすぎる細胞密度はトランスフェクション効率に影響を与える可能性があるので注意が必要です。
望ましいトランスフェクション容器の表面積に基づいて、細胞密度について条件検討するとよいでしょう。
4. 適切な培地および培養条件の選択
✔抗生物質
必要でない場合や、siRNAの細胞への取り込み時に細胞毒性を増加させてしまうこともありますので除いてください。
✔siRNAトランスフェクション試薬
トランスフェクションの条件として、無血清または低血清培地を必要とすることがあるため、必ずメーカーの推奨事項に注意してください。
✔培地
目的の細胞に適した培地を選択してください。例えば、他の細胞よりも多くのグルコースを必要とするものや、追加のアミノ酸を必要とする細胞もあります。
5. 高品質なsiRNAをより低い有効濃度での使用
siRNAは、エタノール、塩類などの合成過程でコンタミする物質を含まないようにしなければなりません。また、30 bpより長い二本鎖RNAは、非特異的なインターフェロン応答を活性化することによって遺伝子発現を変化させ、細胞毒性をもたらします。
いかがでしたでしょうか?
培養細胞におけるsiRNAの導入を最適化するTips トップ10【後編】についてもご参照ください!
【無料ダウンロード】細胞培養基礎ハンドブック
現在、下記2点の基礎情報をまとめた無料ハンドブックをご用意しています(日本語版、約100ページ)。
PDFファイルのダウンロードをご希望の方は、下記ボタンよりお申し込みください!
細胞培養基礎ハンドブックをダウンロード
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
モバイルバージョンを終了