荒川和晴氏( 慶應義塾大学先端生命科学研究所)
コンピューターの中で生物を作ると面白そうだと思い慶應義塾大学へ入学。荒川氏は、得意な情報科学からのアプローチで、ゲノム情報を基に細胞シミュレーションモデルを構築する研究で学位を取ります。しかしそれだけでは、ずっと抱き続けてきた「生物とは何か」という問いに答えられないと感じたと話します。「そこで生物と無生物の境界を見極めるため、長期間の乾燥状態を無生物の様に耐えて(乾眠)、生き続けるクマムシの研究を始めました。研究室で大量飼育できる環境を整え、クマムシの耐性の基盤となる生物学的特徴をオミックス解析から研究しています」と語ります。
緩歩動物門に含まれる、水生の無脊椎動物。極寒や長期の乾燥、大量の放射線、真空でも延命する地球上で最強動物と言われている。(参考記事:「宇宙生物学とクマムシと私」)荒川研究室で飼育しているクマムシを綴る「クマムシ日記」では、動画も公開中(2015年5月8日の日記)。動く姿がとってもキュートです。研究室では、写真のヨコヅナクマムシ以外に、ドゥジャルダンヤマクマムシ、南極昭和基地で見つかったAcutuncus antarcticusの三種類を飼育中。 www.kumamushikansatsu.com (クマムシ日記)
「クマムシだけでなく、各メンバーは異なる生物を対象に複数のオミックス解析を進めています。そのためラボの次世代シーケンサは毎週稼働させ、データを取ってコンピューターで解析する日々です。実験から解析まで、ハイスループット解析が行えることが、私たちのラボ室の強み」と荒川氏は語ります。サンプル測定には、2種類の光度計、Thermo Scientific™ NanoDrop™ 超微量分光光度計とInvitrogen™ Qubit™ Fluorometerを使っています。「特に実験の初期段階のDNAやRNAの精製後は、どちらも使いますね。NanoDrop超微量分光光度計で複数の波長における吸光度から純度と濃度を測定し、Qubit Fluorometerでターゲット分子の濃度を測定します。次世代シーケンサのライブラリー調製でも、正確な濃度測定が必要となるので、高感度のQubitFluorometerで定量します」と、少人数で効率よく研究を進めるポイントの1例を説明します。
「クモの糸の解析では、1,000種類のクモを世界中から採集して糸の遺伝子をRNAから解読中です。RNA抽出から配列アセンブリングまで1週間程度で済みますが、貴重なRNAサンプル測定には、微量で測定できるNanoDrop超微量分光光度計が重宝します」。すでにこの1年間で500種類のクモ糸の遺伝子配列を読み取り、物性との関係を解析中とか。「しかも1頭のクモが使う糸は1種類ではありません。放射状に伸ばす縦糸や、縦糸を円形につなぐ横糸、映画『スパイダーマン』の手から出る糸のように、クモ自身が移動をする際の丈夫な『牽引糸』など、多くのクモは7種類程度の糸を状況に応じて使い分けています」。このように多様なクモの糸の遺伝子は単一の遺伝子から派生してきましたが、ちょっとしたアミノ酸配列の違いで大きく物性が変わるそうです。「そこが非常に興味深い点」と荒川氏。「これまでのゲノム解読は、単に配列を読み取るだけ。いわば『塩基配列の写経』でした。クモの糸の遺伝子解析では、ゲノム情報とその実体である糸タンパク質の物性との関係性を読み解こうとしています。それが『真の意味でのゲノム解読』につながるはず」。幅広い応用が期待されるクモの糸から、遺伝子情報と生物機能の関係を紡ぎだし、生物の根幹に迫る研究が続けられています。
NanoDropの詳細情報はこちらから
Qubit Fluorometerの詳細情報はこちらから
NEXTのバックナンバーはこちら
研究用にのみ使用できます。診断目的およびその手続き上での使用はできません。