植物のPPRタンパク質を活用し、革新的なRNA操作ツールの開発へ(エディットフォース株式会社研究開発部門 八木祐介氏)-「NEXT」2018年5月号掲載
ターゲットとの結合能をiBright FL1000 Imaging Systemで効率的に評価
八木祐介氏(エディットフォース株式会社研究開発部門部長)
植物の葉緑体やミトコンドリアゲノムの遺伝子発現をRNAレベルで制御する因子として、注目されるPPR(pentatricopeptide repeat)タンパク質。高等植物では約500種類に及ぶファミリーが存在し、配列特異的にRNAに結合してRNA切断やスプライシング、編集、安定化、翻訳などの多様なプロセシングを調節することから、オルガネラ遺伝子特異的なRNA機能調節因子と考えられています。エディットフォース株式会社研究開発部門の八木祐介氏らは、PPRタンパク質をベースに、これまでにない「RNA操作」ツールの開発を進めています。
配列特異的にRNAに結合するPPRモチーフ
PPRタンパク質は、35個のアミノ酸からなるhelix-loop-helix構造(PPRモチーフ)が十数回繰り返し、このモチーフの1つが特定のRNA1塩基に対応して結合します。2012年、九州大学農学研究院植物分子機能学准教授の中村崇裕氏(現在はエディットフォース社長を兼任)と当時ポスドクだった八木氏は、PPRモチーフ内の3カ所のアミノ酸が1つの塩基を認識する対応ルールを明らかにしました。「このルールを基に、標的となるRNA配列に結合するPPRタンパク質を作成し、そこに機能分子を付加しておけばゲノム編集の様にRNAを自在に操作できるはず」と八木氏は開発の方向性を語ります。
PPRタンパク質とRNA結合能を蛍光で評価
「PPRタンパク質とRNAの配列特異的な結合能の解析はゲルシフトアッセイで行っています。蛍光ラベルした合成RNAとPPRタンパク質の複合体をネイティブゲルで電気泳動後、iBright™ FL1000 Imaging Systemの蛍光チャンネルで測定します。以前はビオチンラベルしたRNAを使ってウェスタンブロッティング後に化学発光試薬で検出していましたが、iBright FLシステムだと泳動後のゲルを直接測定でき、測定を簡便化できました。またこのシステムでは複数の蛍光色を使えるので、異なるRNA配列への結合能を一度に評価できる場合もあります。感度も以前の方法と変わりなく、数nM程度の結合活性も検出できています」と八木氏は語ります。「システム自身の操作性も良く、タッチパネルで露光時間を簡単に調節できたり、Smart Exposure機能で最適な露光時間をバーチャルに確認できるのも便利です。またゲルの位置を自動回転式ステージで物理的に調整できるので、置き替えの手間も省けます」と話します。
PPRタンパク質を用いてRNAを操作する
植物ではミトコンドリアゲノムから転写されたRNAにPPRタンパク質が結合すると、RNAのシトシンが脱アミノ化されてウラシルに変わるRNA編集が観察されています。八木氏らが提案する「RNA操作」は、一塩基置換だけでなく、様々な機能分子との融合によりRNAを自在に編集することです。「これまでRNAの機能制御はRNAiやアンチセンスなどの核酸が使われ、機能抑制やFISH法などと用途が限られていました。PPRタンパク質なら、様々な機能分子と融合させることができます。例えばGFPを繋げてmRNAやノンコーディングRNAの細胞内の局在や機能解析など、これまでにないツールとして使えそうです。さらに標的RNAの切断やスプライシング制御、塩基置換、発現亢進など可能性が広がります。DNAを操作するゲノム編集が注目されていますが、RNA操作も可能になれば、基礎研究はもとより、医療や産業に役立つ画期的なツールとなると思っています」と八木氏は今後の展開を語ります。
撮り直し不要!ウェスタンブロットの撮影はますます簡単に
iBright CL1000 Imaging System | iBright FL1000 Imaging System
Invitrogen™ iBright™ Imaging Systemsは、撮影サンプルの位置やフォーカス・ズームだけでなく、最適な露光時間を自動調整する便利な撮影装置です。化学発光、可視光、UV撮影用のiBright CL1000 Imaging System、さらに蛍光撮影にも対応するiBright FL1000 Imaging System の2機種を提供中です。
iBright CL1000 Imaging System | iBright FL1000 Imaging Systemの詳細情報はこちらから
ライフサイエンス情報誌「NEXT」
当記事はサーモフィッシャーサイエンティフィックが発刊するライフサイエンス情報誌「NEXT」2018年5月号からの抜粋です。
NEXTのバックナンバーはこちら
研究用にのみ使用できます。診断目的およびその手続き上での使用はできません。
モバイルバージョンを終了