Versatilidad y rendimiento acelerado para la adquisición de imágenes automatizada
La familia CellInsight de plataformas de HCS/HCA ofrece modos de adquisición de imágenes automatizadas de campo ancho, confocal o campo claro, todo ello con un solo protocolo. Diseñadas teniendo en cuenta la velocidad, se pueden realizar análisis y adquisición de imágenes en tiempo real en paralelo para obtener datos en el tiempo más corto posible. Obtenga más información sobre nuestras características únicas, que incluyen imágenes con calidad de publicación , software de análisis en tiempo real , investigación de pintura celular y software de gestión de bases de datos a continuación.
Adquisición de imágenes de calidad para publicación
La familia CellInsight de plataformas de detección de alto contenido (HCS) y análisis de alto contenido (HCA) se ha diseñado para proporcionar versatilidad y rendimiento acelerado para la adquisición de imágenes automatizada para obtener datos en el tiempo más rápido posible. Elija entre los modos de adquisición de imágenes automatizadas de campo ancho, confocal o de campo claro, todo ello con un solo protocolo. Nuestros instrumentos proporcionan hasta 12 colores entre los que elegir, desde ultravioleta hasta fluorescencia del infrarrojo cercano y adquisición de imágenes de campo claro multicolor para permitir paradigmas de adquisición de imágenes flexibles. Por último, nuestros sistemas están diseñados teniendo en cuenta la velocidad, lo que permite obtener imágenes y análisis en tiempo real en paralelo para obtener los datos más rápidos posibles.
Células tisulares de cáncer de mama
CellInsight  CX7 LED Pro.  Los portaobjetos de histología de cáncer de mama humano se tiñeron con H y E y marcadores DAB asociados a KI67 (imagen con luz transmitida roja, verde y azul respectivamente) y una lente objetivo de 20X y la bioaplicación de histología de 3 canales.
Células A549
CellInsight CX7 LED. Tinciones: HCS CellMask Blue (azul), Invitrogen Alexa Fluor 488 Phalloidin (verde) y anticuerpo secundario de IgG antirratón de cabra Invitrogen Alexa Fluor 750 (rosa).
Células BPAE
CellInsight CX5. Tinciones: DAPI (azul), Alexa Fluor 568 Phalloidin (rojo) y anticuerpo secundario de IgG (H+L) de antirratón de cabra, conjugado Alexa Fluor 488 (verde).
Células HeLa
CellInsight CX5. Tinciones: Hoechst 33342 (azul) y Alexa Fluor 680 Phalloidin (amarillo).
Software de análisis en tiempo real integrado
El software de análisis celular Thermo Scientific HCS Studio equilibra con experiencia la flexibilidad y la facilidad de uso para permitir un análisis de datos significativo desde células individuales a poblaciones. La adquisición de imágenes y el análisis en paralelo ofrecen resultados en tiempo real rápidos. 
El software HCS Studio permite el seguimiento de cada evento celular o célula individual para minimizar los artefactos en los datos. Consulte el recorte de nivel celular correspondiente asociado con cada punto de datos para garantizar el control de calidad de lo que está midiendo realmente. 
Para acelerar el desarrollo del ensayo, se puede evaluar el rendimiento del ensayo en cada parámetro basándose en el análisis estadístico Z-prime. Esto le permite seleccionar sus ensayos de alto rendimiento a medida que amplía sus campañas de detección. El software HCS Studio también incluye flujos de trabajo guiados con comentarios visuales fáciles de usar para facilitar la configuración del protocolo de ensayo, la adquisición de imágenes, el análisis y la exploración.
El software HCS Studio para CellInsight CX7 LED Pro y CellInsight CX7 LZR Pro también incluye el software Thermo Scientific EurekaScan Finder. Este software ayuda a reducir de forma significativa los esfuerzos de tiempo de ejecución y análisis de su equipo al automatizar la detección y captura posterior de eventos con mayor ampliación.
El software EurekaScan Finder ofrece dos enfoques diferentes basados en el tipo de muestra y los criterios estipulados por el usuario que informarán de la detección de alto contenido.
Escenario I: estudio de tejidos
Los objetos seleccionados en el primer barrido son mayores que el campo visual del segundo barrido (caso A), o aparecen varios objetos en el campo visual del segundo barrido (caso B). En este caso, el segundo barrido utiliza un patrón de red uniformemente espaciado para definir las ubicaciones de campo de dicho barrido.
Escenario II: cuando se estudian esferoides o eventos raros
Los objetos seleccionados en el primer barrido son más pequeños que el campo visual del segundo y están espaciados de forma que es poco probable que haya varios objetos en el mismo campo visual. En este caso, el segundo barrido centra los campos visuales alrededor de cada objeto.
Investigación de pintura celular.
Investigación con pintura celular.
Fenotipado multiparamétrico de pintura celular con el kit de pintura celular Invitrogen Image-iT™ y la plataforma CellInsight CX7 LZR Pro.
Las células U2OS no se trataron o se expusieron a diversas concentraciones de niclosamida (0–150 μm), ácido gambogóico (0–2 μm), estaurosporina (0–0,5 μm) o amsacrina (0–100 μm) durante 24 horas en una placa óptica de fondo delgado de 96 pocillos. A continuación, las células se marcaron con colorante Hoechst 33342 (N.º de cat. H21486), Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Concanavalina A (N.º de cat. C11252), tinte de ácido nucleico fluorescente verde Invitrogen™ SYTO™ 14 (N.º de cat. S7576), aglutinina del germen de trigo Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555 (N.º de cat. W32464), Invitrogen™ Alexa Fluor™ 568 faloidina (N.º de cat. A12380) y el colorante Invitrogen™ MitoTracker™ Deep Red FM (N.º de cat. M46753). Después de la tinción de pintura celular, se adquirieron imágenes con la plataforma CellInsight CX7 LZR Pro mediante la lente objetivo 20x 0,8 NA Olympus X Line y se analizaron mediante la bioaplicación Cell Painting en el software HCS Studio 5.0.
La plataforma de HCS CX7 LZR Pro está equipada con un enfoque automático basado en láser y una potente cámara sCMOS para potenciar la ventana de ensayo de su experimento y reducir el tiempo de exposición, lo que proporciona una velocidad de adquisición increíble. La velocidad de ensayo se mejora aún más con un fenotipado real sobre la marcha que reduce el análisis y la captura de imágenes en un flujo paralelo, lo que le permite obtener datos más rápido. Además, el nuevo kit de pintura celular Thermo Scientific Image-iT™ se ha desarrollado en conjunto con la plataforma CellInsight CX7 LZR Pro para permitir el etiquetado, la adquisición de imágenes y el análisis multiparamétricos listos para usar.
Todas estas características avanzadas, junto con una bioaplicación específica de pintura celular totalmente nueva en el software Thermo Scientific HCS Studio y el software opcional Thermo Scientific Amira, permiten que la plataforma de HCS CellInsight CX7 LZR Pro simplifique los ensayos más exigentes, como la pintura celular, el marcado morfológico en 3D y las colocalizaciones de células inmunes a tumores.
Software de gestión de imágenes y bases de datos Store
El software de gestión de imágenes y bases de datos Thermo Scientific Store™ es una base de datos relacional SQL™ u Oracle™ empleada para almacenar y gestionar las imágenes y los datos transferidos automáticamente desde un instrumento de detección de alto contenido (HCS) o importados desde otra fuente de adquisición de imágenes. Permite un acceso global, rápido y muy ampliable tanto a datos como a imágenes. Utilice el software de gestión de imágenes y bases de datos Store una vez que haya recopilado los datos y las imágenes.
Características
  • Transferencia automática de imágenes y datos: almacenamiento centralizado de datos que permite acceso a datos e imágenes desde varias ubicaciones
  • Accesibles y vinculados: los datos están perfectamente vinculados a la imagen correspondiente
  • Visualización: podrá consultar las imágenes y los datos vinculados entre sí y comparar imágenes de forma sencilla
  • Exportaciones: la herramienta proporciona formatos de exportación integrados para programas como Spotfire™, Excel™ y GeneData Screener™
Sea productivo desde el primer día de uso con el software de gestión de base de datos e imágenes Store Express
Cada plataforma de alto contenido Thermo Scientific está configurada con una versión básica del software de gestión de bases de datos e imágenes Thermo Scientific Store Express. Con 10 GB de almacenamiento, el software de gestión de bases de datos e imágenes Store Express ayuda a garantizar la seguridad de sus datos y le permite ser productivo desde el primer día de uso. Aunque no es una solución ampliable, siempre tiene la opción de actualizar a la solución completa, el software de gestión de bases de datos e imágenes Thermo Scientific Store a medida que cambian sus requisitos.
  • El software de base de datos e imágenes Store Express se incluye con todas las plataformas de alto contenido
  • Suficiente para un uso moderado con un programa de gestión de datos activo
  • Uso inmediato sin costes adicionales de IT
  • Totalmente funcional, sin que se vean afectadas las capacidades
Almacenamiento ampliable
La configuración opcional del software de gestión de bases de datos e imágenes Store incluye:
  • Posibilidad de ampliación para su uso con una base de datos SQL u Oracle para adaptarse a las exploraciones
  • Instalación en servidores para aumentar la capacidad y facilitar la gestión
  • Orientación de expertos para la implementación de IT
  • Uno de los preferidos por las empresas del sector
Se amplía para ofrecer capacidades de detección de mayor rendimiento
El software de gestión de bases de datos e imágenes Store se amplía a una plataforma basada en servidor, lo que permite gestionar grandes cantidades de imágenes y datos. Con el software de gestión de bases de datos e imágenes Store, importe, convierta y rebobine imágenes de cualquier plataforma o cliente que ejecute el software de análisis celular HCS Studio. Comparta datos e imágenes en toda su organización para un entorno de trabajo totalmente colaborativo.
Información de pedido
Aplicaciones de detección de alto contenido
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.