Search
Los portaobjetos de cámara Thermo Scientific Nunc Lab-Tek y Lab Tek II permiten sembrar, incubar, fijar y teñir en un único portaobjetos de microscopio con una cámara extraíble.
Sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos Nunc Lab-Tek | Sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos Nunc Lab-Tek II | Sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos Nunc Lab-Tek II CC2 | |
|---|---|---|---|
| Formatos | 1, 2, 4, 8 y 16 pocillos | 1, 2, 4 y 8 pocillos | 1, 2, 4 y 8 pocillos |
| Material de la cámara | Poliestireno transparente sin asa para facilitar la visualización microscópica | Poliestireno transparente con asa superior para manipulaciones asépticas | Poliestireno transparente con asa superior para manipulaciones asépticas |
| Material del portaobjetos |
|
|
|
| Sellador | Silicona de calidad médica, se puede extraer para el cubrimiento del portaobjetos | Adhesivo biocompatible | Adhesivo biocompatible |
| Compatible con cubreobjetos | Sí | Sí | Sí |
| Superficie de escritura | Extremo transparente | Extremo blanco SuperFrost | Extremo azul SuperFrost |
| Incluye | ND |
|
|
| Pedir ahora | Pedir ahora | Pedir ahora |