Search
Intégrez la flexibilité des solutions rhéologiques Thermo Scientific HAAKE dans votre laboratoire et améliorez votre vitesse d’adaptation pour répondre à l’évolution des exigences de tests des matériaux les plus récents. Les rhéomètres et viscosimètres HAAKE sont conçus pour mesurer avec précision les propriétés d’écoulement et de déformation des fluides, des semi-solides et même des matières solides, ce qui vous donne les données rapides et reproductibles nécessaires pour le contrôle de la qualité, le développement de produits et les applications de recherche actuelles.
Les rhéomètres et viscosimètres HAAKE sont conçus pour une manipulation facile et intuitive, guidant intelligemment les opérateurs à travers toutes les étapes pour des mesures sans faute. Les utilisateurs peuvent profiter d’une facilité d’utilisation et d’un flux de travail améliorés grâce à la technologie “Connect Assist” ainsi qu’aux écrans tactiles intuitifs qui facilitent la visualisation des résultats de mesure directement à partir de l’instrument.
Écran tactile HAAKE Viscotester iQ
Les rhéomètres et viscosimètres Thermo Scientific sont conçus pour obtenir des résultats rapides et reproductibles, quel que soit l’utilisateur. De plus, notre logiciel de pointe permet aux opérateurs de créer des procédures de mesure standardisées et reproductibles (SOP), en associant l’intégration des conseils vidéo et photo rapidement et facilement accessibles, afin de leur apporter une réponse rapide.
Guide photo du logiciel HAAKE RheoWin
Les rhéomètres et viscosimètres HAAKE sont conçus pour répondre aux exigences de haute précision, de performances et de stabilité requises pour relever les défis de mesure quotidiens. Nos instruments sont fabriqués à partir de matériaux haute performance pour amortir les vibrations et réduire la dilatation thermique et la résistance élevée aux produits chimiques.
Rotors avec “Connect Assist”, avec couplage rapide et reconnaissance automatique
Grâce à leur conception modulaire, les rhéomètres et viscosimètres HAAKE peuvent être facilement et rapidement adaptés à un grand nombre d’applications et répondre aux nouvelles exigences de tests en constante évolution. Les utilisateurs peuvent ajouter des accessoires, notamment des modules de température, des cellules de mesure spécifiques à l'application et des géométries de mesure qui augmentent les capacités de tests conformément à l’évolution des exigences.
Rhéomètre HAAKE MARS iQ avec accessoires
Le logiciel de mesure et d’évaluation Thermo Scientific HAAKE RheoWin permet aux utilisateurs de naviguer facilement dans le fonctionnement de leurs rhéomètres MARS iQ, MARS et Viscotester iQ, ce qui réduit les erreurs coûteuses de mesure et d’analyse des données. Ce logiciel convivial peut être configuré avec des paramètres par défaut pour les débutants, tout en offrant un accès complet à tous les paramètres de mesure pertinents pour les rhéologues expérimentés. Il permet également aux utilisateurs de créer facilement des procédures de mesure standardisées et reproductibles pour une large gamme d’applications.
Écran du gestionnaire de tâches HAAKE RheoWin
Pour différentes applications, nous proposons des modules de logiciel spéciaux en option tels que le logiciel de conformité à la norme 21 CFR part 11, la rhéologie spécifique aux polymères ou la rhéologie interfaciale et bien d’autres.
Le module logiciel optionnel HAAKE RheoWin 21 CFR Part 11 aide les utilisateurs à effectuer des recherches et à contrôler la qualité afin de se conformer aux exigences strictes de la Food and Drug Administration aux États-Unis. Il fournit un système de gestion des utilisateurs, l’intégrité des fichiers, l’historique d’expertise et les signatures électroniques pour garantir le maintien constant de l’intégrité des documents électroniques.
Le rhéomètre de contrôle des procédés HAAKE (PCR) permet de réaliser une mesure continue en temps réel de la viscosité et de l’indice de fluidité à chaud (IFC) avec boucle de rétroaction rapide. Il est utilisé dans le contrôle des procédés pour le contrôle de la qualité en ligne des polymères sur les lignes de production ou de recyclage des polymères. La conception est adaptée aux lignes d’extrusion et de fusion dans des environnements de production non dangereux et dangereux (des versions antidéflagrantes sont disponibles). Les options de retour au flux permettent d’éviter la perte de matière fondue et de déchets. Le logiciel assiste l’opérateur, grâce à une navigation simple dans les menus, ainsi qu’à des fonctions telles que le Centre d’information de l’indice de fusion, qui affiche clairement toutes les informations relatives au processus.
Rhéomètre de contrôle des procédés en ligne HAAKE
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.