Search
プラスチック製メスシリンダーはガラス製に代わる安全なシリンダーです。日常の実験室で衝撃、破損や欠け、割れたり欠けたりしないので安心です。軽量で取り扱いが容易なプラスチック製ロートをご使用ください。容量測定の簡素化:プラスチック製シリンダー内の液体はメニスカスを形成しません。液面は混乱やエラーを回避します。Nalgeneメスシリンダーは、高品質プラスチック原料で製造されており、溶出物が非常に少なく、さまざまな実験溶液に対し化学薬品耐性が高いです
ラボ をより持続可能なものにする方法をお探しですか? Nalgene PPCO製メスシリンダーは、再利用可能で耐久性が高く、多くの地域で使用後にリサイクル可能です。当社のMy Green LabのACT Labelプログラムに参加することで、再利用可能なプラスチック実験器具の使用による持続可能性とサーモフィッシャーサイエンティフィックのグリーン製造方法について詳しく知ることができます
A. ガラス製シリンダー B. プラスチック製シリンダー
Nalgeneプラスチック製シリンダーは、ガラス製シリンダーのようにメニスカスを形成しません。液面を目盛り線に沿ってまっすぐ読み取ることができます。ガラスの代わりにプラスチックを使用することで、混乱やミスを避けることができます。
| Nalgene PPCO ASTM Class B メスシリンダー | Nalgene PMP ASTM Class Bメスシリンダー | Nalgene PPCO エコノミー メスシリンダー | Nalgene PMPエコノミーメスシリンダー | Nalgene PFAフッ素樹脂製 メスシリンダー | Nalgene 計量カップ |
| 乳白色メスシリンダー。実験室での使用に適した品質が保証されています | 実験室での品質保証、 透明なシリンダー 青色ベース* | 低価格、 乳白色 メスシリンダー | 低価格、 透明 メスシリンダー | 高い化学薬品耐性、低溶出 | 薬剤師の方から選ばれる |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 精度保証 | 高い透明性で精度を 保証* | リーズナブル、汎用性が高い | リーズナブル、高い透明性 | 腐食性および反応性のある化学物質 | 医薬品の調剤、調剤前処理 |
| ASTM E1272 Class B ISO standard 6706 21 CFR part 177.1520 | ASTM E1272 Class B ISO standard 6706 21 CFR part 177.1520* | 21 CFR part 177.1520 | 21 CFR part 177.1520 | ASTM E1094 21 CFR part 177.1520 | |
| 成形、インク入り** mL | 成型、 mL | 成型、 mL | 成型、 mL | 成型、 mL | 成型、 mLおよびoz |
| 10 mL~4,000 mL | 10 mL~4,000 mL | 10 mL~1,000 mL | 10 mL~1,000 mL | 100 mL | 125 mL~1,000 mL 4 oz~32 oz |
| PPベース付きPPCO | PPベース付きPMP | PPCO | PMP | PFA | PPベース付きPMP |
| 乳白色 シリンダー | クリア シリンダー | 乳白色 シリンダー | クリア シリンダー | 乳白色 シリンダー | クリア シリンダー |
| 六角形 青色ベース | 六角形 青色ベース | 丸型 乳白色ベース | 丸型 クリアベース | 丸型 乳白色ベース | 六角形 青色ベース |
| BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー | BPAフリー |
| フタル酸エステル フリー | フタル酸エステル フリー | フタル酸エステル フリー | フタル酸エステル フリー | フタル酸エステル フリー | フタル酸エステル フリー |
| ACTラベル | ACTラベル |
| Nalgene PPCO ASTM Class B メスシリンダー | Nalgene PMP ASTM Class B メスシリンダー | Nalgene PPCO エコノミー メスシリンダー | Nalgene PMP エコノミー メスシリンダー | Nalgene PFA フッ素樹脂製 シリンダー | Nalgene 計量カップ | |
| 酸(希釈/弱酸) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 酸(濃縮/強酸) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| アルコール(脂肪族) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| アルデヒド | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| アルカリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| エステル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 芳香族炭化水素 | — | — | — | — | ✓ | — |
| ハロゲン化炭化水素 | — | — | — | — | ✓ | — |
| ケトン | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 強酸化剤 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
+評価は短期間の露出に対してです。使用後はよく洗浄してください。
^酸化酸を除く、「強酸化剤」を参照
Nalgene PMP比重計は、比重測定用の最適な飛散防止メイトです。現場、生産環境、または実験室の使用に適しています。この比重計は、忙しい作業環境での衝撃に耐えることができ、ガラスの破片に関連するリスクはありません。
テクニカルサポートが必要ですか?ラボ製品の技術およびアプリケーションのサポートは、当社のtechnicalsupport@thermofisher.comまでお問い合わせください。