プロセス質量分析計向けガス分析アプリケーション
Thermo Scientificのプロセス質量分析計は、バイオテクノロジー、化学・石油化学、クリーンエネルギー、鉄鋼、半導体などの幅広い産業分野における高度なアプリケーション要件に対応できるよう設計されています。当社のプロセス質量分析技術は、より迅速で包括的なラボ品質のオンラインガス分析およびプロセス分析を実現し、プロセスの最適化と生産性向上を支援します。
バイオプロセシング/バイオテクノロジー
微生物培養および細胞培養の性能を最適化するリアルタイムガス分析
プロセス質量分析計は、微生物および哺乳類細胞を用いたプロセス全体にわたり、連続的かつ高精度なガス分析を提供することで、高度なバイオプロセシングアプリケーションを支援します。これらの分析データは、プロセスの一貫性維持、収率の最適化、およびあらゆるスケールにおける運転効率の向上に大きく貢献します。
Thermo Scientific のシステムは、酸素(O₂)、二酸化炭素(CO₂)、窒素(N₂)、および重要な揮発性成分を含む排気ガス(オフガス)をリアルタイムで測定します。Scanning Magnetic Sector(走査型磁場セクター)技術により、高速かつ高精度な分析を実現し、生産を中断することなく、細胞や微生物の増殖状況、培地成分の消費状況、さらにはプロセス異常の兆候を継続的に監視できます。
また、マルチストリーム測定機能、長い校正間隔、シームレスなシステム統合により、研究開発から商業生産規模まで、さまざまなバイオ生産環境において信頼性の高いラボ品質のガス分析を提供します。
バイオ医薬品
リアルタイムガス分析による発酵、細胞培養、および原薬(API)製造の最適化
プロセス質量分析計は、培養プロセスの状態をリアルタイムで把握するための有用な情報を提供します。呼吸ガスの分析は、発酵プロセスや細胞培養プロセスを非侵襲かつリアルタイムで評価できる手法です。これにより、細胞や微生物の増殖状況、栄養源の消費状況、培養全体の健全性などの重要な情報を把握できるため、最大の収率を得るための最適な収穫・培養終了タイミングの判断に役立ちます。
当社のプロセス質量分析計は、医薬品メーカーの開発、生産、および品質管理の最適化を支援します。発酵プロセスや哺乳類細胞培養から、原薬(API:Active Pharmaceutical Ingredient)製造における溶媒乾燥工程まで、幅広いアプリケーションに対応します。
化学・石油化学
リアルタイムガス分析による生産最適化と収益性の向上
高速・高精度かつ包括的なガス分析により、制御システムへリアルタイムでデータを提供できます。これにより、生産設備の最適化、廃棄物の削減、および運転効率の向上を実現します。Thermo Scientific プロセス質量分析計は、化学・石油化学業界で求められる精度および分析性能の要件を満たします。
主なアプリケーションには、エチレン分解炉の最適化、ポリオレフィン製造、VOC(揮発性有機化合物)の漏えい排出モニタリング、天然ガス処理、エチレンオキシド/エチレングリコール製造、アンモニア製造などがあります。
フレアスタック排出ガス
高速・多成分分析による高精度なフレアガスモニタリング
フレアスタックは、回収または再利用できない余剰炭化水素ガスを燃焼処理し、水蒸気と二酸化炭素へと変換します。近年、環境規制の強化に伴い、事業者には環境負荷の低減と法規制への適合を目的として、フレアガスの組成をリアルタイムでモニタリングすることが求められています。
Thermo Scientific プロセス質量分析計は、スキャン型磁場セクター技術を採用し、複雑なガス混合物を高速かつ柔軟、高精度に分析します。フレアガスの全組成を数秒以内に測定・報告できるため、効率的でコンプライアンスに準拠した、透明性の高い運転管理を支援します。
また、このモニタリングにより、プロセス異常の兆候となるフレアガス組成の変化を早期に検知し、安全性の向上にも貢献します。石油精製プラント、化学プラント、LNG設備などに理想的な本システムは、設備性能と環境保護の両立を図りながら、排出ガス規制への継続的な対応を支援します。
水素
グリーン水素製造を支えるリアルタイム水素測定
水電解によるグリーン水素の製造では、安全性、プロセス効率、製品品質の確保が極めて重要です。そのため、水素をはじめとする各種ガスの高精度分析は、クリーンエネルギーとして期待されるグリーン水素の安定した製造に不可欠です。Thermo Scientific™ プロセス質量分析計は、堅牢な性能と豊富な機能を備え、グリーン水素製造におけるガス分析に理想的なソリューションを提供します。
鉄鋼
鉄鋼製造のさまざまな工程を最適化するリアルタイムガス分析
プロセス質量分析計は、鉄鋼製造におけるさまざまな工程で高速かつ高精度なガス分析を実現し、生産プロセスの最適化に貢献します。高炉から圧延工程まで、リアルタイムデータを活用することで、燃焼効率の向上、生産性の改善、高品質な製品の安定製造を支援します。
CO、CO₂、N₂、H₂などの重要ガスを分析することで、高炉における原料投入や燃焼条件の最適化を実現します。また、オフガスモニタリングにより鋼組成の精密な管理や不純物除去を支援し、高度な排ガス処理モニタリングによって汚染物質の排出削減にも貢献します。さらに、連続鋳造や圧延工程では雰囲気制御によって酸化を防ぎ、製品品質を維持します。排出ガスモニタリングは環境報告への対応を支援し、燃料利用の最適化によってエネルギー消費の削減にもつながります。
Thermo Scientific プロセス質量分析計は、現代の製鉄プラント向けに設計されています。単一プラットフォームによる幅広い成分測定、高度な校正機能、リアルタイムデータ伝送、自己診断機能を備え、シームレスなシステム統合と高い信頼性を実現します。
バイオフード
拡張性と持続可能性を実現する質量分析ガス分析
バイオテクノロジーは食品製造を大きく変革しています。微生物発酵技術を活用することで、酵素を豊富に含む食品や植物由来・代替タンパク質の開発が進み、持続可能な食品生産が加速しています。従来は動物副産物や植物から得られていた酵素も、現在ではバイオテクノロジーによって生産されるようになり、食品の食感や風味の向上に貢献しています。また、マイコプロテイン(菌糸体タンパク質)をはじめとする代替タンパク質は、肉類・水産物・乳製品に代わる持続可能な選択肢として注目を集めています。
こうしたイノベーションの商業化を進めるため、バイオフード業界では製薬業界で発展したプロセス分析技術(PAT:Process Analytical Technology) の導入が進んでいます。PATは、重要品質特性(CQA)や重要工程パラメータ(CPP)をリアルタイムでモニタリングし、収率、生産効率、品質の最適化を実現するアプローチです。
質量分析は、バイオベース食品の製造におけるPATの中核技術の一つです。Thermo Scientificのプロセス質量分析計は、酸素、二酸化炭素、窒素、アルゴン、メタノール、エタノールなどのガスや揮発性成分を高精度かつ連続的に分析します。さらに、マルチストリームサンプルセレクターと組み合わせることで、1台の分析計で複数の発酵槽をモニタリングでき、導入コストを抑えながらプロセス理解の迅速化を支援します。
消費者ニーズの高まりと環境への責任の両立が求められるなか、質量分析による高度なガス分析は、製品品質を維持しながら持続可能性目標の達成を支援します。
半導体
半導体製造における妥協のない品質を実現する超高感度分析
先端半導体の製造では、ごく微量のガス不純物であっても、製品性能の低下や歩留まりの悪化、生産遅延といった重大な問題を引き起こす可能性があります。Thermo Scientific 超高純度ガス分析計は、他の分析技術を上回る高精度と低い検出下限を実現し、製造プロセスをリアルタイムで保護します。
連続オンラインモニタリング向けに設計されたこれらの分析計は、水分や酸素などの重要な汚染物質を、一桁ppt(parts per trillion:1兆分の1)レベルで検出可能です。この高い感度により、異常の早期発見と迅速な是正措置を支援し、製造工程のあらゆる段階で製品品質を維持します。
さらに、自動オペレーションに対応し、従来手法と比較して最大100倍低い検出下限を実現しています。これにより、ラボベースの品質管理に代わる高性能かつコスト効率に優れたソリューションとして、半導体業界が求めるスピード、精度、信頼性を提供します。
硫黄分析
フレアガスや液体・気体プロセス流に含まれる硫黄成分を正確かつ迅速に分析することは、環境規制への対応、プロセス効率の向上、および安全な運転の実現に不可欠です。当社のプロセス質量分析計は、ppb(10億分の1)レベルの微量濃度からパーセントレベルの高濃度まで、幅広い濃度範囲の硫黄成分を高精度に測定します。これにより、信頼性の高い分析データに基づく迅速な意思決定を可能にし、安定操業とコンプライアンス遵守を支援します。