Search
La preparación de muestras para el análisis de microscopía electrónica de barrido/transmisión (S/TEM) en los laboratorios de caracterización de materiales se considera una de las tareas más importantes y difíciles y que requiere mucho tiempo. Los métodos convencionales utilizados para preparar muestras ultrafinas necesarias para S/TEM son lentos, por lo general requieren muchas horas o incluso días de esfuerzo por parte de personal altamente cualificado. Esto se complica aún más por la variedad de diferentes materiales y la necesidad de información específica de la ubicación.
Thermo Fisher Scientific posee más de 25 años de experiencia en la tecnología DualBeam (FIB-SEM, haz de iones enfocado – microscopía electrónica de barrido) para poder ofrecerle herramientas de preparación de muestras de vanguardia accesibles, sólidas y fiables. El proceso comienza con una columna con gran estabilidad y una fuente de alta calidad, lo que permite proporcionar un rendimiento excelente, incluso a bajas tensiones. El pulido final de la laminilla con tensiones de tan solo 500 V reduce considerablemente los daños, incluso en materiales sensibles al haz, y ofrece una calidad de muestra sin igual. Para la preparación de muestras sin Galio, Thermo Fisher Scientific cuenta con una amplia gama de productos de FIB de plasma, incluido el Thermo Scientific Helios Hydra DualBeam, que ofrece una rápida conmutación entre cuatro tipos de haces de iones: Xenón, Argón, Oxígeno y Nitrógeno.
Además, la tecnología SmartAlign de Thermo Scientific elimina la necesidad de cualquier alineación de la columna de electrones por parte del usuario, lo que no solo minimiza el mantenimiento, sino que también aumenta la productividad. Las herramientas de ajuste automático, integradas en la interfaz de usuario, aumentan aún más su capacidad para obtener imágenes de alta calidad, ajustando la imagen hasta 10 veces más rápido que la alineación manual estándar.
El hardware de calidad está respaldado por un conjunto de soluciones de software que mejoran y simplifican la preparación de muestras. El software Thermo Scientific AutoTEM 5 permite una preparación in situ completamente automatizada de la laminilla y el dispositivo de extracción, permitiendo incluso a los usuarios inexpertos producir muestras de calidad. Esto amplía enormemente la accesibilidad del instrumento, aumentando así el rendimiento, ya que la preparación de las muestras ya no depende del funcionamiento experto. Además, la automatización total permite que el tiempo del sistema se utilice al máximo con un funcionamiento sin supervisión durante la noche, lo que mejora enormemente la productividad.
1. Depósito de haz de iones y electrón de protección.
2. Trabajo sobre el terreno.
3. Corte y extracción de laminillas.
4. Reducción del tamaño de la muestra.
5. Pulido final de bajo consumo.
Descubra cómo las funciones avanzadas de automatización, la mayor solidez y la mejora de la estabilidad del software Helios 5 y AutoTEM 5 pueden aumentar significativamente el rendimiento de la preparación de muestras al permitir un funcionamiento sin supervisión e incluso durante la noche.
Descubra cómo las funciones avanzadas de automatización, la mayor solidez y la mejora de la estabilidad del software Helios 5 y AutoTEM 5 pueden aumentar significativamente el rendimiento de la preparación de muestras al permitir un funcionamiento sin supervisión e incluso durante la noche.
La industria moderna exige un alto rendimiento con una calidad superior, un equilibrio que se mantiene a través de un control de procesos sólido. Las herramientas SEM y TEM con software de automatización exclusivo proporcionan información rápida y multiescala para la supervisión y la mejora de procesos.
El control y garantía de calidad son esenciales en la industria moderna. Ofrecemos una gama de herramientas de EM y espectroscopía para el análisis multiescala y multimodal de defectos, lo que le permite tomar decisiones fiables e informadas para el control y la mejora de procesos.
El desarrollo de baterías se realiza mediante análisis multiescala con microCT, SEM y TEM, espectroscopía Raman, XPS y visualización y análisis 3D digital. Aprenda cómo este enfoque proporciona la información estructural y química necesaria para crear mejores baterías.
La microestructura polimérica determina las características y el rendimiento del material a granel. La microscopía electrónica permite un análisis exhaustivo en microescala de la morfología y composición de los polímeros para aplicaciones de control de calidad e I+D.
La producción eficaz de metales requiere un control preciso de las inclusiones y precipitados. Nuestras herramientas automatizadas pueden realizar varias tareas cruciales para el análisis de metales, incluyendo el recuento de nanopartículas, el análisis químico EDS y la preparación de muestras de TEM.
Los catalizadores son cruciales para la mayoría de los procesos industriales modernos. Su eficacia depende de la composición microscópica y la morfología de las partículas catalíticas; EM con EDS es ideal para estudiar estas propiedades.
Para garantizar un rendimiento óptimo del sistema, le proporcionamos acceso a una red de expertos de primer nivel en servicios de campo, asistencia técnica y piezas de repuesto certificadas.