Dynabeads核酸IVD
Dynabeads具有诸多独特的优点,广泛适用于临床样本中核酸的特异性捕获和检测。 部分产品属于我们现有的生物研究产品系列,另一些产品则以OEM的形式开发和供应。 现已开发出专门用于病毒核酸基因组DNA分离的试剂盒。
其优点包括:
  • 高容量和宽动态范围
  • 高信噪比
  • 适用于任何已知的检测方法和分析方法
  • 无剩磁
  • 稳定的自动化操作,无需混匀
  • 快速高效的冲洗
  • 更高的灵敏度
  • 便于生产操作,缩短了分析开发时间
产品 特性 部分应用
Dynabeads MyOne™
SILANE
  • 具有类似硅胶的表面化学性质的大小单一的微珠
  • 可与DNA和RNA形成高度可重复的结合
  • 高度特异的表面区域
    (约20 m2/g)
  • 规格: 1 微米,单分散性
  • 等电点: pH 3.5
  • 与传统的Dynabeads MyOne™产品系列相比,具有更高的铁含量,因此磁体移动性更佳
  • 具有低沉降速度和良好的反应动力学
  • 灵活的起始体积
  • 总核酸提取 (DNA/RNA)
  • 从生物样本 (血清/血浆、人全血等)
  • 适用于自动化应用
  • 可按照客户要求提供验证和定制 (微珠、缓冲液、实验方案或规格)。
  • 以定制OEM的形式满足客户的要求
Dynabeads
SILANE
病毒NA
  • 含有Dynabeads MyOne™ SILANE (参见上文了解其特性) 缓冲液和实验方案,适用于病毒DNA/RNA的提取
  • 高病毒DNA和RNA灵敏度。 例如,可以检测只含有40个感染单位的200 µl血清样本中的HBV DNA
  • 从人血清/血浆样本中提取病毒DNA/RNA
  • 从难以分离的病毒 (如HBV) 中有效提取核酸
Dynabeads
SILANE
基因组DNA
  • 含有Dynabeads MyOne™ SILANE (参见上文了解其特性) 缓冲液和实验方案,适用于基因组DNA的提取
  • 分离DNA的高度完整性和纯度
  • 一般使用50 µl (2 mg) Dynabeads从350 µl血液样本中提取10 µg DNA
  • DNA产量与白细胞 (WBC) 计数值之比的线性化范围
  • 从人全血中提取基因组DNA
  • 从添加各种抗凝剂的新鲜/冷冻血液样本
Dynabeads Oligo(dT)25
  • 亲水性磁珠表面
  • 规格: 2.8微米
  • 铁含量 (铁氧体): 14% (20%)
  • 包被oligo-dT25的探针量:
    70 pmol/mg磁珠
  • polyA mRNA的捕获:> 2 µg/mg磁珠
  • 直接从粗起始样本中捕获polyA+ mRNA
  • 构建固相cDNA文库
  • 核酸靶点的特异性捕获 (使用带有oligo-dA尾的捕获探针)
Dynabeads
M-270
链霉亲和素MACROBUTTON
  • 亲水性磁珠表面
  • 基于羧酸磁珠
  • 规格: 2.8微米,单分散性
  • 等电点: pH 4.5
  • 高电荷 (-50 mV (pH 7)
  • 铁含量 (铁氧体): 14% (20%)
  • 高盐溶液中磁珠的低聚集
  • 游离生物素结合: 650-1,350 pmoles/mg磁珠
  • 结合生物素化Ig: 5-10 µg/mg磁珠
  • 生物素化分子的分离
  • 核酸诊断中的序列特异性DNA/RNA捕获
  • 单链DNA的制备。
  • 用于需要GTC裂解或高盐浓度或不可用BSA的实验方案。
  • 疏水性靶点的免疫诊断
Dynabeads
M-280
链霉亲和素
  • 疏水性磁珠表面
  • 基于甲苯磺酰基活化的磁珠
  • 规格: 2.8微米,单分散性
  • BSA用作封闭蛋白
  • 等电点: pH 5.0
  • 低电荷 (-10 mV (pH 7)
  • 铁含量 (铁氧体): 12% (17%)
  • 游离生物素结合: 650-900 pmoles/mg磁珠
  • 结合生物素化Ig: 5-10 µg/mg磁珠
  • 生物素化分子的分离
  • 核酸诊断中的序列特异性DNA/RNA捕获
  • DNA/RNA结合蛋白的纯化
  • 蛋白质纯化、噬菌体展示和生物淘选
  • 免疫诊断
Dynabeads MyOne™
链霉亲和素C1
  • 亲水性磁珠表面
  • 基于羧酸磁珠 (C1)
  • 规格: 1 微米,单分散性
  • 未使用封闭蛋白
  • 缓冲液中的Tween 20
  • 等电点: pH 5.2
  • 中等电荷 (-35 mV (pH 7)
  • 铁含量 (铁氧体): 26% (37%)
  • M-280/M-270磁珠相比,具有低沉降速度和更佳的反应动力学
  • 极低聚集
  • 游离生物素结合: > 2,500 pmoles/mg磁珠
  • 结合生物素化Ig: 20-25 µg/mg磁珠
  • 生物素化分子的分离
  • 核酸诊断中的序列特异性DNA/RNA捕获
  • 单链DNA的制备
  • 高通量核酸纯化实验方案
  • 适用于自动化应用。
Dynabeads MyOne™
羧酸
  • 带有羧酸基团的亲水性磁珠表面
  • 规格: 1 微米,单分散性
  • 铁含量 (铁氧体): 26% (37%)
  • M-280/M-270磁珠相比,具有低沉降速度和更佳的反应动力学
  • 极低聚集
  • 活性化学功能: 0.6 mmol/g微珠
  • 结合能力: 20-25 µg蛋白质或700 pmol寡核苷酸/mg磁珠
  • 氨基修饰的寡核苷酸、抗体或其他配体的固定,可用于捕获特定DNA/RNA序列、蛋白质或其他分析物
  • 适用于自动化应用
Dynabeads
M-270
羧酸
  • 带有羧酸基团的亲水性磁珠表面
  • 规格: 2.8微米,单分散性
  • 铁含量 (铁氧体): 26% (37%)
  • 极低聚集
  • 活性化学功能150 µmol/g微珠
  • 氨基修饰的寡核苷酸、抗体或其他配体的固定,可用于捕获特定DNA/RNA序列、蛋白质或其他分析物
  • 适用于自动化应用
Dynabeads MyOne™
甲苯磺酰基活化
  • 疏水性磁珠表面
  • 规格: 1 微米,单分散性
  • 铁含量 (铁氧体): 26% (37%)
  • M-280/M-270磁珠相比,具有低沉降速度和更佳的反应动力学
  • 活性化学功能: 0.04-0.06 mmol/g微珠
  • 通过一级氨基或巯基固定。
  • 蛋白质纯化、噬菌体展示和生物淘选
  • 免疫诊断
Dynabeads
M-280
甲苯磺酰基活化
  • 带有
    对甲苯磺酰 (甲苯磺酰基) 基团的疏水性磁珠表面
  • 规格: 2.8微米,单分散性
  • 铁含量 (铁氧体): 12% (17%)
  • 活性化学功能: 0.1-0.2 mmol/g微珠
  • 通过一级氨基或巯基固定
  • 蛋白质纯化、噬菌体展示和生物淘选
  • 免疫诊断