QuickStart页
版本11中包括使用方便的面板,可以解释并链接至所有主要的序列分析和数据管理功能。
  设计引物用于:
  • 扩增
  • 测序
  • 多重PCR
  • 杂交
  • 比对PCR
  利用Clone2SeqTM进行电子克隆
利用简化的工作流程和图形界面,使用我们享有盛誉的图形生成和线性追踪功能,实现两个片段的快速克隆。
  VectorSelectorTM
快速查找带有特定限制性酶切位点、耐药性标记物、启动子、纯化/表达标签及其他关键特性的克隆/表达载体。
  利用ReGENeratorTM
进行基因合成 加快克隆速度,构建您想要的所有突变体。 最快速的“克隆”方法——利用ReGENeratorTM工具从头开始构建理想的DNA。
  限制性分析
根据切割位点和频率获取DNA限制性图谱。 Vector NTI Advance® offers the most comprehensive REN analysis scheme than any other softwares.
Gateway®克隆
利用直观的Gateway克隆向导,您可以将DNA片段同时快速克隆至多个表达载体内。
TOPO®克隆
集成TOPO®克隆向导大大简化了使用Invitrogen最全面的载体产品进行载体构建的过程。
  酶切/连接克隆
利用具有匹配末端的片段构建重组体,如果末端不匹配,则对其进行修饰。 版本11更新,这些都是采用图形方式完成的。
  凝胶模拟
  • 像在实验室中一样,在琼脂糖或丙烯酰胺凝胶上进行酶切DNA电泳
  • 上样前先制样
  多序列比对
  • 采用ClustalW算法进行快速准确的比对
  • 比对统计学、系统进化树、重复体识别
  重叠群组装
  • 采用CAP3算法实现快速准确的组装
  • 灵活的末端缩减和载体污染缩减
  • 色谱数据分析和编辑;利用质量值构建共有序列
  使用BioAnnotator分析蛋白质:
  • PFAM、ProSite、BLOCKS、蛋白酶切、Spidey、Sim4
  查看三维蛋白质结构
  • 查看立体模式的蛋白质结构
  • 按您的想法自行配置结构显示方式
  BLAST和Entrez搜索
  • 在公共数据库中查询DNA或蛋白质的序列相似性
  • 在PubMed Entrez中搜索DNA、蛋白质、结构和引文
  利用GenomBench获取MegaBase序列
在几个主要的分布式注释系统 (DAS) 服务器及私有DAS服务器中下载、查看、分析、注释并保存参考基因组DNA序列 (如染色体) 副本。
购买
购买Vector NTI Advance®许可并询问特殊许可配置的价格。
询价
获取最新的大量购买折扣价和许可选择信息。