showcase.par.0225.image.0.0.1
染色质免疫沉淀 (ChIP) 实验可检测组蛋白修饰以及与特定调节蛋白结合的基因组 DNA 序列。在 ChIP 中,蛋白质-DNA 复合物 在体内发生交联,经免疫沉淀反应、纯化和扩增后,可对已知目标进行基因和启动子特异性分析,或对新的目标序列进行鉴定。在基于微阵列的相关方法(ChIP-on-Chip)中,发生免疫沉淀反应的 DNA 经标记和杂交后可成为高分辨率微阵列。
染色质免疫沉淀
我们提供多种染色质免疫沉淀产品,包括蛋白 A 和 G 试剂、抗体,以及 PCR 和 qPCR 试剂。
ChIP-on-Chip
我们提供多种可用于 ChIP-on-Chip 工作流程的产品,包括用于免疫沉淀、PCR 和微阵列标记和杂交的试剂。
染色质相关产品
用于检测染色质、组蛋白和甲基转移酶,以及 DNA 断裂及染色质浓缩的试剂。
Epigenetics Learning Center
Our Learning Center provides an overview of epigenetic regulation of gene expression as well as considerations underpinning the research workflow. Learn about:
microRNAs
DNA methylation