易掌握、经济、精确的全基因组测序
全基因组测序 (WGS) 针对人类样本、模式生物体和微生物生物体执行。针对人类和模式生物体进行深度覆盖的全基因组测序,是发现全部的基因组变异 ——包括 SNP、插入、缺失、倒置、复合物重排和拷贝数变异——的极致工具。还可执行低通人类全基因组测序,以评估各类复制或删除较大长度或整个染色体的基因组变异(如非整倍性)。
微生物全基因组测序可用于鉴定和发现新生物体或鉴定特定的细菌生物体。
如要深度覆盖复杂生物体的全基因组,需要能够高通量、高性价比测序的技术。非整倍性检测等应用需要的全基因组覆盖深度较低,因而可利用经济价位的单日工作流程产生的清晰、精确的数据。
我们提供了 3 种用与全基因组测序的优秀平台:Ion Proton™ 系统可让 WGS 前空前易掌握,可以低至 $1,000 / 天的成本测序全基因组序列;5500 基因分析仪可产生 20 Gb 序列/天的数据量,精确度高达 99.99%;Ion PGM™ 系统最适合微生物 WGS 和研究样本的低通 WGS(用于非整倍性评估)。