软件下载
TaqMan® Genotyper™软件
Applied Biosystems® TaqMan® Genotyper软件是一款免费的SNP基因分型分析工具,可以与TaqMan® SNP基因分型试剂盒一同使用,后者有48、96、384孔板及OpenArray®基因分型芯片等格式。该软件使用了最先进的基因分型检出算法,采用了直观的用户界面,具有增强型的多板分析特性,可以满足新兴市场及未来研究的需求。
产品主要特性:
  • 精确 — 新颖的基因分型算法提升了自动化基因分型检出的准确度
  • 高效 — 可通过多板数据分析实现高通量工作流程
  • 灵活 — 可以编辑或删除反应板或单个数据点
  • 通用 — 可以使用对照和参考反应板以进行准确的基因分型检出
  • 全面 — 内置质量控制工具,可进行实验故障排除
改进的基因分型自动检出精确度
TaqMan® Genotyper软件允许使用用户自定义的数据分析条件或增强型算法途径来自动分配基因型。若使用了自动检出选项来进行分析,软件会自动分析数据并将每个分析的数据显示为散点图,其中不同颜色代表不同基因型。分类法使您可以设置线性条件来定义与每种基因型相对应的区域(如纯合子区域,杂合子区域,以及待定区域)。软件可以分辨并使用多种对照及参考数据反应板来改变基因型检出结果。TaqMan® Genotyper软件还可以通过在散点图或数据表格中选择相应数据点来编辑自动检出的基因型结果。异常值则可以根据需要非常简便地从分析结果中删除或恢复。
通过多板数据分析实现高通量工作流程
您可以导入所有支持的Applied Biosystems®仪器的数据文件并创建一项多板数据分析的研究,支持的仪器包括:7900HT快速实时荧光定量PCR系统,7500实时荧光定量PCR系统,7500快速定量荧光定量PCR系统,StepOne™实时荧光定量PCR系统,StepOnePlus™实时荧光定量PCR系统,OpenArray®实时荧光定量PCR系统,及ViiA™ 7实时荧光定量PCR系统。
基因分型数据的通用型输出
TaqMan® Genotyper软件可以使用对照及参考反应板进行精确的基因型检出。来自多种Applied Biosystems®平台的数据均可以使用该软件进行分析。该软件还可以同时使用实时定量及终点数据文件来进行数据分析。TaqMan® Genotyper软件可以轻松进行样品基因型检出与分析相关信息的整合,以进行下游分析和数据管理。
综合质量控制工具
质量控制特性包括了用户定义质量控制设置,反应板可视化,标记可能的低质量数据情况以便轻松地进行问题排除。这些特性有助于简化结果检验过程并保持对数据检查进程的追踪。TaqMan® Genotyper软件还提供了安全及审查功能,可以根据用户角色来限制对软件功能的权限。
TaqMan® Genotyper软件可以在此处下载并安装在运行Microsoft® Windows® XP3操作系统的电脑上。该软件会将每项实验的数据保存在单独的文件中,用户可以轻松地访问、转移及存档这些文件;该软件不需要一个数据库应用与其配合。
软件安装
PC Download TaqMan® Genotyper软件    
PC Download 用于QuantStudio™ 6及7 Flex实时荧光定量PCR系统的TaqMan® Genotyper