Hochwertige Polypropylenplatten für eine zuverlässige Probenverarbeitung und Probenlagerung
Thermo Scientific Microwell- und Deepwell-Platten aus Polypropylen sind zuverlässig und wirtschaftlich für Probenlagerung, Hochdurchsatz-Screening und molekulardiagnostische Assays. Unsere Platten bestehen aus reinem Polypropylenharz medizinischer Qualität und profitieren von außergewöhnlichen Weiterentwicklungen in Design und Herstellung, die die Probenintegrität gewährleisten und zu effizienteren Arbeitsabläufen beitragen.
Wählen Sie aus einem umfangreichen Angebot an Plattenformaten, Wellformen, Geometrien und Versiegelungsoptionen, die auch höchsten Ansprüchen in der Wirkstoffforschung, Molekularbiologie und Genomik ideal gerecht werden. 
Vorteile der Platten für Probenverarbeitung und Probenlagerung
Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Anwendungen
Polypropylenplatten zeichnen sich durch eine geringe Bindung aus und ermöglichen eine hervorragende Rückgewinnung von Protein- und DNA-Proben. Sie bieten so eine wirtschaftliche Lösung mit vergleichbarer Leistung wie teurere Spezialplatten.
Im Reinraum hergestellt
Unser Portfolio an hochwertigen Platten für die Probenverarbeitung und Probenlagerung umfasst Produkte, die in Reinraumproduktionsanlagen hergestellt werden und zertifiziert frei von humaner DNA, DNase und RNase sowie Endotoxinen sind sowie ein Sterilitätssicherheitsniveau (SAL) von 10-6 aufweisen.
Bereit für die Automatisierung
Unsere Platten entsprechen den ANSI/SLAS-Normen und sind mit Schlitzen für die Roboterhandhabung versehen, so dass sie mit Automatisierungsgeräten und Automatisierungsverfahren kompatibel sind, einschließlich Plattenversiegelung, Barcodierung und Nachverfolgung sowie Liquid Handling.
Eine hervorragende Versiegelung für Ihre Anwendung
Unsere Platten sind für verschiedene manuelle und automatisierte Versiegelungsoptionen geeignet, einschließlich Kappen, Deckel, Heißversiegelung und Klebefolien. 
Ideal für Ihre Anforderungen bei der Probenverarbeitung
Es steht eine umfangreiche Auswahl an Wellformen und Bodenformen zur Verfügung, um Ihre individuellen Anforderungen hinsichtlich Anwendung, Mischen, Probenrückgewinnung, Liquid Handling und Versiegelung zu erfüllen.
Kompatibilität mit Ihren Anwendungen
Unsere Platten für die Probenverarbeitung und Probenlagerung wurden auf ihre Kompatibilität mit einer Vielzahl von Chemikalien, Anwendungen und Verfahren hin entwickelt und getestet. Nutzen Sie Ressourcen wie den Leitfaden zur chemischen Kompatibilität, um die beste Platte für Ihre Anforderungen zu finden.
Für die allgemeine Anwendung im Labor.