Für Forscher, die pharmazeutische Tests durchführen und perfektionieren, kann die Auswahl eines Chromatographiedatensystems (CDS) einen immensen Einfluss auf den Aufwand für die Erfassung, Verarbeitung und Berichterstattung von Daten haben. Jede Software mit Funktionen, die die Zeit für die Methodenentwicklung, Abweichungen, die erneute Analyse und den Zeitaufwand für die Datenüberprüfung reduzieren und dabei für die Anwender intuitiv bleiben, bietet eine enorme Investitionsrendite. 
Erfahren Sie, wie das Thermo Scientific Chromeleon 7.3.2 Chromatographiedatensystem (CDS) die Effizienz von Routinetests um bis zu 33 % steigern kann, Goldstandardfunktionen für die Datenintegrität bietet und dennoch eine unkomplizierte Lösung für Anwender darstellt, die analytische Methoden entwickeln, qualifizieren, validieren und nutzen möchten.
Was sagen Anwender?
„Als Wissenschaftler in der Methodenentwicklung hängen meine täglichen Aufgaben direkt von der Chromeleon Software ab. Mit Chromeleon kann ich erfolgreich Analysemethoden entwerfen und ausführen, mehrere Geräte gleichzeitig von einem zentralen Computer aus steuern und Daten in Echtzeit überwachen, was das Studiendesign erleichtert. Zeit ist alles bei der Methodenentwicklung. Chromeleon spart mir diese und ermöglicht einen reibungsloseren und effizienteren Ablauf von Studien.“
- Forschungswissenschaftler, Charles River Laboratories
Built for productivity: Reduced downtime and up to 33% increased efficiency
Entwickelt für Produktivität: Reduzierte Ausfallzeiten und bis zu 33 % höhere Effizienz
Erzielen Sie weniger fehlgeschlagene Durchläufe und Ergebnisse, die außerhalb der Spezifikation liegen, durch:
  • Eine moderne Benutzeroberfläche mit weniger Klicks und Fenstern, die die Produktivität nachweislich um bis zu 33 % steigert 
  • Sequenz-Bereitschaftsprüfungen vor der Injektion mit aktiver Überwachung des Lösungsmittelstands für Thermo Scientific Vanquish Core HPLC-Geräte
  • Echtzeit-Zustandsauswertung von Systemeignungstests mit Intelligent Run Control für ergebnisbasierte Reaktionen
  • Verbesserte universelle eWorkflow Verfahren vereinfachen die Einhaltung von SOPs
  • Tabellenbasierte, Excel-ähnliche Berichtsvorlagen zur Berechnung von Endergebnissen 
Entwickelt für extrahierbare und auslaugbare Substanzen: Fortschrittliche Prüfverfahren
Damit alle potenziellen Bestandteile erfasst werden können, erfordern Studien zu extrahierbaren und auslaugbaren Substanzen eine breite Palette an Chromatographieverfahren. Das Chromeleon CDS steuert über 540 Thermo Scientific (LC, GC, IC und MS) und Drittanbieter-Geräte, die für eine vollständige Studie zu extrahierbaren und auslaugbaren Substanzen benötigt werden. Es enthält alle Funktionen, die zur Identifizierung und Quantifizierung bekannter und unbekannter Peaks erforderlich sind, einschließlich der Möglichkeit, MS-Bibliotheken zu durchsuchen und eine Quantifizierung mittels Ansprechfaktoren durchzuführen, sowie eine vollständige Reihe von Konformitätsfunktionen zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen.
Entwickelt für VOC und Lösungsmittelrückstände: Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe im Labor
Führen Sie Ihre routinemäßigen GC- oder GC-MS-VOC- und Lösungsmittelrückstandsanalysen in einer Unternehmensumgebung aus – von der Methodenerstellung bis zur abschließenden Berichterstellung. Laden Sie das USP <467> eWorkflow Verfahren direkt aus der Thermo Scientific AppsLab Bibliothek für analytische Anwendungen  herunter, um mit einem Klick eine vollständige Liste der Methoden und Verbrauchsmaterialien zu erhalten. Die Chromeleon Software bietet eine hervorragende Gerätesteuerung, Automatisierung und Datenverarbeitung für die konforme Analyse von VOC und Lösungsmittelrückständen.
Compliance-ready MS for Pharma
Erfahren Sie anhand von realen Anwendungsfällen, wie ein vernetztes CDS die beste Wahl für die Erfassung und Verarbeitung von Daten bei quantitativen LC-MS-Analysen ist und die Effizienz des Unternehmens, die Einhaltung von Vorschriften und die Datenintegrität gewährleistet.
E-Book herunterladen ›
Aufbau von Sicherheit, Qualität und Vertrauen bei Ego Pharmaceutical
Das australische Unternehmen Ego Pharmaceutical berichtet über den Prozess, den es bei der Auswahl des Chromeleon CDS als seine Laborsoftware angewendet hat.
* Pflichtfeld